货号 | 单位 | 价格(CNY) | |
√ |
90XXXX
|
1kit
|
联系我们
|
Axiom™MAPCGA是一种全面的imputation-aware设计的基因分型芯片,有750,000多种标记,。该芯片上的高价值内容与常见和罕见疾病,代谢病相关、适用于中国人群的临床研究和疾病关联研究。该芯片试剂盒包括 1x96 格式阵列板以及 Axiom 2.0 试剂盒和 Axiom GeneTitan 耗材试剂盒。
Axiom™MAPCGA非常适合进行精准医学计划、队列研究、转化研究、直接面向消费者的应用以及药物研发相关的临床试验等纵向队列研究。该芯片上的标记其中10k+基于中国人群NGS位点信息设计。其他基因变异位点从广泛引用的公共数据库中选择,包括 ClinVar、NHGRI-GWAS 目录、CPIC、PharmaGKB 和 PharmaADME。
特点:
- > 540,000个标记 来自南亚和东亚人口的 全基因组关联研究 (GWAS)模块
- 代谢性疾病基础科学研究
- 中国人群特异性位点及疾病研究
- 慢性疾病健康管理
覆盖范围:
- 全基因组关联研究 (GWAS) 变体
- 基于证据的潜在临床相关性标记(药物基因组学、ClinVar、ACMG、独家标记)
- 免疫相关标记物(人类白细胞抗原、杀伤免疫球蛋白样受体、自体免疫和炎症)
- 功能变体(功能丧失、表达定量性状基因座、非同义变体、肺表型)
- 疾病相关变体(阿尔茨海默病’、心脏代谢、神经系统疾病、糖尿病、癌症变异、心脏变异、其他罕见变体)
- 用于跟踪目的相关的变异(指纹和样本跟踪、线粒体、Y 染色体)
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
规格 | |
类型 | Axiom MAPCGA kit |
数组 | 基因分型 |
阵列数量 | 96个芯片 |
产品规格 | 96阵列版 |
适用于(应用) | 微阵列分析 |
产品线 | AxiomTM |
运输条件 | 经批准可在室温下或者湿冰或干冰上运输 |
内容与储存 |
|