测量 miRNA 表达谱中的改变对于破译差异表达基因的生物学背景来说极其重要。GeneChip™ miRNA 阵列是研究复杂疾病(如癌症)中非编码小 RNA(miRNA、snoRNA 和 scaRNA)的作用的强大工具。
miRNA 谱分析解决方案
miRNA 谱分析阵列&检测
从低至 130 ng 的样本进行全面的 miRNA 谱分析,在 24 小时内即可开始探索 miRNA 所起的作用
miRNA 谱分析微阵列试剂
使用 GeneChip miRNA 阵列生成 miRNA 表达谱所需的试剂
GeneChip 扫描仪
提供高分辨率阵列扫描和自动化,显著提高基因表达和遗传分析应用的效率
GeneTitan 多通道仪器
可用于表达和基因分型的多通道仪器,无缝整合杂交、洗涤和成像步骤,提供自动化阵列处理
GeneChip Expression Console 软件
在使用转录组分析控制台软件进行差异表达分析前,执行 Affymetrix 表达阵列数据的质量控制、规范化与总结
转录组分析控制台 (TAC) 软件
通过提供复杂基因通路网络、miRNA 和靶标基因相互作用的可视化显示,让您超越差异表达的简单鉴别
包括癌症在内的很多疾病常常被描述为基因表达紊乱疾病。估计超过 30% 的编码基因的蛋白质翻译是由 miRNA 调节的。还有越来越多的证据提示 miRNA 与信号网络中调节选择性剪接事件的非编码长链 RNA 相互作用,影响细胞凋亡、增殖和分化等细胞过程,这些都被证明是诸如癌症等疾病中的致病因素。
测量调节中关键节点的改变对于破译差异表达基因的生物学背景来说极其重要。GeneChip miRNA 阵列是研究非编码小 RNA 的作用及其在各项发育和生理机制中参与情况的强大工具。功能包括:
- 全面覆盖——旨在查询 miRBase 数据库 20 版中所有成熟 miRNA 序列
- 关联 miRNA 结果——分析文件包含宿主基因 ID,预测和经验证的 miRNA 靶基因以及聚集 miRNA 信息
- 分析简单——使用相同的阵列,分析人类、小鼠、大鼠或所有物种的每个 miRNA
- 低样本量——仅需要 130 ng 总 RNA
- 简单、快速和免费的分析解决方案——联合 Expression Console 软件和转录组分析控制台 (TAC) 软件,研究人员可在数分钟内得到从数据到作出决策的完整解决方案。