其他实时荧光定量 PCR 试剂、对照品和试剂盒
除了我们的 qPCR 预混液外,我们还提供一系列其他试剂和试剂盒,以增强您的研究能力。我们全面的专业产品组合将帮助您满足任何应用的需求。我们知道这些需求各不相同,所以我们提供了丰富的产品,以满足您对质量的要求、您需要的确定性和您应有的效率以实现目标。
外源性对照试剂
TaqMan 外源性对照试剂包含一个预先优化的内部阳性对照品(IPC),该 IPC 带有引物和 TaqMan 探针。该 IPC 可加入样品中,以区分真正的靶标阴性和 PCR 抑制。
定制试剂
我们凭借丰富的经验和广博的知识创造了高质量的分子生物学试剂,使我们的团队能为您的特定项目提供经济高效且稳健的解决方案。
校准和验证试剂盒
使用我们的仪器专用试剂盒和样品板,您可轻松快速地校准和验证 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 系统的性能。
ROX 惰性参比染料
ROX染料是一种荧光惰性参比染料,其荧光水平在 PCR 过程中不会改变。通过消除数据变量(例如由气泡引起的变化),有效地使所有样本的荧光水平标准化。
Lyo-ready qPCR master mixes
TaqMan Lyo-Ready qPCR 预混液易于冻干,并能快速重新水合,在冻干前后具有一致的性能
MeltDoctor HRM 试剂
专为高分辨率熔解 (HRM) 应用提供高灵敏度和一致性的结果而配制,如 SNP 分析、甲基化分析和突变扫描。
样本至 SNP 试剂盒
TaqMan 样品至 SNP 试剂盒将 DNA 提取和 TaqMan 基于化学技术的基因 SNP 分型基因分型结合为一个简化的实验方案,可在一小时内提供任何样品的结果。