发现并验证具有金标准特异性和灵敏度的肿瘤学生物标志物。
在癌症等疾病的研究中,仅了解基因是发生了突变还是正常还远远不够—还需要知道该基因是否已表达及其表达方式。在了解遗传变异体的异常表达是如何导致癌症和其他疾病方面,对癌症样品的转录组分析变得越来越重要。
对差异性 RNA 表达的分析让研究人员对调节细胞命运、发展和疾病进展的生物学通路及分子学机制有了更深入的了解。用于生物标记物发现的基因组学方法可以帮助人们识别和验证潜在诊断以及未来的预测、预后和治疗性癌症生物标记物。
除了可在需要进行验证的高通量转录组学研究中识别新型生物标记物外,Applied Biosystems TaqMan 基因表达测定还可使研究人员可靠地检测和定量测定常见癌症生物标记物的表达水平。
探索我们用于癌症研究的 TaqMan 解决方案
TaqMan 基因表达测定产品
下载常见癌症生物标记物的基因和相应的测定 ID 列表。
使用以下工具搜索适合您的靶标的预设计 TaqMan 测定。
TaqMan 测定搜索工具
TaqMan 阵列产品
TaqMan 阵列是用 TaqMan 测定预先点样的 96 孔板或 384 孔微流体阵列卡,可节省您将检测试剂移取至板的时间。只需添加 cDNA 和预混液,即可投入使用。定制 TaqMan 阵列使您能够选择测定的目标。
配置定制 TaqMan 阵列板(96 孔标准型 0.2 mL 和快速型 0.1 mL)
配置定制 TaqMan 阵列卡(384 孔)
请联系我们的专业 TaqMan 铺板团队,询问有关定制 TaqMan 384 孔板的信息。
我们还提供多种具有固定内容物的 TaqMan 阵列产品,这些产品专注于癌症类型和通路。这些产品为现货产品,起订量为 1 件。
标准型 0.2 mL 96 孔 TaqMan 阵列板
TaqMan 阵列人 BRCA1 通路
TaqMan 阵列人 Stathmin1 乳腺癌调控
TaqMan 阵列人结直肠癌转移
TaqMan 阵列人结肠直肠癌发展阶段
TaqMan 阵列人 DNA 修复机制
TaqMan 阵列人癌症分子机制
TaqMan 阵列人胰腺癌
TaqMan 阵列人肿瘤转移
Fast 型 0.1 mL 96 孔 TaqMan 阵列板
TaqMan 阵列人 BRCA1 通路
TaqMan 阵列人 Stathmin1 乳腺癌调控
TaqMan 阵列人结直肠癌转移
TaqMan 阵列人结肠直肠癌发展阶段
TaqMan 阵列人 DNA 修复机制
TaqMan 阵列人癌症分子机制
TaqMan 阵列人胰腺癌
TaqMan 阵列人肿瘤转移
我们还提供多种具有柔性内容物的 TaqMan 阵列产品,这些产品专注于癌症类型和通路。灵活的检测组合包含精心挑选的基因内容物,但您可在订购前更改所选的产品。所有灵活的检测组合均可用于人、小鼠或大鼠;然而,下面列出的 lncRNA 检测组合仅适用于人。
要了解更多信息,请访问我们的 TaqMan 灵活内容物检测组合网页,并使用以下关键词进行搜索:
乳腺癌&雌激素受体信号转导
癌症药物耐受性&代谢
癌症药物靶标
癌症炎症&免疫串扰
癌症通路
癌症干细胞
肝癌
肺癌
前列腺癌
血癌 lncRNA
脑癌 lncRNA
乳腺癌 lncRNA
结直肠癌 lncRNA
肺癌 lncRNA
泛癌症 lncRNA
前列腺癌 lncRNA
仅供研究使用。不可用于诊断程序。