单管
- 买入价较低
- 灵活
- 可在任何实时荧光定量 PCR 仪器上运行
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
选择正确的 TaqMan 基因表达测定产品取决于多种因素,包括您可用的仪器和加热块规格以及要询问的样本和靶标数。考虑预设计和预铺板测定的便利性,以节省实验室时间。
超过 230 万种预设计 TaqMan 基因表达测定涵盖了不断增长的物种模型列表,利用长期以来在引物和探针设计方面的生物信息学专业知识进行预设计。如果您正在研究一种新型靶标或非模型生物体,您可以使用定制 TaqMan 测定设计工具来设计并订购定制 TaqMan 基因表达测定,用于检测任意生物体的任何基因。
从多种规格和配置中进行选择以满足您各种不同的研究需求。无论您着眼于单个靶标还是数千份样本,均有适合您的 TaqMan 测定规格。
如果您正在计划进行双重或多重分析,请确保您选择的报告染料与您的 qPCR 仪器型号兼容。每台仪器都必须具有激发荧光染料的激发源和检测荧光发射的检测器。激发和发射滤光片支持不同类型的染料,并且这些滤光片的数量根据所选 qPCR 仪器型号而变化。
对于基因表达研究,有效的内源性对照的选择对于归一化和校正样本间的差异至关重要。 我们提供各种规格的内源性对照,以助您确定研究所需的适当对照基因。