TaqMan 基因表达测定可发现并验证熟悉的检查点抑制剂和其他免疫相关基因的基因组生物标记物。
免疫肿瘤学是全球抗癌治疗中较具前景的研究领域之一。免疫肿瘤学(也称为癌症免疫治疗)并非直接靶向癌细胞,而是研究如何操纵人体自身的免疫系统来攻击肿瘤细胞。
免疫肿瘤学的潜在优势包括在手术、放疗、化疗和靶向治疗被证明效果不佳的情况下,实现长期肿瘤消退。
在免疫肿瘤学范围内,检查点抑制剂治疗是一个持续引起广泛关注的焦点。通过了解免疫检查点的作用,可以开发出利用人体先天性免疫应答来攻击癌症的治疗方法。
我们的 Applied Biosystems TaqMan 基因表达测定使研究人员能够可靠检测和定量这些免疫应答相关基因和检查点标记物的表达水平。
探索我们用于免疫肿瘤学研究的 TaqMan 解决方案
TaqMan 基因表达测定产品
已经知道您感兴趣的靶标?
使用以下工具搜索适合您的靶标的预设计 TaqMan 测定。
测定搜索工具
TaqMan 阵列产品
除单管测定外,我们还有多种内容物可配置和固定内容物的 TaqMan 阵列产品,这些产品专注于肿瘤免疫学研究。TaqMan 阵列是预先点样的 96 孔板或 384 孔微流体阵列卡,可节省您将许多检测试剂移取至空板的时间。只需添加 cDNA 和预混液,即可投入使用。
TaqMan 阵列人免疫应答板
96 孔 (0.2 mL) 平板规格包含 96 种常见的免疫应答生物标记物
TaqMan 阵列人免疫应答板,Fast
96 孔 (0.1 mL) 规格包含一组相同的 96 个靶标
TaqMan 阵列人免疫应答检测组合
384 孔阵列卡规格;在单次实验中于四份样本中检测 96 个靶标,具备 TaqMan 阵列卡的高效工作流程优势;在 15 分钟内灌注 384 个孔
TaqMan 阵列小鼠免疫应答板
96 孔 (0.2 mL) 平板规格包含 96 种常见的免疫应答生物标记物
TaqMan 阵列小鼠免疫应答板,Fast
96 孔 (0.1 mL) 规格包含一组相同的 96 个靶标
TaqMan 阵列小鼠免疫应答检测组合
384 孔阵列卡规格;在单次实验中于四份样本中检测 96 个靶标,具备 TaqMan 阵列卡的高效工作流程优势;在 15 分钟内灌注 384 个孔
寻找更多免疫应答阵列?通过在此处搜索基因符号查看我们所有的预设计阵列板和卡。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。