单管
- 买入价较低
- 灵活
- 可在任何实时荧光定量 PCR 仪器上运行
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
选择最符合需求的 TaqMan miRNA 检测试剂盒产品取决于不同因素,包括您可用的仪器以及要询问的样本和靶标数。 考虑预设计和预铺板检测试剂盒的便利性,以节省实验室时间。
现在有更多选择和规格用于检测具有生物活性的成熟 miRNA,为越来越广泛的 miRNA 应用提供支持。TaqMan miRNA 检测试剂盒使用长期积累的生物信息学专业知识进行配置,采用了超特异性引物和探针设计。 如果您正在研究一种新型靶标或非模型生物体,您可以使用定制 TaqMan 检测试剂盒设计工具来设计并订购定制 TaqMan 基因表达检测试剂盒,用于检测任意生物体的任何基因。
TaqMan AdvancedmiRNA 检测试剂盒采用通用 RT 步骤实现了精简的工作流程,并采用了通用的 miR-Amp 步骤,可通过实时荧光定量 PCR 实现高灵敏度检测
TaqMan MicroRNA 检测试剂盒在 cDNA 合成过程中采用新的靶标特异性茎环引物(miRNA 特异性 RT)来生成实时荧光定量 PCR 模板
从多种规格和配置中进行选择以满足您各种不同的研究需求。无论您着眼于单个靶标还是数千份样本,均有适合您的 TaqMan 检测试剂盒规格。
如果您正在计划进行双重或多重分析,请确保您选择的报告染料与您的 qPCR 仪器型号兼容。每台仪器都必须具有激发荧光染料的激发源和检测荧光发射的检测器。激发和发射滤光片支持不同类型的染料,并且这些滤光片的数量根据所选 qPCR 仪器型号而变化。
对于 miRNA 研究,有效的内源性对照的选择对于归一化和校正样本间的差异至关重要。 我们提供各种规格的内源性对照,以助您确定研究所需的适当对照基因。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。