工作流程特点
- 适用于对前体 miRNA 或“pre-miRNA”进行定量测定
- 与 Applied Biosystems TaqMan Pri-miRNA 检测试剂盒和 TaqMan MicroRNA 检测试剂盒配合使用时,可进行 miRNA 生物合成研究
工作原理
MicroRNA“基因”在可产生一个较长的 pri-miRNA 转录本的细胞核中转录。pri-miRNA 序列包含一个或多个茎环序列。这些 pri-miRNA 在细胞核中被 Drosha 剪切,以生成 pre-miRNA,然后由 Exportin-5 导出至细胞质中,在细胞质中 pre-miRNA 进一步被 Dicer 剪切,从而产生成熟的 miRNA 序列。
TaqMan Pre-miRNA 检测试剂盒使用 Applied Biosystems 先进的生物信息学流程设计而成,专门设计用于在 Sanger miRBase 序列存储库中识别的个别茎环序列的特异性。这可帮助确保前体 miRNA 测量的准确性。
Pre-miRNA 分析实验工作流程
Applied Biosystems 提供多种保存小 RNA(如 miRNA)的试剂盒。尽管由于原代 miRNA 转录本较大,并非必须要使用这些试剂盒,但这些试剂盒确实能够从同一 RNA 样本中进行 pre-miRNA 和成熟 miRNA 的定量测定。每个试剂盒均适用于 miRNA 分析,因为它们能够定量回收所有长度为 >10 nt 的 RNA 并维持所有 RNA 的代表性量(消除实验偏差)。为了能通过 TaqMan Pre-miRNA 检测试剂盒进行准确定量测定,样本必须不含基因组 DNA。
推荐产品
mirVana miRNA 分离试剂盒
分离含有小 RNA(如 miRNA、siRNA 和 snRNA)的总 RNA。这些小 RNA 通常在传统 RNA 分离方法中会丢失。此外,该试剂盒还包含分离富集小 RNA (<200 bp) 的 RNA 的试剂和说明,从而可对低水平的小 RNA 进行更灵敏的检测。
推荐产品
TaqMan Pre-miRNA 检测试剂盒
TaqMan Pre-miRNA 检测试剂盒可定量测定前体 microRNA (pre-miRNA) 转录本(miRNA 生物合成通路中的中间 RNA 分子)。TaqMan Pre-miRNA 检测试剂盒使用先进的生物信息学流程设计而成,可为 pri-miRNA 研究提供金标准测定性能和数据质量。
了解更多信息 ›
TaqMan Fast Advanced 预混液
TaqMan Fast Advanced 预混液的设计是匹配或超过标准预混液的性能,缩短运行时间(<40 分钟),并且使获得的结果等于或优于目前所能实现的结果。
了解更多信息 ›
Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 仪器
作为 PCR 创新的领先企业,我们已成为实时荧光定量 PCR 仪器领域的金标准。购买我们的 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 平台,您可以获得优异的性能、极高的可靠性和一流的支持,是一次物超所值的体验。专为实现与 Applied Biosystems TaqMan 检测试剂盒的兼容性及实时定量方法的灵活性而设计,使用本品,您可以轻松开始您的实验。
了解更多信息 ›
使用我们的多种不同分析模块分析您的 qPCR 数据。
- 连接云端平台—免费注册
- 桌面软件—可通过支持中心找到针对您特定的 Applied Biosystems qPCR 仪器的下载内容
- ExpressionSuite 软件—免费下载
Applied Biosystems 提供多种保存小 RNA(如 miRNA)的试剂盒。尽管由于原代 miRNA 转录本较大,并非必须要使用这些试剂盒,但这些试剂盒确实能够从同一 RNA 样本中进行 pre-miRNA 和成熟 miRNA 的定量测定。每个试剂盒均适用于 miRNA 分析,因为它们能够定量回收所有长度为 >10 nt 的 RNA 并维持所有 RNA 的代表性量(消除实验偏差)。为了能通过 TaqMan Pre-miRNA 检测试剂盒进行准确定量测定,样本必须不含基因组 DNA。
推荐产品
mirVana miRNA 分离试剂盒
分离含有小 RNA(如 miRNA、siRNA 和 snRNA)的总 RNA。这些小 RNA 通常在传统 RNA 分离方法中会丢失。此外,该试剂盒还包含分离富集小 RNA (<200 bp) 的 RNA 的试剂和说明,从而可对低水平的小 RNA 进行更灵敏的检测。
推荐产品
TaqMan Pre-miRNA 检测试剂盒
TaqMan Pre-miRNA 检测试剂盒可定量测定前体 microRNA (pre-miRNA) 转录本(miRNA 生物合成通路中的中间 RNA 分子)。TaqMan Pre-miRNA 检测试剂盒使用先进的生物信息学流程设计而成,可为 pri-miRNA 研究提供金标准测定性能和数据质量。
了解更多信息 ›
TaqMan Fast Advanced 预混液
TaqMan Fast Advanced 预混液的设计是匹配或超过标准预混液的性能,缩短运行时间(<40 分钟),并且使获得的结果等于或优于目前所能实现的结果。
了解更多信息 ›
Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 仪器
作为 PCR 创新的领先企业,我们已成为实时荧光定量 PCR 仪器领域的金标准。购买我们的 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 平台,您可以获得优异的性能、极高的可靠性和一流的支持,是一次物超所值的体验。专为实现与 Applied Biosystems TaqMan 检测试剂盒的兼容性及实时定量方法的灵活性而设计,使用本品,您可以轻松开始您的实验。
了解更多信息 ›
使用我们的多种不同分析模块分析您的 qPCR 数据。
- 连接云端平台—免费注册
- 桌面软件—可通过支持中心找到针对您特定的 Applied Biosystems qPCR 仪器的下载内容
- ExpressionSuite 软件—免费下载