在约75分钟或更短的时间内,从复杂样本类型中获得可进行灵敏和特异性 miRNA 表达分析的高质量 miRNA。提供两种试剂盒配置:人检测组合 A 和人检测组合 B,每个检测组合都使用共价结合到377个抗 miRNA 寡核苷酸(共754个)的超顺磁性 Dynabeads®。
优势
- 简单快速的工作流程:五个简单步骤:miRNA 杂合到微珠、三个洗涤步骤和 miRNA 洗脱,可在大约75分钟内完成 miRNA 纯化
- 多种样本类型:从具有挑战性的样本(包括血液、血清、血浆、FFPE、固体组织、培养细胞、唾液或尿液)中纯化 miRNA
- 所需样本体积小:样本体积范围为 10 µL(血液)至 50 µL(血清和血浆)
- 轻松去除抑制剂:轻松洗掉血液中常见的 RT-qPCR 抑制剂
- 无危险:无需危险化学品,如苯酚、氯仿或异硫氰酸胍
Looijenga 博士讨论了 microRNA 靶标以及 TaqMan miRNA ABC 纯化试剂盒在其癌症研究中的使用
荷兰 Erasmus 医学中心的 Leendert H.J. Looijenga 博士讨论了他以 DNA、mRNA、miRNA 和蛋白水平为重点、旨在发现癌症发展早期变化的研究。了解 Looijenga 博士如何使用 TaqMan™ miRNA ABC 纯化试剂盒检测体液中的靶标 miRNA。
相关资源
相关支持
监管状态:仅供科研使用。不可用于诊断程序。