Applied Biosystems TaqMan Pri-miRNA 测定可帮助研究人员对 miRNA 初级转录本进行特异性和高灵敏度定量测定。若将这些 TaqMan Pri-miRNA 测定与标准逆转录试剂盒和 qPCR 预混液配合使用,研究人员便可研究 miRNA 生物合成。
- 高特异性——定量测定 miRNA 初级转录本,而非成熟 miRNA
- 快速、简单且可扩展——两步定量 RT-PCR 测定可在不到3小时的时间里提供高质量结果
- 使用与 TaqMan 基因表达测定相同的经验证流程进行设计
- 引物和探针位于感兴趣的茎环附近
已经知道您感兴趣的靶标?使用以下工具搜索预设计 TaqMan pre-miRNA 测定。
测定搜索工具——查找和购买单管 TaqMan 测定:
需要设计您自己的定制 TaqMan Pri-miRNA 测定? 使用我们的定制测定设计工具。
正在寻找使用 FAM 以外染料的预设计 TaqMan Pri-miRNA 测定? 请联系我们的专用 TaqMan 测定和寡核苷酸团队。
规格
物种 | 我们提供适用于多个物种的 TaqMan Pri-miRNA 测定。 |
测定组分 | TaqMan Pri-miRNA 测定以单管形式交付,包含特定的预配制 TaqMan 测定(用 FAM 标记的 TaqMan MGB 探针以及正向引物和反向引物)。 |
测定后缀命名法 | _pri 表示初级 miRNA 测定,而不是成熟 miRNA 测定。 |
可选规格 | 我们的 TaqMan Pri-miRNA 测定有三种规格: |
运输及储存 | 在环境温度下运输。 |
相关类别、应用和数据分析工具
产品类别与应用
Applied Biosystems qPCR 分析模块
- Connect 云平台——免费注册
- 桌面软件——可通过支持中心找到适合特定 Applied Biosystems qPCR 仪器的下载内容
- ExpressionSuite 软件——免费下载