使用我们的定制设计选项,根据您的基因分型工作流程定制 SNP 测定
在没有预设计测定的情况下,可以借助 Applied Biosystems 定制 TaqMan SNP 基因分型测定,轻松利用 TaqMan 化学试剂检测任何微生物或基因组中的 SNP。将我们的金标准 TaqMan 化学试剂、先进的测定设计以及易用的工作流程整合到您的任何基因分型应用中,如筛选、关联、候选区域、候选基因或者精细定位研究。
我们的测定设计流程是关键
造就预设计产品系列的专有测定设计流程采用90多个参数来生成适宜的引物-探针设计,经湿实验室验证可较大程度提高灵敏度和特异性。将机密的靶标序列提交至定制 TaqMan 测定设计工具,您便可以利用我们安全的测定设计流程针对独特的 SNP 靶标进行设计。该流程利用从生产和测定性能数据中推导出的启发式规则,已经生成了数百万种测定设计。
所有定制测定均采用 TaqMan 小沟结合 (MGB) 探针,可实现卓越的等位基因鉴别、更高的信噪比和设计灵活性。所有定制人 SNP 基因分型测定均使用20份独特的 DNA 样本进行了功能检测,以确保测定扩增和样本聚类。
在线设计和订购定制测定
我们简单的在线工具可引导您完成整个流程。先输入序列,然后提交所选的靶位点以进行测定设计。收到设计成功的通知后,只需将定制测定添加至您的卡上即可。
定制 TaqMan SNP 基因分型测定
货号 – 人 | 货号 – 非人 | 规格 | 25 µL 反应次数(96孔) | 10 µL 反应次数(96快速) | 5 µL 反应次数 (384孔) | |
4331349 | 4332077 | 小;40倍 | 300 | 750 | 1,500 | |
4332072 | 4332075 | 中;40倍 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | |
4332073 | 4332076 | 大;80倍 | 2,400 | 6,000 | 12,000 | |
鉴别 | 通过 5' 核酸酶测定鉴别特定 SNP 的2个等位基因,适用于基因分型研究 | |||||
测定组分 | 每种测定均包含:
| |||||
交货时间 | 美国交货时间约为 4–6 天,欧洲约为 6–10 天 | |||||
有效期 | 自生产之日起5年 | |||||
运输和储存条件 | 测定试剂在环境温度下运输。到货后,储存于 -15°C 至 -25°C 下。 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。