测试表明,TaqMan 测定和预混液在 Roche LightCycler 480 II qPCR 系统上的表现超越同等 Roche 试剂
我们在 Roche LightCycler 480 qPCR 系统上运行了使用 TaqMan Fast Advanced 预混液和 TaqPath 一步法多通路预混液的 Applied Biosystems TaqMan 基因表达测定与 Roche LightCycler® 探针预混液和多通路病毒预混液,进行了并行测试。 在这两个系列的测试中,我们考察了可重现性和动态范围以及单通路与双通路/四通路性能。结果已经出来,可能会给您带来惊喜。
您当前是否使用 Roche 通用探针库 (UPL)?
您可能已经知道 Roche 正在停止其 UPL 产品线。 您是否还知道 TaqMan 测定和预混液在 Roche 仪器上效果很好,而且具有比您以往所用产品更佳的性能?查看这些测试的结果,然后充分了解适合您研究的 TaqMan 解决方案。
与 Roche 试剂相比,使用 TaqMan Fast Advanced 预混液的 TaqMan 基因表达测定表现出更高的 PCR 效率
与 Roche LightCycler 试剂相比,使用 TaqPath 一步法多通路预混液的 TaqMan 基因表达测定具有更高的灵敏度和效率,多通路检测时性能无损失
图 2.在 Roche LightCycler 480 II 实时荧光定量 PCR 检测系统上比较 Roche LightCycler 多通路 RNA 病毒和 TaqPath 一步法多通路预混液(无 ROX)的单通路与四通路性能。在四通路(5 次重复)和单通路(3 次重复)中均运行了 32 种 TaqMan 基因表达测定。在四通路和单通路中运行的测定之间的 Cq 差异(Δ Cq 平均值)和标准曲线斜率差异(Δ 斜率)绘图如下。请注意,使用 TaqPath 一步法多通路预混液获得的 Δ 平均 Cq 和 Δ 斜率值较小,表明与单通路相比,在四通路中运行反应时性能无损失。
详细了解这些测试中使用的 TaqMan 产品
- 金标准的特异性、灵敏度和可重现性
- 旨在检测几乎所有基因转录本,具有超过 280 万种预设计的测定
- 使用经验证的 TaqMan qPCR 化学试剂更快获得结果,无需设计、优化或熔解曲线
- 可用于 30 多个物种和一些微生物病原体
- 测定的覆盖率非常高,可检测尽可能多的转录本变体
- 产品形式灵活多样:单管、96 孔板、384 孔板、384 孔阵列卡和 OpenArray 板
- 我们的 TaqMan 保证可提供支持:如果您对 TaqMan 测定的性能不满意,我们将免费更换或者将费用记入您的帐户。
- 性能出色——与标准模式下的标准混合液相比,更优的灵敏度、准确度、动态范围和特异性
- 台式稳定性增强——在预构建反应中,室温下可稳定长达 72 小时
- 针对多通路检测进行了优化——针对外源性和内源性内部阳性对照测定的双通路检测进行了验证
- 快速和标准仪器的运行时间缩短——针对快速仪器的快速模式和标准仪器的快速循环条件进行了优化
- 无缝过渡到您的实验——使用 TaqMan 基因表达和 microRNA 测定以及 TaqMan 阵列微流体卡进行了验证
- 能够在一次反应中检测多达 4 个靶标
- 具有高灵敏度,可检测低拷贝靶标,且 Ct 可重现
- 较宽的动态范围兼容多通路应用
- 对临床研究样本中常见的抑制剂具有较好的耐受性
- 在 ISO 13485 认证工厂内生产,有助于确保批间一致性
- 具有含 Mustang Purple 和无 ROX 的版本,适用于通用 qPCR 仪器且可改善染料兼容性
TaqPath 一步法多通路预混液是一种供实验室使用的通用试剂。
详细了解我们为基因表达、基因分型、miRNA 分析、拷贝数变异分析、病毒检测等应用提供的全面解决方案。浏览适用于上述任何应用工作流程的 qPCR 仪器、试剂、测定和其他产品,包括免费的数据分析软件。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。