准确检测融合转录本
这组专用的 TaqMan™ 基因表达测定旨在使用实时荧光定量 PCR 检测融合转录本。某些融合转录本比较罕见,且未充分表征;因此,采用单一技术检测这些罕见事件可能会产生模糊结果。TaqMan 基因表达测定是新一代测序 (NGS) 检测组合的补充解决方案,旨在作为确认 NGS 结果的正交验证方法。
- 基于经验证的 TaqMan 测定化学试剂
- 所有预设计的测定均有性能保证*
- 由单管组成,其中含有靶向每个靶标的探针、正向引物和反向引物,用于简单、快速的 PCR 工作流程
- 使用通用循环条件——在一台实时荧光定量 PCR 仪器上同时运行任何测定组合
测定搜索工具——查找和购买单管 TaqMan 测定:
规格
预配制测定(20倍或60倍预混液): |
|
文档: | 可从 thermofisher.com/taqmanfiles 下载:
|
测定信息文件: | 包括销售订单信息、内容列表(测定 ID、部件号、有效期 & 批号)、注释信息(基因符号、基因名称、Entrez 基因 ID、转录本登录号 & 在转录本上的位置)以及设计详细信息(上下游序列、扩增子大小) |
追踪/识别: |
|
运输及储存 | 在环境温度下运输。 |
*条款和条件适用。 有关完整的详细信息,请参阅 TaqMan 质保。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。