Applied Biosystems TaqMan 基因表达测定包括一系列预设计测定,数量堪称业内之首,拥有超过280万种测定,涵盖32个真核物种和大量微生物。TaqMan 基因表达测定可让您快速获得结果,无需浪费时间优化 SYBR Green 引物,也无需额外花时间运行和分析熔解曲线。
- 金标准的特异性、灵敏度和可重现性
- 设计用于检测几乎所有转录本
- 测定的覆盖率非常高,可检测尽可能多的转录本变体
- 性能有保证
已经知道您感兴趣的靶标?
使用以下工具搜索预设计 TaqMan 基因表达测定。
想要设计定制 TaqMan 基因表达测定?
使用我们的定制测定设计工具。
规格
物种 | TaqMan 基因表达测定可用于32个物种和一些常见的微生物物种。 |
测定组分 | TaqMan 基因表达测定以单管形式交付,包含特定的预配制 TaqMan 测定(用 FAM 标记的 TaqMan MGB 探针以及正向引物和反向引物)。 |
测定后缀命名法 | _s1:引物和探针设计在单个外显子内的测定。按照定义,此类测定可检测基因组 DNA。 _g1:可检测基因组 DNA 且引物和探针可能位于单个外显子内的测定 _m1:探针跨越外显子连接的测定 _mH、_sH 和 _gH:针对特定转录本(即,属于具有高序列同源性的基因家族)而设计的测定 |
可选规格 | TaqMan 基因表达测定有多种染料和规格组合可供选择:
|
运输及储存 | 在环境温度下运输。 |
数据分析工具
- Connect 云平台——免费注册
- 桌面软件——可通过支持中心找到适合特定 qPCR 仪器的软件
- ExpressionSuite 软件——免费下载
相关产品
仅供科研使用。不可用于诊断程序。