自动化
微孔板移动机械臂
Orbitor RS2 微孔板移动机械臂为台式移动机械臂,设计用于 QuantStudio 12K Flex、QuantStudio 7 Pro 和 QuantStudio 7 Flex 实时荧光定量 PCR 系统,可在自动化环境下开展实时荧光定量 PCR,提高样品通量。 
紧随实验室需求不断发展
可通过不同的板储存选项,支持单或双 QuantStudio 配置
高级运动控制功能
可提供碰撞检测和位置监控,从而使移动机械臂无需回位即可快速恢复运行
Momentum 工作流程排程软件
将功能和易用性与直观的仪表板和过程决策逻辑结合在一起,无论新手还是资深用户均可轻松自如驾驭。
集成条码扫描仪
360⁰ 完整工作空间,支持样品追踪和库存管理
提供两种孔板存储选项
可选择专为 QuantStudio 系统设计的 Orbitor RS2 微孔板移动机械臂和适用的预配置存储包。
Orbitor RS2 微孔板移动机械臂
Orbitor RS2 微孔板移动机械臂连续存取仓室容量包
Orbitor RS2 微孔板移动机械臂随机存取仓室容量包
特点
稳健、高效、可靠的台式移动机械臂,兼具无与伦比的速度和准确度
兼容大多数 SBS 印迹板
享有 Momentum 工作流程排程软件支持
最多可容纳20块板/机柜(96孔)
最多可容纳40块板/机柜(384孔)
用于孔板储存和操作的连续存取仓室
提供了“运行至无板”选项,可在 Orbitor RS2 运行时添加其他孔板
非常适合 0.1 mL、0.2 mL 96孔板和/或384孔板
随机存取仓室方便孔板存储和操作
最多可容纳24块板/仓室(384孔)
用户可轻松添加新孔板或调整孔板的运行顺序
384孔板、多用户应用理想之选
并非96孔板的理想选择
包含
Orbitor RS2 微孔板移动机械臂
Momentum 工作流程排程软件
3机柜
底板
3仓室
底板
货号
A43780、A43779(适于双 QuantStudio 系统集成) A43781 A43782
构建您的自动化包所需的货号
完善您的 QuantStudio 12K Flex、7 Pro 或 7 Flex 系统  
通过增加连续存取机柜包(货号A43781)或随机存取仓室包(货号 A43782)完善您的 Orbitor RS2 移动机械臂
为集成双 QuantStudio 系统,需采用集成套件(货号 A43779)完善自动化包。
A43780 + A43781 A43780 + A43782
QuantStudio 12K Flex Accufill 系统
OpenArray 实时荧光定量 PCR 仪和 OpenArray AccuFill 系统的每天可处理数百至数千份样品,可轻松实现中密度、高通量结果。OpenArray AccuFill 系统可将样品准确上样至 OpenArray 板上,提高可重现性。
Accufill 系统随同 QuantStudio 12K Flex 系统提供,以帮助您充分发挥系统性能。
升级套件
QuantStudio 6 和 7 Pro 系统升级套件
通过以下可轻松更换、启用的互换模块,提高应用多功能性:
QuantStudio Pro 模块升级套件,96孔,0.1 mL
QuantStudio Pro 模块升级套件,96孔,0.2 mL
QuantStudio Pro 模块升级套件,384孔
QuantStudio 7 Pro 模块升级套件,TaqMan 阵列卡
特点  
Pro 系统的可互换96孔模块,0.1 mL
随附96孔 0.2-mL 模块及加热盖和附件
可互换96孔模块,0.2 mL 
随附96孔 0.2-mL 模块及加热盖和附件
可互换384孔模块 
随附384孔模块、加热盖和附件
搭配 TaqMan 阵列卡使用的可互换模块
随附 TAC 模块及加热盖和附件
兼容的系统
QuantStudio 6 和 7 Pro 系统
QuantStudio 6 和 7 Pro 系统
QuantStudio 6 和 7 Pro 系统
仅 QuantStudio 7 Pro 系统
货号  
A45955
A45953
A45954
A45956
QuantStudio Flex 系统升级套件
QuantStudio 12K Flex OpenArray 模块升级套件(搭配 Accufill 系统)ViiA 7、QuantStudio 6 Flex、QuantStudio 7 Flex 和 QuantStudio 12k Flex 系统升级套件,96孔
ViiA 7、QuantStudio 6 Flex、QuantStudio 7 Flex 和 QuantStudio 12k Flex 系统升级套件,384孔
特点
加快基因组学验证和筛查工作,每个工作日可获取150,000个数据点
加速完成多数项目,从耗时数周缩短至数天
支持系统采用96孔模块运行
随附标准96孔模块 (0.2mL)、加热盖、板接头和校准套件
支持系统采用384孔模块运行
随附384孔模块、加热盖、板接头和校准套件
兼容的系统
QuantStudio 12K Flex 系统
QuantStudio 6 Flex、7 Flex、12K Flex 及 ViiA 7 系统QuantStudio 6 Flex、7 Flex、12K Flex 及 ViiA 7 系统
货号
4471067
4453543
4453545
检测试剂盒和试剂
TaqMan 检测试剂盒
所有 QuantStudio 实时荧光定量 PCR 系统的首选。
TaqMan 检测试剂盒包含靶标特异性引物及一种或多种针对特定应用探针,包括基因表达、SNP 基因分型、miRNA、突变检测和拷贝数变异分析应用。我们可提供逾2000万种预设计检测试剂盒、易用的定制检测体系设计工具,或方便您自行开发的定制引物和探针……精准满足您的 qPCR 应用需求。 
针对 QuantStudio 仪器优化的应用专用试剂
Applied Biosystems 提供针对所有 QuantStudio 仪器应用优化的 TaqMan 化学制剂和 SYBR Green 化学制剂。 满足您的应用特异性和灵敏度需求。
希望评估我们顶级性能的预混液? 