The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
如何选择适合的 QuantStudio 实时荧光定量系统取决于您的样品数量、应用和灵活性需求。我们的平台可支持您的完整通量需求,最高可覆盖 OpenArray 孔板的超高通量规模。浏览以下分类和规格,随后点击您选择的型号了解更多信息。
正在寻找适用于临床诊断的实时荧光定量 PCR 系统?
查看我们的如下实时荧光定量 PCR 系统(如需成本更低的替代选择,烦请下拉了解我们的 3D 数字 PCR 系统)。
|
|
|
|
典型应用 | |||
借助多款可互换模块选项提供充分的灵活性,可满足您不断变化的通量需求;同时提供独有的内置智能工作流程,可最大限度提高生产力 | 支持标准 qPCR 应用和功能,可利用固定96孔或384孔(仅限 QuantStudio 5 系统)模块进行远程监控和云端分析。 | 可提供超高的分析灵活性,支持超高通量的 OpenArray 孔板 | |
通量 | |||
高 | 中 | 非常高 |
硬件 | |||
产品详细信息 | |||
96孔(0.1 mL 模块) 96孔(0.2 mL 模块) 384孔 可升级为 TaqMan 阵列卡(384孔卡) *QuantStudio 7 Pro: TaqMan 阵列卡(384孔卡) | 96孔(0.1 mL 模块) 96孔(0.2 mL 模块) *QuantStudio 5: 384孔 | 96孔(0.2 mL 模块) | 96孔(0.1 mL 模块) 96孔(0.2 mL 模块) 384孔 TaqMan 阵列卡(384孔卡) OpenArray 孔板(3,072通孔) |
触摸屏尺寸 | |||
12.1” | 8.5” | 10.4” | |
模块类型 | |||
可互换,无需使用工具。通过简单的语音指令,可控制增强的电动切换机构。 | 固定 | 固定 | 可互换,无需使用工具 |
多重分析和滤光片 | |||
5或6个靶标 21种滤光片组合 | 最多4个靶标
*QuantStudio 5: 有限 96孔最多6个靶标 384孔最多5个靶标 21种滤光片组合 | 最多3个靶标 | 96孔最多6个靶标 384孔最多5个靶标 21种滤光片组合 |
云端和远程监控功能 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
尺寸(高 x 宽 x 深)和重量 | |||
54.7 x 33.8 x 52.5 cm;38 kg | 40 x 27 x 50 cm;26 kg | 73.8 x 50.1 x 66.1 cm;70 kg |
软件 | |||
帮助符合 21 CFR part 11 要求 | |||
QuantStudio 7 Pro: 安全、审计、电子签名套件
QuantStudio 6 Pro: 可选购升级套件 | QuantStudio 3: 否
QuantStudio 5: 安全、审计、电子签名套件 | 否 | 可选安全、审计、电子签名套装 |
Wi-Fi 连通性 | |||
|
|
|
QuantStudio Absolute Q Digital PCR System
Dye compatibility |
See Optical Configuration for additional details. FAM, HEX, VIC, ABY, ROX, CY5, JUN |
Optical multiplexing |
Four optical chanels available (five optical channel system, ROX used for reference) |
Dynamic range |
Five logs |
Sensitivity |
1–100,000 copies |
Precision |
±10% |
Sample throughput |
Up to 16 samples per run. MAP16 plate can be run in intervals of four (i.e., 4, 8, 12, or 16) |
Micro-chambers per reaction |
20,480 |
Percentage sample analyzed |
> 95% |
Dimensions (L x W x H) and weight |
620 x 600 x 540 mm; 60 kg |
通量 | 低 |
---|---|
可选规格 |
20,000孔(芯片) |
多重分析和滤光片 |
每个芯片两个靶标 |
尺寸 (高 x 宽 x 深)和重量 |
21 x 13.5 x 23.25 cm;2.4 kg |
仅供研究使用。不可用于诊断程序。