Applied Biosystems TaqMan® 通用预混液 II 可在较宽的输入靶标数量范围内进行灵敏、精确检测,可靠检测低拷贝数靶标,并能够准确定量区分靶标丰度的细微差异。
- 在预构建 PCR 反应中,室温下可保持稳定 24 小时
- 经 Applied Biosystems TaqMan® 测定验证,适用于基因表达、SNP 基因分型和 microRNA 研究
- TaqMan 测定采用通用热循环条件
- 可以直接替换为现有方案
TaqMan 通用预混液 II 针对实时荧光定量 PCR 改进了预混液配方,具有您期望从 Applied Biosystems 获得的质量和可靠性。
适合基因表达分析的灵敏度和宽动态范围
TaqMan 通用预混液 II 可在较宽的动态范围表达水平上进行可靠的靶标定量,因此您可以在单个实验中检测和定量高和低表达基因。
可区分高度同源靶标的特异性
该预混液在实时荧光定量 PCR 中也具有出色的特异性。MicroRNA 为小核酸(21-23 nt),参与许多基因的调节,并且与癌症和心脏病等疾病过程有关。microRNA 系列的一些产品彼此之间的差异仅为 1 个核苷酸,导致许多预混液难以检测出该差异。TaqMan 通用预混液 II 的配方具有所需的特异性,能够区分这些高度同源靶标。
适合高通量处理的台式稳定性
TaqMan 通用预混液 II 的配方采用高质量组分,即使在室温下孵育构建的 PCR 反应体系 24 小时后,也能够识别靶标浓度的微小相对差异。这种扩展的台式稳定性提高了使用高通量液体处理系统处理大量样本的灵活性,这些系统可能需要在室温下进行构建的反应,直到可以进入实时荧光定量 PCR 仪器。
经验证适用于 TaqMan 基因分型测定
TaqMan 通用预混液 II 已经过验证,可与基因分型测定配合使用。对于所有类别的测定,使用该配方能够在通用循环条件下获得充分分离的基因簇,其中样本易称为纯合子或杂合子。
Applied Biosystems TaqMan® 通用预混液 II 可在较宽的输入靶标数量范围内进行灵敏、精确检测,可靠检测低拷贝数靶标,并能够准确定量区分靶标丰度的细微差异。
- 在预构建 PCR 反应中,室温下可保持稳定 24 小时
- 经 Applied Biosystems TaqMan® 测定验证,适用于基因表达、SNP 基因分型和 microRNA 研究
- TaqMan 测定采用通用热循环条件
- 可以直接替换为现有方案
TaqMan 通用预混液 II 针对实时荧光定量 PCR 改进了预混液配方,具有您期望从 Applied Biosystems 获得的质量和可靠性。
适合基因表达分析的灵敏度和宽动态范围
TaqMan 通用预混液 II 可在较宽的动态范围表达水平上进行可靠的靶标定量,因此您可以在单个实验中检测和定量高和低表达基因。
可区分高度同源靶标的特异性
该预混液在实时荧光定量 PCR 中也具有出色的特异性。MicroRNA 为小核酸(21-23 nt),参与许多基因的调节,并且与癌症和心脏病等疾病过程有关。microRNA 系列的一些产品彼此之间的差异仅为 1 个核苷酸,导致许多预混液难以检测出该差异。TaqMan 通用预混液 II 的配方具有所需的特异性,能够区分这些高度同源靶标。
适合高通量处理的台式稳定性
TaqMan 通用预混液 II 的配方采用高质量组分,即使在室温下孵育构建的 PCR 反应体系 24 小时后,也能够识别靶标浓度的微小相对差异。这种扩展的台式稳定性提高了使用高通量液体处理系统处理大量样本的灵活性,这些系统可能需要在室温下进行构建的反应,直到可以进入实时荧光定量 PCR 仪器。
经验证适用于 TaqMan 基因分型测定
TaqMan 通用预混液 II 已经过验证,可与基因分型测定配合使用。对于所有类别的测定,使用该配方能够在通用循环条件下获得充分分离的基因簇,其中样本易称为纯合子或杂合子。