荧光定量PCR及数字PCR
荧光定量PCR平台
- 实时荧光定量PCR的业界领导者
- 高品质源自二十余年不断研发与改进
- 多款不同型号满足各种类型实验室的不同需求
- 先进的多色荧光分辨技术
- 稳定可靠的热循环系统
- 功能强大的配套软件
- 获得CFDA注册认证的PCR仪有:StepOne™/StepOne Plus™,7300系统,7500/7500 Fast系统,ViiA™ 7 Dx,QuantStudioDx,Applied Biosystem Veriti PCR
提供一系列产品,满足个性化需求:
TaqMan Array微流体芯片系统
TaqMan Array为384孔微流体芯片,采用金标准的TaqMan化学试剂,可同时实现至多384种靶点的检测和定量,且灵敏度、特异性和动态范围均高于芯片,适用于基因表达标志物的检测,其使用方便、灵敏度高,且能够在不同实验室中进行标准化,从而获得一致可靠的结果。
- 结果可靠:每个检测位点相当于约1μm反应体系的实时荧光定量PCR反应,使用激光作为激发光源,并使用低温CCD的光栅进行信号检测,结果无需后续验证,即可确保精准结果。
- 灵敏度高:远超出一般芯片检测平台的检测灵敏度,最低可从单个细胞起始进行检测,广泛拓展应用范围,适合干细胞研究,激光显微捕获样本及其他珍贵样本等。
- 检测动力学范围广:跨越9个log的动态动力学检测范围,样本无需浓缩或稀释即可精确的进行检测。
- 操作流程简便:TaqMan微流体芯片系统的操作极其简便,无需专门的培训,即可轻松进行标准化操作。
OpenArray芯片技术
OpenArray芯片技术是一种应用范围极广的纳升流体技术平台。可用于超小体积液态反应,同时拥有微阵列的高能量和高质量的qPCR数据。
OpenArray芯片技术使用显微镜载玻片大小的芯片,上面有3,072个通孔。每个通孔的直径为300 μm,深度也为300 μm。反应析排列着48个子阵,每个子阵包括64个通孔。在基因表达和基因分型应用中,TaqMan或SYBR™ Assay(最多48个样本)预先包埋于芯片上并脱水,一收到货,可立即使用。Openarray芯片上的每个通孔都经过了预处理,以适应您的Assay和样品的需求。反应板表面经过专利处理包被,具有疏水性,而通孔内部则具有亲水性及生物相容性。处理时,利用表面张力的作用,3,072个通孔中的每一个都含有33 nl液体。
每块OpenArrayTM芯片包括48个子阵,每个子阵上有64个通孔。
OpenArray芯片结构:OpenArray芯片中几个通孔的横截面。每个通孔包被有亲水性和疏水性涂层。试
剂在表面张力作用下保留于通孔内。
OpenArray 实时荧光定量PCR芯片为半自动工作流程,比普通PCR操作更简单。您只需选择相关芯片和探针,
将您的样本与预混液混合,上样至384孔板中,Accufill点样仪即可自动完成点样,QuantStudio 12K进行后续荧光定量反应和分析。
QuantStudio 3D 数字PCR系统
- 操作简单:一分钟上样,一分钟读取。
- 高性价比:价格低廉,耗材便宜。
- 绝对定量:无需标准曲线
- 检测结果直接以copies/μL输出
芯片式设计的优势——简单、灵活、稳定、可靠
- 简单的上样流程,全程封闭杜绝污染
- 无任何样品浪费,检测体系无死体积
- 反应体积绝对固定,保证实验结果稳定性可靠
- 每张芯片处理一个样本,体系灵活可放大
QuantStudio 3D 数字PCR 20K Chip
- 每张芯片有20,000个反应孔
- 无样品浪费
- 每张芯片做一个样品
- 简单的上样流程
- 封闭系统杜绝污染
- 每张芯片具有唯一的序列号便于辨认
- 固定的反应体积保证实验结果的稳定性和可靠性