分子检测仪器
1. Applied Biosystems™毛细管基因分析仪
Applied Biosystems毛细管基因分析仪采用经典Sanger测序法原理,是基因变异检测的黄金标准。
3500 Dx & 3500 XL Dx 基因分析仪
- 样本通道:8道和24道
- 荧光通道:6色检测,应用广
- 激发光源:固态激光源(505nm) ,寿命长
- 进样耗材:8联管、96孔板、384孔板
- 性能特征:先进的导热系统、归一化算法,利于仪器间数据比较
- 运行操作:操作简单,运行快速
- 维护管理:毛细管易安装、无线射频识别技术跟踪耗材及仪器维护
- 经CE IVD,CFDA机构认证
- 可靠、高效及文献发表最多的DNA序列分析平台
- 全面支持临床实验室中苛刻的性能要求
3730 & 3730 XL DNA基因分析仪
- 长读长:毛细管电泳系统上最长的读长
- 高质量: 高灵敏度的光学和优质消耗品,带来高质量的数据
- 低成本:降低每个样品的成本
- 自动化:48小时连续、无手动操作的自动化操作
- 应用广:可开展重测序、微卫星分析、AFLP、LOH、SNP筛选和验证
2. Ion Torrent半导体测序
革新性的半导体芯片测序技术平台。通过专有的大规模并行半导体感应器,对于DNA复制时产生的离子流,实 现直接和实时的检测。当试剂通过集成的流体通路进入Ion Torrent半导体芯片中,密布于芯片上的反应孔立即 成为上百万个微反应体系。这种独特的流体体系、微体系机械设计和半导体的技术组合,使我们得以快速的将 遗传信息翻译成数码的DNA测序结果,得到大量高质量的测序数据。
根据通量及应用方式,Ion Torrent半导体测序仪分为Ion PGM个人化操作基因组测序仪和Ion Proton测序仪,以 及最新上市的Ion S5™和Ion S5XL™测序仪。
Ion PGM个人化操作基因组测序仪
- 成本低:设备成本与运行成本低
- 快速性:测序仅需1.5-2小时,一天内完成从样本到数据分析
- 高通量:三款不同通量芯片灵活应用
- 易操作:自动化程度高
- 易分析:配套多种软件,满足各种需求的数据分析
- 长读长:单端最长读取400 – 500bp
- 应用广:适用于DNA和RNA测序
- 上样少:每管只需10ng DNA或5ng RNA起始样品
Ion PGM肿瘤适应症正在申报CFDA注册
Ion Proton测序仪
- 快速:利用简单、特异和快速的PCR技术,全外显子组富集可在一 个小时之内完成
- 高效:能够实现高度均一性,10×测序时目标碱基覆盖率超过94%
- 简单:点击按钮进行设置和数据分析,即可完成生物信息学的整合
DA8600肿瘤适应症已被CFDA受理注册
Ion S5与Ion S5 XL系统
- 简捷:Ion S5与Ion S5 XL系统提供了即装即用的多种试剂和 非常直观的用户界面,在不到15分钟的时间内就可以完成测 序仪的所有设置工作。
- 灵活:目前每一台Ion S5与Ion S5 XL系统都支持三种不同类型 的芯片,可以在同一台测序仪上开展多种类型的应用。
- 速度:是唯一一款运行时间短至2.5小时的台式二代测序平 台,从DNA样品输入到获取数据的完整流程仅需24小时即可 完成。
- 低样品输入量:通过Ion AmpliSeq技术,只需使用数纳克的质 量较差的DNA或RNA来制备文库,就能对少量或降解的样品 中复杂的信号通路进行研究和探索。
- 简易的数据分析与储存:简捷工作流程,快速测序,Torrent Suite™与Ion Reporter™软件都能够帮助您快速完成工作。
Ion Chef™ 系统
Ion Chef系统简化了Ion S5、Ion Proton和Ion PGM系统的工作流 程,提供了可无人值守的、可重复的自动化Ion AmpliSeq文库制 备和自动化模板制备及芯片上样的解决方案。
- 在单次仪器运行中,可为Ion AmpliSeq 1-或2-pool设计多达8 个样本进行的自动化文库生成、标准化和合并处理
- 每次仪器运行可上样多达2个Ion Torrent半导体测序芯片,使 用单个自动化流程简化模板制备和芯片上样有助于减少不同 水平的实验操作者的人为误差
- 仅需15分钟手动设置即可开启自动化工作流程,帮助节省时 间和人力