1. EGFR-TKIs药物与EGFR基因突变
EGFR是一种跨膜受体酪氨酸激酶,该区域的激活即磷酸化对癌细胞增殖、生长的相关信号传递具有重要意义。EGFR作为癌症治疗的分子靶标受到普遍关注,并陆续开发出了吉非替尼(gefitinib)、厄洛替尼(erlotinib)和埃克替尼(icotinib)等EGFR酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-tyrosine kinase inhibitor,EGFR-TKI)和抗EGFR抗体等。
大量研究结果显示,EGFR基因突变状态是决定EGFR-TKI疗效最重要的预测因子。在非小细胞肺癌患者中检测 EGFR 基因的突变状态具有重要的临床意义,是决定患者是否能够应用EGFR-TKI治疗的先决条件。
Table. Randomized Clinical Trial Data on Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI)
Therapy Versus Chemotherapy as First-Line Therapy for Patients With EGFR-Mutated Lung Cancers
《非小细胞肺癌临床实践(NCCN)指南(2013版)》建议:晚期肺腺癌患者病理评估需检测EGFR、KRAS和ALK基因突变状态,以利于指导TKI药物治疗。
2. Osimertinib (AZD9291)与EGFR-T790M突变
对于晚期非小细胞肺腺癌(NSCLC)患者而言,EGFR和ALK突变的靶向治疗是现今的标准治疗方案。然而,这些药物的疗效一般很短暂,6-18个月便会产生耐药,之所以出现这种情况是因为癌细胞能够通过突变和改变生长方式来逃避EGFR或ALK抑制剂的治疗活性。获得性耐药与EGFR酶域二次突变(如T790M)、可替代激酶突变(如MET)、组织学转换(从NSCLC到SCLC)、上皮与间质转化等相关。其中据报道T790M突变占获得性耐药突变的60%。
Osimertinib已被FDA批准用于EGFR T790M突变阳性的晚期患者。在之前报道的两项临床研究中(AURA/AURA2),Osimertinib有效率达到了61%,对EGFR-TKI进展后的患者疾病控制率达到了91%。
42 在2016年版的《NCCN非小细胞肺癌指南》中,新增加了TKI(吉非替尼、厄洛替尼、阿法替尼)耐药后的T790M检测,用于指导Osimertinib用药。
3. 克唑替尼与ALK、ROS1、MET基因突变
克唑替尼(Crizotinib)是一种ALK、ROS1、MET(高水平MET扩增或MET 14外显子跳跃突变)酪氨酸激酶抑制剂,2011年由美国FDA批准用于治疗ALK阳性的局部进展或晚期非小细胞肺癌患者。
间变性淋巴瘤激酶(ALK)是非小细胞肺癌(NSCLC)的关键启动癌基因。在NSCLC患者中,虽然只有5%的患者会出现ALK基因重排。但其表达产物为一种嵌合酪氨酸激酶,可持续促进细胞增殖,导致肿瘤的产生和转移。克唑替尼对于ALK重排的晚期非小细胞肺癌患者的有效率达到了60%以上。
由美国病理协会、国际肺癌研究协会、分子病理协会出台的《肺癌分子标志物检测指南2013》明确指出:所有含有腺癌成分的NSCLC均需检测ALK。2013年6月,由中国临床肿瘤学会肿瘤生物标志物专家委员会出台的《中国间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性非小细胞肺癌诊断专家共识(2013版)》(简称《共识》)指出:对于潜在怀疑存在ALK基因融合变异的患者均可进行ALK融合基因检测[8]。《非小细胞肺癌临床实践(NCCN)指南(2013 V2版)》建议:晚期肺腺癌患者病理评估需检测ALK基因突变状态,以利于指导TKIs药物治疗。
2015年FDA批准克唑替尼用于ROS1阳性非小细胞肺癌(NSCLC)的潜在治疗。ROS1阳性NSCLC约占所有NSCLC病例的1%左右,代表着NSCLC中一个特定的分子亚型。FDA是基于一项全球I期研究(Study 1001)扩展队列的分析数据。数据显示,客观缓解率(ORR)为72%(95%CI: 58-84%),中位缓解持续时间17.6个月,中位无进展生存期19.2个月。
除EGFR突变和ALK基因融合外,2016年版的《NCCN非小细胞肺癌指南》列出了针对非小细胞肺癌新的靶点和治疗方案:
4. 曲妥珠单抗和HER2基因扩增
人类表皮生长因子受体2(HER2)是由原癌基因erbb-2编码,具有酪氨酸激酶活性的跨膜糖蛋白,属于表皮生长因子受体家族成员,在肿瘤发生和胚胎发育中发挥着重要作用。研究发现,HER2基因异常与乳腺癌、胃癌的发生、发展密切相关。25-30%的乳腺癌患者存在HER2基因扩增,约20%胃癌患者存在HER2基因扩增。
曲妥珠单抗(Trastuzumab)是一种能特异结合于HER2受体胞外区域的单克隆抗体,通过干扰HER2与家族其它成员形成异源二聚体而抑制肿瘤细胞增殖,促进肿瘤细胞凋亡。曲妥珠单抗是首个(1998年)被FDA批准上市的靶向HER2的人源化单克隆抗体,用于治疗HER2过表达的转移性乳腺癌和胃癌。
研究表明,HER2扩增的乳腺癌或胃癌患者可从曲妥珠单抗中获益,而为扩增的患者疗效不明显。2011年《NCCN乳腺癌临床实践指南(中国版)》、《卫生部乳腺癌诊疗规范》均明确指出:乳腺癌患者接受靶向药曲妥珠单抗治疗前,必须进行HER2基因扩增检测,根据检测结果决定是否使用曲妥珠单抗作为临床治疗措施。2011年《NCCN胃癌临床实践指南(中国版)》、《卫生部胃癌诊疗规范》推荐曲妥珠单抗作为转移性胃癌的一线及二线药物,均明确指出:胃癌患者接受曲妥珠单抗治疗之前,必须进行HER2基因扩增检测,根据检测结果决定是够使用曲妥珠单抗作为临床治疗措施。
2009年ToGA研究的成功宣告胃癌治疗进入分子靶向时代。ToGA研究是一项随机、开放、国际多中心Ⅲ期临床研究,共纳入3807例进展期胃癌和胃食管结合部腺癌患者进行HER2检测。其中584例HER2阳性患者被随机分为单纯化疗组(卡培他滨或5-氟尿嘧啶+顺铂(XP/FP))和曲妥珠单抗联合化疗组(曲妥珠单抗+XP/FP),结果表明后者的总生存期(OS)达到13.8个月,比前者增加了接近3个月(如右图)。目前NCCN指南对于HER2检测和抗HER2治疗的推荐均是基于ToGA研究结果。
5. 奥拉帕尼与BRCA1/2检测
奥拉帕尼(olaparib, AZD2281)是一种PARP(polyADP-ribose polymerase)抑制剂。在化疗耐受的患者中,被证实在BRCA1和BRCA2突变阳性的患者比阴性的患者有更高的获益率,特别针对于铂敏感的患者。
近期的研究在复发进展卵巢癌女性中评估了奥拉帕尼的疗效,总体缓解率达到了34%,基于此,FDA批准了奥拉帕尼用于既往接受过三线或更多化疗的进展型卵巢癌、并具有胚系(germline) BRCA突变的患者。2016版《NCCN卵巢癌指南》推荐奥拉帕尼用于胚系 BRCA突变、既往接受过三线或更多化疗的进展型卵巢癌的复发治疗。
6. 胃肠道间质瘤及格列卫药物与C-KIT基因、PDGFRA基因
GIST 是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,由突变的c-kit 或血小板源性生长因子受体(PDGFRA)基因驱动;组织学上多由梭形细胞、上皮样细胞、偶或多形性细胞,排列成束状或弥漫状图像,免疫组化检测通常为CD117和/ 或DOG-1 表达阳性。
中国胃肠间质瘤诊断治疗专家共识推荐:组织学形态符合GIST,CD117 和DOG-1 均为阴性的肿瘤,应交由专业的分子生物学实验室检测是否存在c-kit 或PDGFRA 基因的突变,以协助明确GIST 的诊断。如果存在该基因的突变,则可做出GIST 的诊断。
伊马替尼(格列卫,Glivec)是一种酪氨酸激酶抑制剂,经FDA批准可用于治疗c-KIT阳性、不能手术切除和/或转移性的恶性GIST,其临床疗效令人振奋。其作用机理在于药物结合于KIT蛋白胞浆内酪氨酸激酶功能区的ATP结合位点,阻断磷酸基团由ATP向底物酪氨酸残基的转移,从而抑制细胞增殖并恢复细胞凋亡程序。
专家委员会推荐存在以下情况时,应该进行基因学分析[1]:①所有初次诊断的复发和转移性GIST,拟行分子靶向治疗;②原发可切除GIST手术后,中- 高度复发风险,拟行伊马替尼辅助治疗;③对疑难病例应进行c-kit或PDGFRA 突变分析,以明确GIST 的诊断;④鉴别NF1 型GIST、完全性或不完全性Carney’s 三联征、家族性GIST 以及儿童GIST;⑤鉴别同时性和异时性多原发GIST。检测基因突变的位点,至少应包括c-kit 基因的第11、9、13 和17 号外显子以及PDGFRA 基因的第12 和18 号外显子。
EORTC62005 研究中,外显子9 突变患者的初始治疗,应用伊马替尼800mg/d 对比400mg/d 获得了更长的无进展生存期;推荐初始治疗给予高剂量伊马替尼,鉴于国内临床实践中,多数患者无法耐受伊马替尼800mg/d治疗,因此对于c-kit外显子9 突变的国人GIST 患者,初始治疗可以给予伊马替尼600mg/d。
GIST中c-KIT和PDGFRA基因突变示意图