利用 Expi 平台, 完成瞬时蛋白表达的演变
在研究规模上,瞬时蛋白表达平台为蛋白生产实验室提供了胜过稳定系统的诸多优势。然而,情况并非总是如此。稳定生产过去一直是在相对短的时间内生产大量蛋白的唯一方法,直到 2012 年 Gibco 推出 Expi293 表达系统。
在平台首次亮相时,Expi293 瞬时表达平台的产量最多比先前的瞬时系统高出 6 倍,并且能够在一周内就收获蛋白,这比通过稳定开发实现的速度快几周甚至几个月。Thermo Fisher Scientific 此后一直在“Expi”平台上进行创新,并分别于 2015 年和 2018 年推出了 ExpiCHO 表达系统和 ExpiSf 表达系统。对于需要快速生产大量蛋白的研究人员和机构,Expi 蛋白表达系统提供了兼具产量、速度和成本效益的综合解决方案。
快速、高产量的瞬时蛋白生产的优势
除了 Expi 平台提供的显而易见的产量优势之外,实验室还可通过减少蛋白生产所需的动手时间,帮助最大限度地减轻员工的负担,从而让研究人员能够进行更多的实验和分析。
速度
稳定的细胞系生产几乎需要一个月;若使用 Expi 系统,仅在 5 天内就可获得足够的产量来瞬时表达蛋白。
产量
对于需要尽可能多蛋白的研究人员,我们已开发了实验方案:在不增加大量时间投入的情况下,最大限度地增加产量。
成本效益
由于 Expi 系统提供高产量和快速表达,科学家可节省每毫克蛋白的成本(基于减少塑料使用、缩短员工时间和减少 DNA)。
按应用分类的瞬时蛋白表达系统
不确定哪个系统适合您?展开以下链接,了解瞬时蛋白表达在各个应用中的作用方式。
ExpiSf 表达系统利用化学成分明确的昆虫培养基和优化的试剂组分(旨在使用快速、简化和高度可扩展的工作流程,以一致的性能、连续运行的方式经济高效且高产量地生产蛋白和病毒颗粒)加速疫苗开发。借助 ExpiSf 的简单性、可扩展性和成本效益,您更接近下一次疫苗突破。
昆虫细胞有助于表达细胞内蛋白和多蛋白复合物。ExpiSf 表达系统是高滴度生产这些大分子的合适平台,具有工作流程较快的额外优势,有助于在一个简单的步骤中获得高效价重组杆状病毒,并在 6~10 天内从转染到产品收获。
采用人 HEK293 悬浮细胞、优化培养基和转染试剂设计的 Expi293 表达系统,有助于实现结构生物学应用所需的天然折叠蛋白构象和高蛋白产量。无论您的结构生物学研究是依赖于 X 射线晶体学还是依赖于 NMR,Expi293 表达系统和结构生物学工具均可提供一个完整、简单、经济高效的系统,以帮助您完成工作。
当昆虫细胞进行大多数发生在哺乳动物细胞中的翻译后修饰时,昆虫细胞中的 N-糖基化仅产生简单的聚糖,而不是发生在哺乳动物细胞中的复杂聚糖,如 Expi293 表达系统中的那些聚糖。对于结构分析(简单的蛋白糖基化更为有利),ExpiSf 表达系统可以成为这些应用的一个替代性低成本平台。
Expi293 表达系统为快速、高产量生产具有人类蛋白聚糖模式的试剂蛋白提供了一个平台。
ExpiSf 表达系统为瞬时生产用作试剂蛋白的蛋白提供了一种快速且便宜的途径。
Expi293 表达系统是一个快速、高产量的表达平台,用于蛋白药物靶标制定和抗体生产。由于其人类聚糖模式,Expi293 系统是生产受体蛋白、激酶、GPCR 和其他感兴趣的潜在药物疗法靶蛋白的最佳选择。
降低成本和缩短时间是生物制品开发的首要需求。ExpiCHO 平台由一系列经优化的组分组成,提供端到端、集成和高生产率的解决方案,帮助简化生物制品开发。这种标准的方法有助于在同一细胞系中实现从瞬时生产到稳定生产,最大限度地降低开发过程中的关键质量风险,同时利用优化的试剂实现无与伦比的性能,简化实验流程。
Expi293 表达系统为快速、高产量生产具有人类蛋白聚糖模式的试剂蛋白提供了一个平台。
ExpiSf 昆虫蛋白表达系统为瞬时蛋白(可用作试剂蛋白)生产提供一种快速和便宜的途径。
Expi293 瞬时蛋白表达系统提供一种甲硫氨酸标记蛋白的试剂盒,用于 X 射线晶体学和其他需要蛋白标记和分析的应用。
Expi293 蛋白表达系统提供甲硫氨酸缺乏的表达培养基和转染试剂盒,有助于高效标记高产量蛋白,用于结构分析。选择性去除氨基酸的定制培养基可用于更复杂的标记需求。
为了分析蛋白相互作用和活性,Expi293 表达系统提供类人蛋白,旨在帮助您了解天然蛋白如何与治疗候选物相互作用。生产蛋白后,请务必使用我们的活性检测方法,以帮助确定治疗效果。
在蛋白相互作用和活性分析中,Expi293 表达系统为体外评估天然蛋白与治疗候选物的相互作用提供类人蛋白。生产蛋白后,我们的活性检测方法可确定您的治疗剂的有效性。
当准备开发生物制品时,重要的是从一个开发平台开始。这个平台要记住您的生产计划。使用 ExpiCHO 表达系统,可从研究无缝地过渡到生产,以便在需要尽快调整规模时节省时间和精力。
蛋白表达文献中心
蛋白表达文献中心提供一份精选的文献列表,深入探讨像您这样的科学家如何利用 Expi 蛋白表达系统推进研究。
优化我们的系统,利用瞬时表达力量,目标是为各种下游应用提供高产量、一致的蛋白。立即搜索
减少浪费
最大限度地减少实验室的浪费时,一点一滴都有帮助。1L Gibco 瓶比目前市场上的同类培养基瓶使用的原材料少 38%(0.5L 瓶少 32%)。这减少了不可再生资源的消耗。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。