赛默飞蛋白互作全流程解决方案,旨在化繁为简,不仅提升复杂实验一步过的概率,更着重提高数据的准确度和重复性。不论是您追求的是DIY的灵活,还是试剂盒的快捷,均有经过严格验证的产品助力。
- 蛋白纯化/免疫(共)沉淀
- 蛋白-核酸互作
- 学习资料
蛋白纯化/免疫(共)沉淀
- 蛋白抽提
- 蛋白酶/磷酸酶抑制剂
- 免疫沉淀试剂
- WB & IP抗体
Thermo ScientificTM Pierce TM细胞抽提、组织抽提和组分分离产品可帮助在样品制备中提高得率和纯度,简化操作,并确保与下游应用的兼容性。您可根据样本来源和目标蛋白类型选择合适的产品。
- 高产量:经过多种组织类型与细胞系验证,提高蛋白提取量
- 高活性:配方温和,避免机械力破坏细胞,有利于保留蛋白活性
- 兼容性好:产物适用于IP/co-IP、WB、EMSA和酶活性测定等多个下游应用
货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 秒杀价 | |
---|---|---|---|---|---|
89842 | Mem-PER Plus 膜蛋白提取试剂盒 | 300 mL | 4,056 | 2,969 | 立即参与秒杀 |
78501 | M-PER哺乳动物蛋白抽提试剂 | 250 mL | 2,721 | 1,619 | 立即参与秒杀 |
78510 | T-PER 组织蛋白提取试剂 | 500 mL | 4,513 | 3,430 | 立即参与秒杀 |
87787 | Pierce IP 裂解液 | 100 mL | 1,348 | 845 | 立即参与秒杀 |
87788 | Pierce IP 裂解液 | 250 mL | 2,904 | 1,985 | 立即参与秒杀 |
A43436 | Pierce GPCR 提取和稳定试剂 | 100 mL | 3,727 | 2,777 | 立即参与秒杀 |
Pierce™ 蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合片剂和溶液蛋白提取可在过程中有效保护蛋白质,适用于原代细胞、哺乳动物细胞、动物组织、植物组织、酵母或细菌细胞。
- 全面保护—通用型广谱配方,同时持续抑制多种蛋白酶或磷酸酶活性
- 选择丰富——可选择浓缩液、片剂或胶囊,包装规格多样,满足不同实验所需
- 配方优化——片剂和胶囊中的成分可快速溶解成无色溶液
货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 秒杀价 | |
---|---|---|---|---|---|
A32965 | Pierce蛋白酶抑制剂片剂,无 EDTA | 20 tablets | 3,255 | 1,975 | 立即参与秒杀 |
A32961 | Pierce蛋白酶和磷酸酶抑制剂小型片剂, 无 EDTA | 20 tablets | 3,120 | 1,952 | 立即参与秒杀 |
78442 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂单次使用混合物 (100X) | 24 x 100 µL | 4,545 | 3,023 | 立即参与秒杀 |
78443 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂单次使用混合物无 EDTA (100X) | 24 x 100 µL | 4,299 | 2,859 | 立即参与秒杀 |
78440 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物 (100X) | 1 mL | 3,909 | 2,785 | 立即参与秒杀 |
87786 | Halt蛋白酶抑制剂混合物 (100X) | 1 mL | 1,524 | 1,079 | 立即参与秒杀 |
87785 | Halt蛋白酶抑制剂混合物,无 EDTA (100X) | 1 mL | 1,424 | 1,010 | 立即参与秒杀 |
78425 | Halt蛋白酶抑制剂混合物,无 EDTA (100X) | 24 x 100 µL | 2,861 | 1,903 | 立即参与秒杀 |
78430 | Halt蛋白酶抑制剂混合物 (100X) | 24 x 100 µL | 3,068 | 2,041 | 立即参与秒杀 |
我们提供具备更高结合力的加强型蛋白A/G磁珠和琼脂糖填料,其单位体积树脂共价交联的蛋白总量是常规载量产品的两倍,从而将抗体结合能力提升至两倍左右。此外还提供针对标签蛋白的不同基质填料,可用于Pull-down和重组蛋白纯化,这些填料具有:
- 高性能—填料设计力争达到最大蛋白质纯化产量和最低背景
- 多样性—磁珠、96孔滤板、散装树脂、离心柱、试剂盒和色谱预装柱,便于进行筛选和其它小规模实验以及工艺规模的蛋白质纯化
- 高兼容性-磁珠兼容Dynabead磁力架和kingfisher自动化系统,磁性琼脂糖可用于Kingfisher自动化系统
货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 秒杀价 | |
---|---|---|---|---|---|
亲和纯化 | |||||
88802 | Pierce™ Protein A/G 磁珠 | 1mL | 2,584 | 1,800 | 立即参与秒杀 |
A53035 | Pierce 高载量蛋白 A 磁珠,耐碱 | 1mL | 2,100 | 1,496 | 立即参与秒杀 |
标签蛋白 | |||||
88831 | HisPur™ Ni-NTA磁性琼脂糖 | 2mL | 2,776 | 1,788 | 立即参与秒杀 |
A50588 | Pierce 高载量 Ni-IMAC 磁珠,EDTA 兼容 | 1mL | 1,132 | 566 | 立即参与秒杀 |
88842 | Pierce anti-cMyc 磁珠 | 1mL | 4,388 | 3,127 | 立即参与秒杀 |
A36797 | Pierce anti-DYKDDDDK 磁性琼脂糖 | 1mL | 5,470 | 3,523 | 立即参与秒杀 |
88836 | Pierce anti-HA磁珠 | 1mL | 3,258 | 2,248 | 立即参与秒杀 |
88816 | Pierce 链酶亲和素包被磁珠 | 1mL | 5,305 | 3,418 | 立即参与秒杀 |
20347 | Pierce™ 链霉素亲和素琼脂糖 | 2mL | 3,978 | 2,984 | 立即参与秒杀 |
Thermo Scientific提供进行多种IP,Co-IP和Pull down的试剂盒。从靶蛋白(对)的捕获量和背景干扰两个维度进行考量和设计,提供完整的试剂盒组分,内含抽提试剂,对照树脂,优化buffer等,足够完成40-50次实验,满足实验新手快速完成实验和实验大咖优化实验的多种需求。
表:IP/Co-IP试剂盒特征
类型 | Classic IP/Co-IP | Crosslinker IP/Co-IP | Direct IP/Co-IP |
![]() | ![]() | ![]() | |
基质 | Protein A/G Plus Agarose; Protein A/G 磁珠; | Protein A/G Agarose; Protein A/G 磁珠; | 氨基活化的Agarose; 氨基活化的磁珠; |
特征 | 加强型填料,捕获蛋白最多 | 使用交联剂,抗体不会洗脱 | 直接将抗体连接到基质上 |
蛋白捕获量 | 高 ![]() | ||
背景 | 高 ![]() |
货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 秒杀价 | |
---|---|---|---|---|---|
88804 | Pierce™经典磁珠IP/Co-IP试剂盒 | 40次 | 5,746 | 3,965 | 立即参与秒杀 |
88805 | Pierce™ 交联磁珠 IP/Co-IP 试剂盒 | 40次 | 6,091 | 3,600 | 立即参与秒杀 |
26149 | Pierce™ 免疫共沉淀试剂盒 | 50次 | 4,861 | 3,300 | 立即参与秒杀 |
21516 | Pierce™ GST Protein Interaction Pull-Down Kit | 25 rxns | 6,035 | 4,225 | 立即参与秒杀 |
抗体是实验室IP实验必需试剂之一。抗体特异性不好、抗体稳定性不佳,不好的抗体会导致实验结果缺乏可重复性,最终还会导致实验延期。IP验证也是InvitrogenTM 抗体高级验证方法基础方法之一,推荐您使用底下经过高级验证的IP抗体来进行您的研究。
Thermo Fisher Scientific 两步抗体高级验证方法,荣获2018年CiteAb“抗体验证创新奖”。了解Invitrogen 抗体验证技术
- WB试剂及标签抗体
- IP抗体
Thermo ScientificTM Pierce TM细胞抽提、组织抽提和组分分离产品可帮助在样品制备中提高得率和纯度,简化操作,并确保与下游应用的兼容性。您可根据样本来源和目标蛋白类型选择合适的产品。
- 高产量:经过多种组织类型与细胞系验证,提高蛋白提取量
- 高活性:配方温和,避免机械力破坏细胞,有利于保留蛋白活性
- 兼容性好:产物适用于IP/co-IP、WB、EMSA和酶活性测定等多个下游应用
货号 | 产品名称 | |
---|---|---|
89842 300 mL 4,056 2,969 | Mem-PER Plus 膜蛋白提取试剂盒 | 参与秒杀 |
78501 250 mL 2,721 1,619 | M-PER哺乳动物蛋白抽提试剂 | 参与秒杀 |
78510 500 mL 4,513 3,430 | T-PER 组织蛋白提取试剂 | 参与秒杀 |
87787 100 mL 1,348 845 | Pierce IP 裂解液 | 参与秒杀 |
87788 250 mL 2,904 1,985 | Pierce IP 裂解液 | 参与秒杀 |
A43436 100 mL 3,727 2,777 | Pierce GPCR 提取和稳定试剂 | 参与秒杀 |
Pierce™ 蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合片剂和溶液蛋白提取可在过程中有效保护蛋白质,适用于原代细胞、哺乳动物细胞、动物组织、植物组织、酵母或细菌细胞。
- 全面保护—通用型广谱配方,同时持续抑制多种蛋白酶或磷酸酶活性
- 选择丰富——可选择浓缩液、片剂或胶囊,包装规格多样,满足不同实验所需
- 配方优化——片剂和胶囊中的成分可快速溶解成无色溶液
货号 | 产品名称 | |
---|---|---|
A32965 20 tablets 3,255 1,975 | Pierce蛋白酶抑制剂片剂,无 EDTA | 参与秒杀 |
A32961 20 tablets 3,120 1,952 | Pierce蛋白酶和磷酸酶抑制剂小型片剂, 无 EDTA | 参与秒杀 |
78442 24 x 100 µL 4,545 3,023 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂单次使用混合物 (100X) | 参与秒杀 |
78443 24 x 100 µL 4,299 2,859 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂单次使用混合物无 EDTA (100X) | 参与秒杀 |
78440 1 mL 3,909 2,785 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物 (100X) | 参与秒杀 |
87786 1 mL 1,524 1,079 | Halt蛋白酶抑制剂混合物 (100X) | 参与秒杀 |
87785 1 mL 1,424 1,010 | Halt蛋白酶抑制剂混合物,无 EDTA (100X) | 参与秒杀 |
78425 24 x 100 µL 2,861 1,903 | Halt蛋白酶抑制剂混合物,无 EDTA (100X) | 参与秒杀 |
78430 24 x 100 µL 3,068 2,041 | Halt蛋白酶抑制剂混合物 (100X) | 参与秒杀 |
我们提供具备更高结合力的加强型蛋白A/G磁珠和琼脂糖填料,其单位体积树脂共价交联的蛋白总量是常规载量产品的两倍,从而将抗体结合能力提升至两倍左右。此外还提供针对标签蛋白的不同基质填料,可用于Pull-down和重组蛋白纯化,这些填料具有:
- 高性能—填料设计力争达到最大蛋白质纯化产量和最低背景
- 多样性—磁珠、96孔滤板、散装树脂、离心柱、试剂盒和色谱预装柱,便于进行筛选和其它小规模实验以及工艺规模的蛋白质纯化
- 高兼容性-磁珠兼容Dynabead磁力架和kingfisher自动化系统,磁性琼脂糖可用于Kingfisher自动化系统
货号 | 产品名称 | |
---|---|---|
亲和纯化 | ||
88802 1mL 2,584 1,800 | Pierce™ Protein A/G 磁珠 | 参与秒杀 |
A53035 1mL 2,100 1,496 | Pierce 高载量蛋白 A 磁珠,耐碱 | 参与秒杀 |
标签蛋白 | ||
88831 2mL 2,776 1,788 | HisPur™ Ni-NTA磁性琼脂糖 | 参与秒杀 |
A50588 1mL 1,132 566 | Pierce 高载量 Ni-IMAC 磁珠,EDTA 兼容 | 参与秒杀 |
88842 1mL 4,388 3,127 | Pierce anti-cMyc 磁珠 | 参与秒杀 |
A36797 1mL 5,470 3,523 | Pierce anti-DYKDDDDK 磁性琼脂糖 | 参与秒杀 |
88836 1mL 3,258 2,248 | Pierce anti-HA磁珠 | 参与秒杀 |
88816 1mL 5,305 3,418 | Pierce 链酶亲和素包被磁珠 | 参与秒杀 |
20347 2mL 3,978 2,984 | Pierce™ 链霉素亲和素琼脂糖 | 参与秒杀 |
Thermo Scientific提供进行多种IP,Co-IP和Pull down的试剂盒。从靶蛋白(对)的捕获量和背景干扰两个维度进行考量和设计,提供完整的试剂盒组分,内含抽提试剂,对照树脂,优化buffer等,足够完成40-50次实验,满足实验新手快速完成实验和实验大咖优化实验的多种需求。
表:IP/Co-IP试剂盒特征
类型 Classic IP/Co-IP ![]() 基质 Protein A/G Plus Agarose; Protein A/G 磁珠; 特征 加强型填料,捕获蛋白最多 蛋白捕获量 高 ![]() 背景 高 ![]() |
类型 Crosslinker IP/Co-IP ![]() 基质 Protein A/G Agarose; Protein A/G 磁珠; 特征 使用交联剂,抗体不会洗脱 蛋白捕获量 高 ![]() 背景 高 ![]() |
类型 Direct IP/Co-IP ![]() 基质 氨基活化的Agarose; 氨基活化的磁珠; 特征 直接将抗体连接到基质上 蛋白捕获量 高 ![]() 背景 高 ![]() |
货号 | 产品名称 | |
---|---|---|
88804 40次 5,746 3,965 | Pierce™经典磁珠IP/Co-IP试剂盒 | 参与秒杀 |
88805 40次 6,091 3,600 | Pierce™ 交联磁珠 IP/Co-IP 试剂盒 | 参与秒杀 |
26149 50次 4,861 3,300 | Pierce™ 免疫共沉淀试剂盒 | 参与秒杀 |
21516 25 rxns 6,035 4,225 | Pierce™ GST Protein Interaction Pull-Down Kit | 参与秒杀 |
抗体是实验室IP实验必需试剂之一。抗体特异性不好、抗体稳定性不佳,不好的抗体会导致实验结果缺乏可重复性,最终还会导致实验延期。IP验证也是InvitrogenTM 抗体高级验证方法基础方法之一,推荐您使用底下经过高级验证的IP抗体来进行您的研究。
Thermo Fisher Scientific 两步抗体高级验证方法,荣获2018年CiteAb“抗体验证创新奖”。了解Invitrogen 抗体验证技术
- WB试剂及标签抗体
- IP抗体
蛋白-核酸互作
- 蛋白抽提
- 蛋白酶/磷酸酶抑制剂
- 蛋白-核酸互作试剂
- ChIP抗体
Thermo Scientific NE-PER 细胞核和细胞质提取试剂盒可在不到两小时内高效裂解细胞并提取单独的细胞质和细胞核蛋白组分。
- 可靠 — 获得的核蛋白和细胞质组分具有最小的交叉污染
- 快速 — 可在不到两小时内获得细胞核和细胞质组分
- 高文献引用 — NE-PER 试剂盒已在超过950种期刊中引用
货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 秒杀价 | |
---|---|---|---|---|---|
78833 | NE-PER细胞核和细胞质提取试剂 | 15 mL | 3,203 | 2,195 | 立即参与秒杀 |
78835 | NE-PER细胞核和细胞质提取试剂 | 75 mL | 8,414 | 5,766 | 立即参与秒杀 |
Pierce™ 蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合片剂和溶液蛋白提取可在过程中有效保护蛋白质,适用于原代细胞、哺乳动物细胞、动物组织、植物组织、酵母或细菌细胞。
- 全面保护—通用型广谱配方,同时持续抑制多种蛋白酶或磷酸酶活性
- 选择丰富——可选择浓缩液、片剂或胶囊,包装规格多样,满足不同实验所需
- 配方优化——片剂和胶囊中的成分可快速溶解成无色溶液
货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 秒杀价 | |
---|---|---|---|---|---|
A32965 | Pierce蛋白酶抑制剂片剂,无 EDTA | 20 tablets | 3,255 | 1,975 | 立即参与秒杀 |
A32961 | Pierce蛋白酶和磷酸酶抑制剂小型片剂, 无 EDTA | 20 tablets | 3,120 | 1,952 | 立即参与秒杀 |
78442 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂单次使用混合物 (100X) | 24 x 100 µL | 4,545 | 3,023 | 立即参与秒杀 |
78443 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂单次使用混合物无 EDTA (100X) | 24 x 100 µL | 4,299 | 2,859 | 立即参与秒杀 |
78440 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物 (100X) | 1 mL | 3,909 | 2,785 | 立即参与秒杀 |
87786 | Halt蛋白酶抑制剂混合物 (100X) | 1 mL | 1,524 | 1,079 | 立即参与秒杀 |
87785 | Halt蛋白酶抑制剂混合物,无 EDTA (100X) | 1 mL | 1,424 | 1,010 | 立即参与秒杀 |
78425 | Halt蛋白酶抑制剂混合物,无 EDTA (100X) | 24 x 100 µL | 2,861 | 1,903 | 立即参与秒杀 |
78430 | Halt蛋白酶抑制剂混合物 (100X) | 24 x 100 µL | 3,068 | 2,041 | 立即参与秒杀 |
我们提供了多种灵敏易用的试剂盒,用于染色质免疫沉淀(ChIP)检测、电泳迁移率检测(EMSA)和DNA Pull-down检测。这些试剂盒可用于测定与DNA或RNA相互作用的蛋白质,分析发生相互作用的蛋白质种类,接下还可鉴定形成这些复合物所需的核酸序列,从而帮助我们最终理解特定细胞进程的调控过程。
- 更多选择—提供不同的研究策略,以便满足各种蛋白质-核酸间相互作用和下游分析需求
- 齐全—涵盖了应用所需的所有对照物和试剂
- 快速—所有试剂盒均可最大限度缩短制备和样品处理时间
货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 秒杀价 | |
---|---|---|---|---|---|
20148 | LightShift 化学发光法DNA EMSA试剂盒 | 100次 | 6,320 | 4,700 | 立即参与秒杀 |
20164 | Pierce 磁珠法RNA Pull down试剂盒 | 20次 | 8,244 | 5,936 | 立即参与秒杀 |
26157 | Pierce Magnetic ChIP Kit | 30次 | 7,337 | 4,623 | 立即参与秒杀 |
抗体是CHIP实验必需试剂之一。抗体能从细胞核组分中分离蛋白质,去除不相关的细胞物质。使用抗体捕获蛋白质-DNA 复合物中的目标蛋白质是实验成功的关键因素。推荐您使用经过CHIP验证的抗体来进行研究。首选经过严格两步法验证的高级验证抗体,更能保障您的结果。了解Invitrogen抗体验证技术。
Thermo Fisher Scientific 两步抗体高级验证方法,荣获2018年CiteAb“抗体验证创新奖”。了解Invitrogen 抗体验证技术
Thermo Scientific NE-PER 细胞核和细胞质提取试剂盒可在不到两小时内高效裂解细胞并提取单独的细胞质和细胞核蛋白组分。
- 可靠 — 获得的核蛋白和细胞质组分具有最小的交叉污染
- 快速 — 可在不到两小时内获得细胞核和细胞质组分
- 高文献引用 — NE-PER 试剂盒已在超过950种期刊中引用
货号 | 产品名称 | |
---|---|---|
78833 15 mL 3,203 2,195 | NE-PER细胞核和细胞质提取试剂 | 参与秒杀 |
78835 75 mL 8,414 5,766 | NE-PER细胞核和细胞质提取试剂 | 参与秒杀 |
Pierce™ 蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合片剂和溶液蛋白提取可在过程中有效保护蛋白质,适用于原代细胞、哺乳动物细胞、动物组织、植物组织、酵母或细菌细胞。
- 全面保护—通用型广谱配方,同时持续抑制多种蛋白酶或磷酸酶活性
- 选择丰富——可选择浓缩液、片剂或胶囊,包装规格多样,满足不同实验所需
- 配方优化——片剂和胶囊中的成分可快速溶解成无色溶液
货号 | 产品名称 | |
---|---|---|
A32965 20 tablets 3,255 1,975 | Pierce蛋白酶抑制剂片剂,无 EDTA | 参与秒杀 |
A32961 20 tablets 3,120 1,952 | Pierce蛋白酶和磷酸酶抑制剂小型片剂, 无 EDTA | 参与秒杀 |
78442 24 x 100 µL 4,545 3,023 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂单次使用混合物 (100X) | 参与秒杀 |
78443 24 x 100 µL 4,299 2,859 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂单次使用混合物无 EDTA (100X) | 参与秒杀 |
78440 1 mL 3,909 2,785 | Halt蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物 (100X) | 参与秒杀 |
87786 1 mL 1,524 1,079 | Halt蛋白酶抑制剂混合物 (100X) | 参与秒杀 |
87785 1 mL 1,424 1,010 | Halt蛋白酶抑制剂混合物,无 EDTA (100X) | 参与秒杀 |
78425 24 x 100 µL 2,861 1,903 | Halt蛋白酶抑制剂混合物,无 EDTA (100X) | 参与秒杀 |
78430 24 x 100 µL 3,068 2,041 | Halt蛋白酶抑制剂混合物 (100X) | 参与秒杀 |
我们提供了多种灵敏易用的试剂盒,用于染色质免疫沉淀(ChIP)检测、电泳迁移率检测(EMSA)和DNA Pull-down检测。这些试剂盒可用于测定与DNA或RNA相互作用的蛋白质,分析发生相互作用的蛋白质种类,接下还可鉴定形成这些复合物所需的核酸序列,从而帮助我们最终理解特定细胞进程的调控过程。
- 更多选择—提供不同的研究策略,以便满足各种蛋白质-核酸间相互作用和下游分析需求
- 齐全—涵盖了应用所需的所有对照物和试剂
- 快速—所有试剂盒均可最大限度缩短制备和样品处理时间
货号 | 产品名称 | |
---|---|---|
20148 100次 6,320 4,700 | LightShift 化学发光法DNA EMSA试剂盒 | 参与秒杀 |
20164 20次 8,244 5,936 | Pierce 磁珠法RNA Pull down试剂盒 | 参与秒杀 |
26157 30次 7,337 4,623 | Pierce Magnetic ChIP Kit | 参与秒杀 |
抗体是CHIP实验必需试剂之一。抗体能从细胞核组分中分离蛋白质,去除不相关的细胞物质。使用抗体捕获蛋白质-DNA 复合物中的目标蛋白质是实验成功的关键因素。推荐您使用经过CHIP验证的抗体来进行研究。首选经过严格两步法验证的高级验证抗体,更能保障您的结果。了解Invitrogen抗体验证技术。
Thermo Fisher Scientific 两步抗体高级验证方法,荣获2018年CiteAb“抗体验证创新奖”。了解Invitrogen 抗体验证技术
仅供科研使用,不可用于诊断目的。