Ion Reporter 数据分析 流程
轻松的数据分析
Ion Reporter 软件可扫除 NGS 数据分析的障碍,让您可专注于寻找数据的意义。通过 Torrent Suite 软件的整合运行计划简化分析,从而实现 Ion Reporter 软件中的主要分析、数据传输和次要分析的自动化。
优化的工作流程:旨在提供一致且准确的结果
Ion Reporter 软件分析和变异检测可助您快速集中精力研究由 >25 个公共和专有数据库的完整注释提供支持的目标变异类型。
应用信息学
Ion Reporter 软件设有预配置且可定制的工作流程,适用于从遗传性疾病、生殖健康到肿瘤学的多种研究应用。工作流程具有灵活性,可实现自定义优化,也可锁定以实现受控使用,而无需依靠生物信息学家的先进技能。
Ion Reporter 服务器系统
Ion Reporter 服务器系统将 Ion Reporter 软件和功能强大的计算机服务器这两个独立组件配对组合,组成一套可在您内部使用的整合解决方案,从而提供最终的计算资源安全。
- 可通过在具有稳定的数据安全标准的服务器上进行可控的本地访问来维持安全环境
- 控制软件版本并更新您的时间线
- 可通过快速上传和分析,加快您的临床研究速度,并控制数据存储
在 15 TB 的可用存储空间内存档数据
Ion 芯片 | 文件占用空间大小 | 存储容量 (运行次数) |
---|---|---|
Ion 314 芯片 | 1 GB | 20,000 |
Ion 316 芯片 | 2 GB | 10,000 |
Ion 318 芯片 | 5 GB | 4,000 |
Ion 510 芯片 | 5 GB | 4,000 |
Ion 520 芯片 | 10 GB | 2,000 |
Ion 530 芯片 | 20 GB | 1,000 |
Ion 540 芯片 | 45 GB | 444 |
Ion PI 芯片 | 50 GB | 400 |
可存储在 Ion Reporter 服务器上的 Ion Torrent 测序仪运行 BAM 文件的数量。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。