依从需求的基因检测Panel,无论你以何时何种方式需要他们
Ion AmpliSeq On-Demand 检测组合具有较小的包装规格和最优的基因目录以定制下一代测序 (NGS) 检测Panel,让您可以迭代检测panel设计以便高效、方便地进行人类疾病研究。
我们产品组合的新产品为您提供了更多选择和包装规格,使您可以在遗传疾病研究中从与遗传疾病研究最相关的5,000多种预检测基因构建定制检测panel,这些疾病包括遗传癌症、主要免疫缺陷、听力损失、肌肉营养不良等。您可通过选择8、24、32和96种反应体系,满足精确的数量需求。
何时可以使用我的基因?
在基因搜索工具中输入感兴趣基因以查看它们是否已被添加到 Ion AmpliSeq On-Demand 目录中。
我们经优化的基因目录继续扩大以包括更多疾病研究领域,因此,如果您现在在目录中看不到您的基因,请务必返回并检查。请注意,On-Demand 目录目前只包括生殖细胞系分析的基因。
如果您没有看到感兴趣基因,您仍然可以订购 On-Demand 检测组合,我们可以加标额外基因。(观看短视频以了解如何创建加标检测组合。)
包装规格是多少?
Ion AmpliSeq On-Demand 检测组合采用8、24、32和96种反应体系包装以满足各种试验要求,无论您是运行 Ion Chef 系统自动化还是手动制备文库和模板。
较小的包装规格有助于降低前端成本,让您更高效地设计、运行和重新设计检测组合。设计好面板后,只需在签出过程中选择您喜欢的文库构建流程
Ion AmpliSeq On-Demand 检测Panel——产品配置 | ||||
文库工作流程 | 包装规格(反应体系) | 检测Panel中的基因数 | ||
1至50 | 51至300 | 301至500 新产品 | ||
手动 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ |
96 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ion Chef 系统就绪 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ |
32 | ✓ | ✓ | ✓ |
从疾病研究领域开始选择基因
在 Ion AmpliSeq Designer 中从感兴趣的疾病研究领域开始并轻松配置您自己的检测Panel。根据公共数据库(如医学主题标题(MeSH)数据库)提供的信息,基因是根据疾病关联程度进行组织的,因此您在面板开发上花的时间更少,而在交付结果上花的时间更多
在设计阶段查看在基因均一性上的湿实验室数据以便保证预期数据的质量(甚至在第一次实验前)。
Ion AmpliSeq On-Demand 检测panel涵盖生殖细胞系分析的广泛研究领域,包括:
- 美国医学遗传学与基因组学学院 (ACMG) 推荐用于报告偶然发现的基因
- 新生儿筛查研究
- 遗传癌症研究
- 常见的成人和儿童疾病(如努南综合征)研究
- 与临床疾病研究相关的其他常研究的基因
Ion AmpliSeq On-Demand 检测Panel入门
从观看下列快速演示视频开始。查找更多此类视频以帮助您入门 ›
什么是 Ion AmpliSeq 检测Panel?
Ion AmpliSeq 检测Panel包含一组寡核苷酸引物对,每个引物对又可扩增特定的基因组区域。每一检测Panel均可用于查询某个基因之中的所有碱基。
资源
支持
新产品 下一代测序支持中心
仅供科研使用,不可用于诊断目的。