简单、可重复的自动测序
Ion Torrent Ion Chef 系统简化了 Ion GeneStudio S5 系列、Ion PGM 和 Ion Proton 高通量测序系统的工作流程,为 Ion AmpliSeq 文库制备和可重复的模板制备和芯片上样提供了无需看守且自动化的解决方案。
简化的工作流程有助于节省时间和人力
- 直观的仪器设置,所有工作流程实现自动化
- 提高实验室工作效率 - 仅需 15 分钟的设置时间
- 灵活的 Ion 550 Chef 工作流程 - 每次上样 1 或 2 张芯片,不会损失试剂
减少运行可变性
- 减少用户干预可以为任意经验级别的用户提供可重复的芯片上样
- 使用板载跟踪系统跟踪样品和试剂
Ion AmpliSeq 文库制备自动化
- 扩展的 Ion Chef 系统功能可实现 Ion AmpliSeq 文库的自动化制备
- 可容纳一个或两个pool的 Ion AmpliSeq research panel 进行 DNA 分析
Ion Chef System 自动化工作流程
Ion Chef System 自动化工作流程包括不到 45 分钟的手工操作时间。Ion Chef 系统可完全自动化开展文库制备、模板制备,并生成已完成上样的可用于直接测序的 Ion Torrent 半导体芯片。
Ion AmpliSeq 文库制备一次可多达 8 个样品
- 文库扩增
- Ion Sphere Particle 的回收和富集
- 芯片上样(最多 2 张芯片)
测序使用
- Ion GeneStudio S5 系列高通量测序系统
- Ion PGM 高通量测序系统
- Ion Proton 高通量测序系统
Ion AmpliSeq 文库制备一次可多达 8 个样品
- 文库扩增
- Ion Sphere Particle 的回收和富集
- 芯片上样(最多 2 张芯片)
测序使用
- Ion GeneStudio S5 系列高通量测序系统
- Ion PGM 高通量测序系统
- Ion Proton 高通量测序系统
使用 Ion Chef 系统自动化模板制备和芯片上样
Ion Chef 系统通过在单个仪器中集成自动模板制备和芯片上样,最大限度地提高了效率和通量,简化了 Ion Torrent 二代测序的工作流程。只需使用直观的触摸屏界面选择运行参数,加载文库样品、试剂和耗材,然后运行。
Ion Chef 系统支持:
仪器 | Ion 芯片 | 读长 | 关键研究应用 |
Ion GeneStudio S5 系列高通量测序系统 | Ion 510™ 芯片 | 长达 400 bp | 靶向DNA测序,靶向RNA测序,小RNA测序,从头微生物测序,细菌分型,病毒分型,宏基因组学,基因分型测序 |
Ion 520™ 芯片 | |||
Ion 530™ 芯片 | |||
Ion 540™ 芯片 | 长达 200 bp | 外显子组测序,转录组测序,拷贝数分析 | |
Ion 550™ 芯片 | |||
Ion PGM 高通量测序系统 | Ion 314™ 芯片 | 长达 400 bp | 靶向DNA测序,靶向RNA测序,小RNA测序,从头微生物测序,细菌分型,病毒分型,宏基因组学,基因分型测序 |
Ion 316™ 芯片 | |||
Ion 318™ 芯片 | |||
Ion Proton 高通量测序系统 | Ion PI™ 芯片 | 长达 200 bp | 外显子组测序,转录组测序,拷贝数分析 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。