Life Technologies 提供优化、简化的试剂盒,帮助您在 Applied Biosystems 基因分析仪上进行 Sanger 测序和片段分析,并为您的基因分析仪提供各种标准品、毛细管、聚合物和其他试剂。
使用下面的选项卡查找支持您应用的试剂盒。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
配套的试剂盒也具有同样的质量和可靠性。我们提供优化、简化的试剂盒,帮助您在 Applied Biosystems 基因分析仪上进行 Sanger 测序和片段分析。我们致力于提供毛细管电泳 (CE) 全套解决方案,为您提供准确的结果。我们的试剂盒将使您的实验室保持高效率运行。
Life Technologies 提供优化、简化的试剂盒,帮助您在 Applied Biosystems 基因分析仪上进行 Sanger 测序和片段分析,并为您的基因分析仪提供各种标准品、毛细管、聚合物和其他试剂。
使用下面的选项卡查找支持您应用的试剂盒。
我们一直在开发出色的 Sanger 测序试剂盒,为您的所有应用和模板提供解决方案。
Applied Biosystems BigDye Terminator v3.1 循环测序试剂盒具有稳定、高度灵活的化学成分,是使用 PCR 产物、质粒、福斯质粒 和 BAC 模板进行从头测序、重测序和整理的理想选择。
Applied Biosystems BigDye Terminator v1.1 循环测序试剂盒专为需要在引物附近进行理想碱基识别的特殊应用而设计,并且适用于使用快速电泳运行模块对短 PCR 产物模板进行测序。
BigDye 直接循环测序试剂盒通过将 PCR 纯化和循环测序合并为一个步骤,简化了Sanger 测序的工作流程。。
Applied Biosystems Sanger 测序试剂盒为准备测序反应提供了一种方便且实惠的解决方案。该试剂盒提供 PCR 产物纯化、循环测序和测序产物纯化所需的所有试剂。
>使用我们的 Primer Designer 工具查找测序引物是一个简单的任务,因为该工具包含超过 300,000 个用于 PCR 和测序的预设计的引物对。
如需自行设计用于 PCR 和 Sanger 测序的定制引物,请使用 Oligo Perfect Designer。
从设计到合成,高质量的引物都是获得成功结果的重要因素。使用我们的在线引物设计工具从包含约 650,000 个预设计的引物对的数据库中搜索正确的 PCR/Sanger 测序引物对,用于对人类外显子组和人类线粒体基因组进行重新测序。从不同的扩增子长度中进行选择,以适应不同的研究应用和生物样本类型。
ExoSAP-IT 产品为 PCR 产物纯化提供了一种独特的单管一步酶促方法。所有 ExoSAP 和所有 ExoSAP-IT 试剂均可提供表现亮眼的样品回收率,无论片段大小如何,都不会损失 PCR 产物。此 PCR 纯化方法可除去多余的引物和 dNTP,不会干扰下游应用。使用 ExoSAP-IT 试剂获得满意的结果——通过更高的产量和完整的 PCR 产物回收率来提高准确性。
只需 5 分钟,ExoSAP-ITExpress PCR 产物纯化试剂即可从 PCR 反应中去除多余的引物和和未掺入的核苷酸。与其他纯化方法(如离心柱或微珠)相比,该酶法纯化方法可提供更高的精准度、产量,以及更快的周转时间。
我们的纯化试剂盒为 DNA 测序反应提供快速、简单的纯化,并能够有效率、可靠地去除高通量 DNA 测序反应中多余的 BigDye 终止子。
纯化方法 | 说明 & 应用 | 产品 |
---|---|---|
基于试剂的测序模板清理 | 清除所有未合并的 BigDye 终止子。在分析前稳定样本。相当适合长片段和短片段回收。 | |
凝胶过滤旋转柱 | 回收大于 16 个碱基对的 DNA 片段。去除 > 98% 的盐、NTP 和其他不需要的低分子量杂质。 |
Applied Biosystems 性能优化聚合物 (POP) 是原创的高品质运行聚合物,由赛默飞质量保证提供支持,这是其他供应商无法比拟的。每批聚合物在制造过程的每个阶段都经过广泛的功能测试,以确保每批聚合物都符合我们的严格规范。
Applied Biosystems 聚合物可为您节省设置时间和不必要的聚合物用量,确保阵列可有长久的使用寿命。 POP 聚合物的配方用途广泛,并有多种形式以适合您的具体工作流程。
使用正确的 Applied Biosystems 聚合物有助于降低重复运行率并获得高质量、可重现的数据。我们提供不同的聚合物化学品以满足不同的需求:
适用于需要小于 400 bp 的少量碱基识别的测序运行 | |
适用于重视读长且不限制通量的测序应用,接近测序引物的核苷酸具有出色的分辨率。主要与 BigDye Terminator v1.1 循环测序试剂盒结合使用,用于对短 PCR 产物进行测序 | |
与 BigDye Terminator v3.1 循环测序试剂盒结合使用,可对高达约 1,000 bp 的读长进行测序 |
片段分析技术允许在基因分析仪上进行多种应用开发。片段分析应用概述。
我们针对具体的 Applied Biosystems™ 片段分析应用提供了多款试剂盒。
可选择双重标记 Applied Biosystems TaqMan 探针和未标记寡核苷酸作为 PCR 引物。TaqMan MGB(小沟结合物)、TAMRA 和 QSY 定制探针为双重标记形式,可用于您的所有实时荧光定量 PCR 研究应用。
准备进行毛细管电泳前,必须在基因分析仪上使用相应的基质标准品对选择用来标记 DNA 片段的染料组进行光谱校准,以准确地检测引物标记染料。每个未知样品在进行电泳前都要与分子量大小标准品和 Hi-Di 甲酰胺混合。分子量大小标准品可以分析样品峰的大小并校正进样变化。
请参阅以下基质和分子量大小标准品图表,了解为您的工作流程推荐的 Applied Biosystems 基质标准品和 GeneScan 分子量大小标准品。
用于标记 DNA 片段的染料组 | 对应的基质标准品 | 推荐的分子量大小标准品 | 可能的应用 |
染料组 E5: dR110(蓝色)、dR6G(绿色)、dTAMRA(黄色)、dROX(红色) | DS-02 | GeneScan 120 LIZ 分子量大小品 标准品(橙色) | SNaPshot 多重检测 |
GeneScan 600 LIZ 分子量大小品 标准品 v2.0(橙色) | 微卫星、LOH、嵌合、简单序列间重复 (ISSR)、限制性片段长度多态性 (RFLP)、末端 RFLP (T-RFLP)、甲基化敏感迁移率变动分析 (MSMSA) | ||
染料组 D: 6-FAM(蓝色)、HEX(绿色)、NED(黄色) | DS-30 | GeneScan 500 ROX 分子量大小标准品(红色) | 自定义片段分析 |
染料组 D:6-FAM(蓝色)、VIC(绿色)、NED(黄色) | DS-31 | GeneScan 500 ROX 分子量大小标准品(红色) | 自定义片段分析 |
染料组 F: 5-FAM(蓝色)、JOE(绿色)、NED(黄色) | DS-32 | GeneScan 500 ROX 分子量大小标准品(红色) | 微卫星 |
扩增 片段长度多态性(AFLP) | |||
染料组 G5: 6-FAM(蓝色)、VIC(绿色)、 NED(黄色)、PET(红色) | DS-33 | GeneScan 600 LIZ 分子量大小品 标准品 v2.0(橙色) | 微卫星 |
自定义片段分析 | |||
染料组 J6: 6-FAM(蓝色)、VIC(绿色)、NED(黄色)、SID(紫色)、TAZ(红色) | DS-36 | GeneScan 600 LIZ 分子量大小品 标准品 v2.0(橙色) | 自定义片段分析 |
Applied Biosystems 性能优化聚合物 (POP) 是原创的高品质运行聚合物,由赛默飞质量保证提供支持,这是其他供应商无法比拟的。每批聚合物在制造过程的每个阶段都经过广泛的功能测试,以确保每批聚合物都符合我们的严格规范。
Applied Biosystems 聚合物可为您节省设置时间和不必要的聚合物用量,确保阵列可有长久的使用寿命。 POP 聚合物的配方用途广泛,并有多种形式以适合您的具体工作流程。
使用正确的 Applied Biosystems 聚合物有助于降低重复运行率并获得高质量、可重现的数据。我们提供不同的聚合物化学品以满足不同的需求:
适用于人类鉴定应用及其他片段分析应用,也适用于短 DNA 片段 (<500 bp) 的测序 | |
适用于中等大小的 DNA 片段 (500-700 bp) | |
适用于长 DNA 片段 (>700 bp) |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。