精确、灵活、可靠的循环测序——存在于我们DNA中的使命
BigDye Terminator v3.1循环测序试剂盒提供优质的化学试剂和优异的生产率,能够提高灵敏度和准确性,能够让研究人员获得更均匀的峰高,更长、质量更好的数据图谱,更严格的碱基分配,从而进行杂合子和突变检测,我们将为您提供全力支持,确保您的研究工作顺利进行。作为合作伙伴,我们与您同在。
BigDye Terminator v3.1循环测序试剂盒 — 稳定、灵活、简单的化学试剂
BigDye Terminator v3.1 循环测序试剂盒由专家研制,并经过全球团队完善,具有多种卓越的功能和优异的性能。提供全流程解决方案,用于通过PCR产物、质粒、fosmid和BAC模板完成从头测序、重测序以及图谱绘制。
提高结果质量和成功率,特别是具有挑战性的模板
- 适合各种各样的测序应用
- 经优化适用于长读长
- 改善染料迁移特性
- 提高读取GT富集区域的性能
- 具有最佳的信号平衡
- 快速完成测序项目
BigDye Terminator v3.1循环测序试剂盒专门设计用于满足当代绝大多数应用的需求,包括从头测序和重测序。BigDye Terminator试剂盒始终如一地生成峰高均匀可靠、信号平衡更佳的数据,产生更长、质量更高的读段以及更准确的碱基分配,从而进行杂合子和突变检测。
该化学试剂的强大配方可以与各种模板兼容,包括PCR产物、质粒和大型插入克隆,如fosmid和细菌人工染色体(BAC)。但是,该试剂盒使用的染料与v3.0和 v1.0/v2.0使用的染料相同,这意味着数据分析不需要新的软件,也不需要重新校准仪器。您需要做的就是将v3.1集成到您的工作流程中,而且先进化学试剂分析性能及易用性能为您的研究工作提供所诸多的帮助,让您的科研工作无后顾之忧。
满足您需求的化学试剂
循环测序所面临的挑战需要您信赖的试剂。所有BigDye测序试剂均经过两次严格的质量测试:第一次测试配方是否正确,最后一次测试测序系统性能是否一致。如果您需要任何帮助,我们的专业 Applied Biosystems 现场支持和电话支持团队将随时为您提供帮助并回答您的问题。
拥有BigDye Terminator,一切尽在掌握
BigDye Terminator v3.1和v1.1循环测序试剂盒是真正意义上的综合性试剂盒,包括对24,100、1,000、5,000或25,000单链或双链DNA模板进行测序所需的所有试剂。每个试剂盒中的试剂经优化,可与 3730xl、3500、SeqStudio、SeqStudio Flex基因分析仪配合使用。
| BigDye Terminator v3.1 | BigDye Terminator v1.1 |
规格 | 96孔或384孔板,8孔联管,12孔联管 | 96孔或384孔板,8孔联管,12孔联管 |
可兼容以下仪器 | 3730xl DNA分析仪、GeneAmp 9700、Veriti 热循环仪、3730 DNA分析仪、3500xL基因分析仪、3500基因分析仪、SeqStudio基因分析仪和SeqStudio Flex基因分析仪 | 3730xl DNA分析仪、GeneAmp 9700、Veriti热循环仪、3730 DNA分析仪、3500xL基因分析仪、3500基因分析仪、SeqStudio基因分析仪、SeqStudio Flex基因分析仪 |
包括 | 10管20 mL的BigDye Terminator v3.1即用型反应液混合物、4管M13 (-21)引物,4管pGEM对照DNA、1管233 mL的5X测序缓冲液(可以在4°C下储存) | 2管20 mL的BigDye Terminator v1.1即用型反应液混合物、2管M13(-21)引物、2管pGEM对照DNA、1管28 mL的5X测序缓冲液(可以在4°C下储存) |
反应次数 | 25,000次 | 5,000 |
稳定性/储存 | 在-15°C至- 25°C下储存 | 在-15°C至- 25°C下储存 |
下单 | 下单 |
针对挑战性困难模板,BigDye Terminator v3.1循环测序试剂盒与替代产品的比较
开展一项比较研究,比较BigDye Terminator v3.1试剂盒与替代产品对挑战性模板的测序性能
应用文档:从细菌人工染色体(BAC)DNA中获得高质量测序数据的工作流程
由于细菌人工染色体(BAC)DNA较长(通常大于100,000bp),因此难以用作测序模板。BigDye Terminator循环测序试剂盒证明了改良的BAC DNA测序方案。了解与质粒模板相比,用于反应清除的BigDye Xterminator纯化试剂盒如何提高序列数据的信号强度和整体读取质量进行。
可以稀释BigDye Terminator v1.1和v3.1化学试剂,该试剂提供5倍测序缓冲液供您进行稀释。
不能稀释BigDye Direct循环测序试剂盒和dGTP BigDye Terminator即用型反应试剂盒 v1.0和v3.0。
可能的原因是在注入水或旧的Hi-Di甲酰胺时发生氧化或pH值发生变化。一些清除方法也会使染料氧化。毛细管或被污染的毛细管也可能会导致染料分解,同时系统上的电弧现象会破坏蓝色基线的稳定性,在严重的情况下,还会将其完全遮盖。
It’s all about choosing the right chemistry for your application. If your research requires the most robust, flexible chemistry that will generate the longest reads, then the v3.1 kit is most suitable. If your laboratory is primarily sequencing short PCR fragments using rapid electrophoresis-run modules, then the v1.1 kit would serve you better. Many variables contribute to DNA sequencing data quality, including template type, instrument module, total signal, peak-height uniformity, and mobility shift. All should be taken into consideration when selecting the most appropriate chemistry for your work.
利用每天碎片化时间学习一点新知识,为您日常Sanger测序和片段分析过程中碰到问题答疑解惑。
了解测序发展历史,以及如何根据研究需求选择合适的平台