从研究到临床,从单基因到中等通量基因检测组合再到外显子组或转录组,我们的测序和片段分析解决方案(使用 CE 或 NGS)可助力您在多种应用中研究您的序列。
下一代测序 (NGS)
通过 Sanger 测序进行的单基因检测是研究具有低表型和遗传异质性的遗传性疾病高性价比方法。然而,随着异质性水平的增加,使用 NGS 检测组合可同时高效研究多个靶标。
Sanger 测序/片段分析
癌症的分子谱分析在个性化癌症治疗或精准肿瘤学研究领域变得越来越重要。NGS 为多个靶标和样本需要多重分析和筛选的高通量应用提供了宝贵的方法。然而,对于主打应用(例如单一分析物或单基因靶标),显然需要快速、简单且经济实惠的方法来检测低水平体细胞变异。使用 Minor Variant Finder 软件可提高灵敏度,使 Sanger 测序成为填补这一空白的理想技术。
福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织是组织学和病理学实验室的一种标准样本类型;然而,固定过程一般会造成 DNA 损伤,导致可用于分子遗传分析的起始材料的量极少。为了从最小量样本中获取最多序列信息,我们开发了一个工作流程,可以从少于 1 ng 的 FFPE DNA 中获得稳健的基因分型结果。利用 Ion AmpliSeq 技术和 Sanger 测序技术,我们为使用极少量的样本/靶标的常规实验室以及需要正交测序技术验证次要等位基因的高通量实验室提供了理想的解决方案。
Applied Biosystems HIV-1 基因分型试剂盒利用金标准 Sanger 测序技术对多种快速进化的 HIV-1 病毒进行扩增和可靠测序。该试剂盒能够可靠地对血浆和干血斑 (DBS) 样本中的不同基因型 HIV-1 病毒进行基因分型,用于检测对蛋白酶抑制剂、核苷逆转录酶抑制剂和非核苷逆转录酶抑制剂的耐药性。
人样本鉴别可定义为三种应用:人细胞系鉴定、样本鉴定和混合样本分析。短串联重复序列 (STR) 基因分型是验证人细胞系真实性、控制储存的人体组织和体液的质量以及评估已知混合物性质的重要工具。
SNP 的基因分型对研究人员理解和治疗疾病极其重要。大约每 100 到 300 个碱基会出现一个 SNP,SNaPshot 多重分析系统是一种基于引物延伸的方法,被开发用于分析 SNP。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。