Custom Image: Double click to configure component
- 缩短时间
- 提高质量
- 获得一致的集落
简化的干细胞传代
- 用于人胚胎干细胞 (hESC) 手动传代的新型装置
- 使切割干细胞集落变得更简单,从而为更可靠的干细胞研究奠定基础
- 由专有的细胞培养安全惰性材料制成
- 即用型且在经伽马射线辐照灭菌的套管中单独包装
- 将 hESC 集落切割成大小均匀的片段,以实现可重现、效果较理想的传代
- 优于现有的手动和酶促传代方法
- 6 孔板所需传代时间不到 1 分钟
- 无需大量培训即可了解如何使用 STEMPRO EZPassage 工具进行 hESC 传代
使用 STEMPRO EZPassage 工具
图中显示了使用 STEMPRO EZPassage 工具切割 hESC 集落的步骤。在第一步操作中,将 STEMPRO EZPassage 工具沿一个方向从培养板的一边滚动整个培养板到另一边。在第二步操作中,将培养皿旋转 90 度,然后再将 STEMPRO EZPassage 工具沿一个方向从培养板的一边滚动整个培养板到另一边。
关于 STEMPRO EZpassage
ESC 研究工具
- ESC 产品概览表
- 干细胞中心
仅供科研使用,不可用于诊断目的。