TaqMan hPSC Scorecard 检测板软件可输出易于读取的数据,指示多能性和谱系偏倚。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
TaqMan hPSC Scorecard 检测板可同时针对胚胎和诱导性多能干细胞系验证多能性并测定谱系偏倚。对于希望获取 Scorecard 检测板提供的表征数据但缺乏使用该检测板的资源或仪器的干细胞研究人员,我们的 CellModel Services 可提供获取相同数据的便利替代方案。
TaqMan hPSC Scorecard 检测板软件可输出易于读取的数据,指示多能性和谱系偏倚。
TaqMan hPSC Scorecard 检测板表征项目通常可在 1 至 2 周内完成,具体取决于您提供的起始材料,而如果需要胚体 (EB) 形成,则需等待更长时间。
样本类型 | 所需的制备量和方法 | 报告时间线 |
---|---|---|
纯化 RNA | 10–20 µg 无核酸酶水或缓冲液 | 1-2 周 |
iPSC、EB 或分化细胞 | 2 瓶细胞样本,每瓶含 5x106 个细胞,加入 TRIzol 试剂 | 1-2 周 |
需要 EB 形成的未分化细胞 | 2 瓶细胞样本,每瓶含 1x106 个细胞 | 4-6 周 |
示例数据:胚体形成的时间过程
此 TaqMan hPSC Scorecard 检测板结果摘要显示了由检测板软件生成的多能性和谱系偏倚数据。在此示例中,该检测板显示了基因表达的预期趋势。
评分是样本表达谱与未分化参考集表达谱的统计比较。
颜色与指定基因相对于未分化参考集的表达倍数变化相关。
TaqMan hPSC Scorecard 检测板表征项目通常可在 1 至 2 周内完成,具体取决于您提供的起始材料,而如果需要胚体 (EB) 形成,则需等待更长时间。
样本类型 | 所需的制备量和方法 | 报告时间线 |
---|---|---|
纯化 RNA | 10–20 µg 无核酸酶水或缓冲液 | 1-2 周 |
iPSC、EB 或分化细胞 | 2 瓶细胞样本,每瓶含 5x106 个细胞,加入 TRIzol 试剂 | 1-2 周 |
需要 EB 形成的未分化细胞 | 2 瓶细胞样本,每瓶含 1x106 个细胞 | 4-6 周 |
示例数据:胚体形成的时间过程
此 TaqMan hPSC Scorecard 检测板结果摘要显示了由检测板软件生成的多能性和谱系偏倚数据。在此示例中,该检测板显示了基因表达的预期趋势。
评分是样本表达谱与未分化参考集表达谱的统计比较。
颜色与指定基因相对于未分化参考集的表达倍数变化相关。
立即联系我们,讨论使用 TaqMan hPSC Scorecard 检测板时有哪些可选服务。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。