粘合剂
对于电子、医疗和汽车制造等不同行业,几秒钟内在材料表面快速实现可靠的功能性粘合是一项迫切的需求。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
与传统行业工艺相比,使用高强度紫外线 (UV) 辐射的光化学诱导固化(紫外固化)具有多项优势。感光材料的特征包括更快的固化反应和更好的表面性能。此外,能够避免使用溶剂以及由此产生的具有环境危害性的蒸气。由于这些优势和其他特性,紫外固化敏感材料在油漆、涂料和粘合剂等行业领域日渐重要。此外,光化学固化是各种添加剂制造工艺的基础。流变学方法是一种既定测量方法,用于研究样品在此类光固化反应之前、期间及之后的特性变化,并用于支持新材料的开发。
紫外固化材料被广泛用于汽车、3D打印、医疗和电子等各个行业所用的涂料、粘合剂、密封剂、灌封化合物和油墨中。
粘合剂
对于电子、医疗和汽车制造等不同行业,几秒钟内在材料表面快速实现可靠的功能性粘合是一项迫切的需求。
涂层
开发快速固化表面处理方式可提高工业和消费应用(例如,汽车、医疗或化妆品应用)的生产能力和加工速度。
医疗应用
对于牙科应用以及隐形眼镜的紫外支持型制造工艺而言,先进紫外固化材料是确保卓越性能的至关重要的因素。
增材制造(3D打印)
研究光固化材料在立体光刻工艺的3D打印过程中的固化行为以及发生的收缩非常重要。
基于汞的高压放电灯(汞蒸气灯)通常用作流变测量的紫外辐射源。但是,由于二极管技术的重大进步,LED灯正在成为受欢迎的替代品。
汞蒸气灯的运行原理基于电弧汽化汞。从而发射出不同波长的广谱。可使用滤光片从该光谱中选择特定的波长范围。例如,OmniCure® S2000 紫外光源可覆盖320 nm~500 nm的标准波长。可根据要求提供其他滤光片。
紫外LED光源基于在施加电流时发射接近单色波长光谱的半导体组件。发射光谱特定于所用的半导体材料。因此, 在365 nm、400 nm和460 nm的特定波长下,紫外LED灯头(例如,DELOLUX 50)可用于固化光敏材料。可根据要求提供更多波长。
我们的Thermo Scientific HAAKE MARS 40/60流变仪系列包括为您的应用定制的全面紫外固化测量装置产品组合。其中包括高温下的热辅助紫外固化,以及流变学和傅立叶变换红外光谱联用法的独特组合,以满足输入和输出的质量控制以及材料和工艺的研发需求。
使用HAAKE MARS 40/60流变仪的紫外固化配置的其他优势:
Thermo Scientific HAAKE RheoWin测量和评价软件可用于为紫外固化测试创建完整的测量和评价程序,包括:
用于紫外固化应用的通用Peltier温控模块 | 高温下的紫外辅助热固化 | 用于包含光谱联用的先进紫外固化测量。 |
---|---|---|
具有内置Peltier温度控件的灵活紫外固化模块,可在同轴圆桶或平版/锥板转子的紫外固化设置和常规流变配置之间进行轻松快速的交换。 | CTC(受控测试室)烘箱用紫外光适配器,用于在非常宽的温度范围内进行紫外辅助热固化。 | 流变仪与傅立叶变换红外光谱的联用技术,用于研发应用。提供了由Thermo Scientific HAAKE MARS流变仪的Rheonaut模块进行温度控制的的紫外单元。可同时收集流变数据和FTIR光谱,用于研究固化期间样品内的结构变化。 |
带有两个可选适配器的通用Peltier温控模块可实现三种测量选项,以低成本实现最高的灵活性。 - 同轴圆桶转子的测量。 - 通过适配器,可转换为平行板或锥板转子测量。 - 紫外适配器,用于对紫外光照射引发的固化反应进行流变研究。可由HAAKE RheoWin流变仪控制软件自动触发紫外光源。 | 对于较大温度范围内的热辅助固化,将紫外装置集成至HAAKE MARS流变仪的CTC中。 使用HAAKE RheoWin软件可编写自动测量程序,其中首先通过紫外光对样品进行预固化,然后使用CTC进行热固化。对流和辐射加热的组合保证了CTC烘箱内的快速温度变化和均匀的温度分布。 | 此紫外固化包括带有内置镜子和玻璃板的转子,并且该转子可与板的不同标准温度模块以及Rheonaut系统配合使用。Rheonaut系统能够同时将流变测量和傅立叶变换红外光谱分析结合,从而能够更好地了解固化反应期间的结构变化。 |
温度: | ||
最高180°C* | 最高600°C* | 最高200°C* |
光源:LED或汞 | 光源:LED或汞 | 光源:LED或汞 |
* 紫外线模块的最高温度。
备注:该温度范围可能会受限于与紫外光源及其组件(例如,光导)的设计最高温度。
*OmniCure®是Excelitas Technologies Corp.的注册商标。