质量控制和故障分析
质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用诸如X射线能谱仪(EDS)等常用的技术手段对锂等轻元素进行分析表征,即使不是不可能,也极具挑战性。对于元素含量极低的样品的高分辨痕量分析也是如此。SIMS(二次离子质谱)可以在许多工业和研究领域中实现极为灵敏的表面元素成分分析。 该技术可提供有关样品的详细元素和同位素信息,并能够进行深度剖析分析。
二次离子质谱仪(SIMS)可加装在双束电镜(FIB-SEM)上,因为FIB切割过程中会产生离子化的粒子;与此同时,由于这些粒子来自非常浅的深度,所以这被认为是一种表面分析技术。现代 SIMS 探测器结构紧凑,非常适合测量元素周期表中的所有元素及各种同位素。在 FIB-SEM 仪器上添加 SIMS 分析的主要优点包括:
观看我们录制的网络讲座,了解如何在双束系统上集成 ToF-SIMS 检测器,并了解其在使用 Ga+ FIB 或多离子源 Plasma FIB(Xe+、Ar+、O+)的材料科学研究中的应用。
观看我们录制的网络讲座,了解如何在双束系统上集成 ToF-SIMS 检测器,并了解其在使用 Ga+ FIB 或多离子源 Plasma FIB(Xe+、Ar+、O+)的材料科学研究中的应用。
需要了解更多使用电镜进行二次离子质谱SIMS分析的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!