各种尺寸细胞培养皿和培养瓶的有用信息
细胞培养皿和培养瓶有各种尺寸。下面提供了各种尺寸培养容器的一些有用数值,如表面积和解离液体积。
货号 | 表面积 (cm2) | 接种密度* | 汇合时的细胞数* | 乙二胺四乙酸 (0.05% EDTA 的毫升数 [mL])。近似体积 | 胰蛋白酶 (0.05% 胰蛋白酶的毫升数 [mL],0.53 mM EDTA)。近似体积 | 生长培养基 (mL)。近似体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
培养皿 | |||||||
35 mm | 150460;150318 | 8.8 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 1 | 1 | 2 |
60 mm | 150462;150288 | 21.5 | 0.8 x 106 | 3.2 x 106 | 3 | 3 | 5 |
100 mm | 150464;150350 | 56.7 | 2.2 x 106 | 8.8 x 106 | 5 | 5 | 12 |
150 mm | 150468;168381 | 145 | 5.0 x 106 | 20.0 x 106 | 10 | 10 | 30 |
培养板 | |||||||
6孔 | 140675 | 9.6 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 1 | 1 | 1 - 3 |
12孔 | 150628 | 3.5 | 0.1 x 106 | 0.5 x 106 | 0.4 - 1 | 0.4 - 1 | 1 - 2 |
24孔 | 142475 | 1.9 | 0.05 x 106 | 0.24 x 106 | 0.2 - 0.3 | 0.2 - 0.3 | 0.5 - 1.0 |
48孔 | 150687 | 1.1 | 0.03 x 106 | 0.12 x 106 | 0.1 - 0.2 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 0.4 |
96孔 | 167008 | 0.32 | 0.01 x 106 | 0.04 x 106 | 0.05 - 0.1 | 0.05 - 0.1 | 0.1 - 0.2 |
培养瓶 | |||||||
T-25 | 156367;156340 | 25 | 0.7 x 106 | 2.8 x 106 | 3 | 3 | 3-5 |
T-75 | 156499;156472 | 75 | 2.1 x 106 | 8.4 x 106 | 5 | 5 | 8-15 |
T-175 | 159910;159920 | 175 | 4.9 x 106 | 23.3 x 106 | 17 | 17 | 35-53 |
T-225 | 159934;159933 | 225 | 6.3 x 106 | 30 x 106 | 22 | 22 | 45-68 |
* 每种培养容器的接种密度如下:培养皿和培养瓶:每容器细胞数;培养板:每孔细胞数。 †汇合培养板、培养皿或培养瓶上的细胞数因细胞类型而异。本表使用 HeLa 细胞。 |
相关产品类别
相关资源
细胞培养和转染学习中心
访问细胞培养和转染学习资源、更好地计划和进行实验。
培养基配方工具
为 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基找到适合的 Gibco 培养基配方。
相关产品
支持
细胞培养和转染支持中心
查找有关您的细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验要点以及深入的疑难解答帮助。
需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。