图 1. 样本制备程序概述
下面介绍的程序描述了一种用贴壁细胞研究信号转导的简便方法(HeLa, MCF-7, BALB/c 3T3, 等)。在这个过程中,将细胞从其培养容器中轻轻提出,放入96孔过滤板的孔中,并根据需要进行刺激。刺激结束时,使用真空管轻轻抽吸,从孔的底部取出细胞培养基。然后用PBS洗涤细胞,抽吸,并通过加入细胞提取缓冲液在孔中裂解细胞。最后使用Invitrogen p38MAPK [pTpY180/182] 和p38MAPK (总) phosphoELISA 试剂盒分析细胞提取物。
需要以下材料:
- 胰蛋白酶/EDTA溶液(货号:25300-054)
- 完整的细胞培养基(如DMEM 加 10% FBS)
- PBS(Invitrogen 货号:11885-076 and 26140-079)
- 细胞提取缓冲液 (货号: FNN0011)
- 圆周板震荡器(Lab Line 板震荡器,货号:4625-EA)
- p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISA(货号:KHO0061)
- p38 MAPK 总 phosphoELISA(货号:KHO0071)
- Nunc MicroWell 96孔微孔板(货号:167008)
- T75细胞培养瓶(货号:156499)
- 15毫升锥形管(货号:339651)
细胞提取缓冲液配方:
- 10 mM Tris, pH 7.4 • 2 mM Na3VO4
- 100 mM NaCl • 1% Triton X-100
- 1 mM EDTA • 10% 丙三醇
- 1 mM EGTA • 0.1% SDS
- 1 mM NaF • 0.5% 脱氧胆酸盐
- 20 mM Na4P2O7 • 1 mM PMSF(0.3 M存储在DMSO中)
制备蛋白酶抑制剂片剂(Sigma货号:P-2714),根据制造商指南,以10倍浓度存储。在每1毫升细胞提取缓冲液添加100微升。
该程序的一般概述参见图 1。
- 在T75烧瓶中培养细胞至所需的融合度。
- 轻轻倒出或抽吸培养基。
- 加入2-3毫升新鲜温热的胰蛋白酶/EDTA溶液。将烧瓶转移到一个37°C的培养箱中。
- 用温热的PBS清洗。抽吸。
- 5分钟后,轻敲烧瓶侧面,并在显微镜下检查烧瓶内是否有爬升。如有必要,将细胞再放回培养箱中5-10分钟,偶尔敲击,直到爬升完成。
- 通过添加5–6毫升完整细胞培养基,快速终止胰蛋白酶反应。
- 将细胞转移到无菌的15毫升锥形试管中。
- 以300×g离心7分钟,收集细胞。
- 倒出上清液。
- 用移液管将10毫升培养基移至各个锥形试管中,并重新悬浮细胞团块,从而清洗细胞。以300 × g离心7分钟,收集细胞。
- 将洗涤过的细胞重新悬浮在完整的细胞培养基中。
- 计数细胞密度。对于大多数应用,细胞密度应调整至5-25 x 104 细胞/毫升细胞培养基。需要注意的是,这个值可能要求针对每个特定应用进行一些优化。在实验开始时,细胞倍增时间是调整细胞密度时要考虑的一个重要因素。
- 将200微升细胞培养物(即10000-50000个细胞)放入无菌96孔细胞培养板的孔中。将细胞在37°C孵育18小时。
- 根据需要刺激细胞。在下面给出的例子中,用100 μM茴香霉素在37°C处理HeLa细胞60分钟。
- 处理结束时,从孔中吸出培养基。
- 将200微升冰冷的PBS移至每个孔中,以清洗细胞。通过抽吸移出PBS,重复两次,总共三次洗涤。
- 吸掉培养基。添加了25微升蛋白酶抑制剂的细胞提取缓冲液移至每个孔中。将板放在冰上培养30分钟。
- 上下移液5-6次,以彻底混合每个孔中的内容物。对于这种应用,需要用多通道移液器。这个过程导致细胞裂解。此时,已准备好对提取物进行分析。或者,可将提取物储存在 –20°C的过滤板中,以备将来分析。冷冻的板应在冰上解冻,为完成实验做准备。
- 将板放在一个圆周震荡器上混合1分钟。
- 准备phosphoELISA 试剂盒。样本孔: 将95微升标准稀释缓冲液(包含在试剂盒中)移至指定用于样本的phosphoELISA板孔中。将5微升细胞提取物从过滤板转移到板的样本孔中。将板放在圆周震荡器上,充分混合孔中的内容物。标准孔: 按照实验方案中的指示准备标准液,并用移液枪转移至指定的孔中。
- 按照实验方案的指示完成phosphoELISA实验。
图 2显示了用p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISA(货号:KHO0071)获得的结果。数据表明,茴香霉素处理增加了苏氨酸180和酪氨酸182处p38 MAPK的磷酸化水平,并且这与种入的细胞数量成正比。
在200微升细胞培养基中,以3000、6000和12000个细胞的密度将HeLa细胞种入到板孔中。种入的细胞在37℃孵育18小时,然后用茴香霉素(100μM))处理60分钟,或者不处理。在培养期结束时,用上述方法溶解细胞,并用p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISA试剂盒进行分析。
图 2.该数据显示了用p38 MAPK [pTpY180/182] phosphoELISA(货号:KHO0061)获得的标准化数据结果与用p38 MAPK总phosphoELISA(货号:KHO0071)获得的数据所进行的比较。茴香霉素处理增加了苏氨酸180和酪氨酸182处p38 MAPK的磷酸化水平。该数据还表明,归一化为总 p38 MAPK 的 p38 MAPK [pTpY180/182] 的数量与过滤板孔中种入的细胞数量成正比。