- 加湿培养箱(5% CO2 ± 1%,36°C ± 2°C)
- 荧光酶标仪
- 55 mM 等渗柠檬酸三钠溶液
制备等渗柠檬酸三钠溶液(传统方法)
- 用 1M 储备液制备 55 mM 柠檬酸三钠溶液
- 用 100 g/L NaCl 溶液将柠檬酸盐溶液的渗透压调节至与培养基相同。(向溶液中添加 1 g/L NaCl 可将渗透压升高 30 mOsm)
- 用 1M 柠檬酸溶液将 pH 值调节至 pH 7.2
制备等渗柠檬酸三钠溶液/葡萄糖溶液
- 通过稀释 1M 储备液得到 55 mM 柠檬酸三钠溶液,并向其中添加 1 g/L 葡萄糖
- 用 100 g/L NaCl 溶液调节渗透压(培养基的渗透压)
- 用 1M 柠檬酸溶液将 pH 值调节至 pH 7.2 - 7.4
备注:(向溶液中添加 1 g/L NaCl 可将渗透压升高 30 mOsm)。
在 AlgiMatrix 微孔板上生成球状体
以10,000、20,000、40,000和80,000个细胞/孔的密度按将一式四份将细胞铺于 AlgiMatrix 微孔板上的 100 ml 完全培养基中。 以 100 x g 的设置将微孔板离心4分钟。在 37°C 的 5% CO2 培养箱中孵育微孔板10分钟。随后向每孔中添加 130 ml 完全培养基。 培养球状体24小时。
通过传统方法分离球状体
- 用 200 mL 移液器从 AlgiMatrix 微孔板的孔中吸出培养基。
- 向每孔添加 200 µl 不完全培养基并在 37°C 下孵育5分钟。
- 将海绵转移至 15 ml 锥形离心管中。
- 向每份海绵中添加 1 ml 37°C 55 mM 等渗柠檬酸三钠溶液
- 通过上下颠倒轻柔混匀,在室温下孵育离心管 4-5 分钟。
- 在 25°C 下以 100 x g 的设置离心试管7分钟,弃去上清液。
- 将球状体沉淀物重悬于完全培养基中,然后转移至具有透明底部的96孔黑色微孔板中。
球状体的原位收获
- 吸出孔中的培养基。
- 向每孔添加 250 µL 55 mM 预热等渗柠檬酸三钠溶液及 1 g/L 葡萄糖溶液,然后在 37°C 下孵育10分钟。
- 在 25°C 下以 100 x g 的设置对微孔板离心4分钟。
- 用机械移液器的切割式吸头从孔中吸出柠檬酸三钠溶液。
- (A). 重复步骤3,并在 25°C 下以 200 x g 的设置离心微孔板8分钟
(或)
(B).用切割式吸头吸出溶解的 AlgiMatrix-柠檬酸盐溶液,并转移至 1.5 ml 微量离心管中,然后再以 200 x g 的设置离心试管8分钟。 - 收集并处理球状体用于下游应用(DNA、RNA、免疫荧光和蛋白提取)。
CyQUANT GR 染色
CyQUANT GR 染料是一种核酸染色剂,可透过死细胞膜,但不能透过活细胞膜。 由于死细胞膜已经受损,CyQUANT 可进入受损细胞并嵌入核酸中。 激发波长约为 480 nm 时,其在约 520 nm 处产生荧光。
- 将 200 µl 含 1X CyQUANT GR 染料的 1X DPBS 加入到每个含有球状体的孔中
- 将微孔板于 37°C 下孵育10分钟
- 于 480/520 nm 处读取微孔板的荧光值(F 最小值)
- 向每孔添加 10 µl 20X 细胞裂解缓冲液并混匀
- 将微孔板置于 -70°C 下保持20分钟
- 室温下解冻微孔板并在 37°C 下孵育10分钟
- 于 480/520 nm 处读取荧光值(F 最大值)(视为 100% 死细胞)
计算球状体活力
死球状体百分比 (%) = F 最小值/F最大值 × 100
活球状体百分比 (%) = 100 - 死球状体百分比 (%)
F 最小值 = 细胞裂解前的荧光值。
F 最大值 = 细胞裂解后的荧光值。
LT121
仅供科研使用,不可用于诊断目的。