使用柠檬酸三钠分离球状体
- 从 AlgiMatrix 微孔板的孔中吸出培养基
- 向每孔添加 200 µl 不完全培养基并在 37°C 下孵育5分钟
- 将6份海绵转移至 15 ml 锥形离心管中
- 加入 6 ml(1 ml/海绵)等渗 55 mM 柠檬酸三钠溶液
- 通过上下颠倒轻柔混匀,在室温下孵育离心管 4-5 分钟
- 在 25°C 下以 200 x g 的设置离心试管7分钟,弃去上清液
- 将球状体沉淀物重悬于完全培养基中,以供进一步使用
制备等渗柠檬酸三钠溶液
- 用 1M 储备液制备 55 mM 柠檬酸三钠溶液
- 用 100 g/L NaCl 溶液将柠檬酸盐溶液的渗透压调节至与培养基相同。(向溶液中添加 1 g/L NaCl 可将渗透压升高 30 mOsm)
- 用 1M 柠檬酸溶液将 pH 值调节至 pH 7.2
计算复合溶液的渗透压:
正如在“测量单位”中所述,简单溶液的渗透压等于摩尔浓度乘以每个分子的粒子数。
葡萄糖有1个粒子
NaCl 有2个粒子
MgCl2 有3个粒子
柠檬酸三钠有4个粒子 (HOC(COONa)(CH2COONa)2)
备注:55 mM 柠檬酸三钠溶液的渗透压为 220 mOsm,如果在 DMEM 中培养细胞(DMEM 渗透压范围为 322-374),则将此溶液的渗透压调节为 340 mOsm。
培养基 | 渗透压 (mOsm) | 盐 | 渗透压 (mOsm) |
DMEM | 322 - 374 | Earle's BSS | 271 - 308 |
RPMI | 268 - 319 | Hank's BSS | 265 - 305 |
McCoy's 5A | 275 - 320 | Gly BSS | 265 - 305 |
Hanks F12 | 285 - 332 | DPBS | 280 - 311 |
MEM(Earl's 盐) | 278 - 314 | BME(Earl's 盐) | 282 - 318 |
MEM(Hank's 盐) | 274 - 317 | Hank’s 盐 | 270 - 310 |
使用 Versene 分离球状体
- 从 AlgiMatrix 微孔板的孔中吸出培养基
- 向每孔添加 200 µl 不完全培养基并在 37°C 下孵育5分钟
- 将5份海绵转移至 15 ml 锥形离心管中
- 在含有5份海绵的离心管中加入 10 ml Versene,并在 37°C 条件下置于倒置装置上25分钟
- 在 25°C 下以 200 x g 的设置离心试管7分钟,移除上清液
- 将球状体沉淀物重悬于完全培养基中,以供进一步使用
使用台盼蓝染色排除法对球状体进行活力研究
- 将等体积的球状体悬液与2倍体积的台盼蓝染料混合
- 将混合物置于玻璃载玻片上
- 在相差显微镜下观察球状体的活力
LT120
仅供科研使用,不可用于诊断目的。