相关产品信息
我们建议您在复苏后立即使用大鼠神经胶质前体细胞。解冻大鼠 GPC 后,将细胞扩增一次,使其数量增加两倍,然后收获细胞,用于您的实验。
需要的材料
- 大鼠神经胶质前体细胞(货号 N7746-100),储存于液氮中
- CELLstart 底物或聚-L-鸟氨酸包被、经组织培养处理的培养瓶、培养板或皮氏培养皿
- GPC 完全生长培养基*,预热至 37°C * StemPro NSC SFM 完全培养基(货号 A1050901),添加 2 mM GlutaMAX-I (货号 35050-061)和 10 ng/mL PDGF-AA(货号 PHG0035)
- 15 mL 一次性无菌锥形管,用生长培养基预冲洗
- 37°C 水浴
- 37°C 培养箱,含 5% CO2 加湿空气
- 经火焰抛光和高压灭菌的玻璃巴斯德吸管,或用生长培养基预冲洗的塑料巴斯德吸管
- 血细胞计数器、细胞计数仪和台盼蓝(货号 15250-061)、LIVE/DEAD 细胞活力检测试剂盒(货号 L34951),或 Countess 自动细胞计数仪(货号 C10227)
注:大鼠 GPC 容易粘附在细胞培养皿和离心管中使用的塑料材料上。使用前,用培养基冲洗所有会与细胞接触的材料,以防止细胞粘附在塑料上。
- 用生长培养基预冲洗培养瓶、培养板或皮氏培养皿,以包被塑料表面。确保预冲洗任何会与细胞接触的其他材料,以防止细胞粘附在塑料上。
- 从液氮储存设备中取出细胞,立即将细胞转移至 37°C 水浴中,以防止形成冰晶。
- 在 37°C 水浴中轻轻涡旋样品瓶,使瓶中的细胞迅速解冻,并在最后一点冰融化时(通常 < 2分钟)取出。请勿完全浸没样品瓶。解冻细胞时间不得超过2分钟。请勿将气泡引入细胞悬液中,因为气泡会降低细胞活力。
- 解冻后,将含有细胞的试管转移至层流罩中,并用 70% 异丙醇洗涤试管外部。
- 使用培养基冲洗移液器吸头,轻轻地将细胞转移到预冲洗的 15 mL 离心管中。
- 用 1 mL 生长培养基冲洗样品瓶,并逐滴加入(每秒一滴)15 mL 离心管内的细胞中。每次滴液后轻轻涡旋混匀。
- 向细胞溶液中缓慢加入 2 mL 生长培养基,轻轻混匀。
- 使用您选择的方法进行活细胞计数。解冻细胞的存活率应 > 50%,总活细胞数应 >1 x 106。
- 以 3 x 104–5 x 104 个细胞/cm2 的接种密度将细胞铺于 CELLstart 底物或聚-L-鸟氨酸包被、经组织培养处理的培养皿上。如有必要,向细胞中轻轻加入生长培养基,以达到所需的细胞浓度,并重新进行细胞计数。
- 在 37°C、5% CO2、90% 湿度条件下孵育,使细胞贴壁至少24小时。
- 第二天,将培养基替换为等体积的新鲜、预热的完全生长培养基。每隔一天更换一次培养基,并在培养达到 75–90% 的融合度时进行细胞传代。
MAN0001675 2009年5月14日