Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 转染试剂是一种用于将核酸(DNA 和 RNA)转染至真核细胞的具有专利技术的制剂,具有以下优势:
- 对于许多细胞类型和规格(例如 96 孔)具有较高的转染效率。有关成功转染的细胞类型列表,请参阅细胞系数据库。
- 在存在或不存在血清的情况下,均可将核酸-Lipofectamine 2000 复合物直接添加至培养基中的细胞中。
- 转染后无需去除复合物或更换/添加培养基,不过,4-6 小时后可以去除复合物。
转染指南
使用以下程序,用短干扰 RNA (siRNA) 或 Invitrogen™ Stealth RNAi™ 转染细胞。
- 使用以下程序,用质粒 DNA 转染细胞。
- 我们建议使用 Gibco™ Opti-MEM™ I 减血清培养基(货号 31985-062)稀释 Lipofectamine 2000 和核酸,然后形成复合物。
- 请勿在转染期间向培养基中添加抗生素,因为这会导致细胞死亡。
- 在实验之间保持相同的接种条件。
- 检测无血清培养基与 Lipofectamine 2000 的兼容性,因为一些无血清制剂(例如,CD293、SFM II、VP-SFM)可能会抑制阳离子脂质体介导的转染。
注:有关 RNAi 实验的更多提示,请参阅“RNAi 成功的七个步骤”。该手册可从 www.lifetechnologies.com/RNAi 下载或从技术服务部获取,细胞类型特定 RNAi 转染方案也是如此(参见“RNAi 方案”)。
质量控制
用血琼脂平板、沙氏葡萄糖琼脂平板和液体巯基乙酸盐培养基检测 Lipofectamine 2000 是否不存在微生物污染,并通过用报告基因质粒转染 CHO-K1 细胞对其进行功能检测。
Stealth RNAi 或 siRNA 转染
使用此简单程序将 Stealth RNAi 或 siRNA 转染至 24 孔规格板内的哺乳动物细胞中。对于其他规格,请参见“扩大或缩小转染规模”。所有用量和体积均按每孔给出。使用此程序作为起点;如“优化 Stealth RNAi 或 siRNA 转染”中所述优化转染,特别是首次转染哺乳动物细胞系时。
- 转染前一天,在 500 μL 不含抗生素的生长培养基中对细胞进行铺板,使得转染时的汇合度达到 30-50%。注:在更低密度时进行转染可以让转染和检测之间的时间间隔更长,并且使细胞过量生长造成的细胞活力损失最小。
- 对于每份转染样本,按下列步骤制备低聚体-Lipofectamine 2000 复合物:
- a. 使用 50 μL 不含血清的 Opti-MEM I 减血清培养基稀释 20 pmol Stealth RNAi 或 siRNA 低聚体(当添加至细胞中时,RNA 的最终浓度为 33 nM)。轻轻混匀。
- b. 使用前轻轻混匀 Lipofectamine 2000,然后取 1 μL 在 50 μL Opti-MEM I 减血清培养基中稀释。轻轻混匀并在室温下孵育 5 分钟。注:在 25 分钟内继续进行步骤 c。
- c. 孵育 5 分钟后,混合稀释的低聚体和稀释的 Lipofectamine 2000。轻轻混匀并在室温下孵育 20 分钟(溶液可能变得浑浊)。
- 将低聚体-Lipofectamine 2000 复合物添加至含有细胞和培养基的各孔中。通过来回摇动平板轻轻混匀。在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育细胞 24-96 小时,直至您准备好检测基因敲低效果。培养基可在 4-6 小时后更换。
优化 Stealth RNAi 或 siRNA 转染
为获得较高的转染效率和较低的非特异性效应,通过改变 RNA 和 Lipofectamine 2000 浓度来优化转染条件。对于 24 孔规格板,检测 10-50 pmol RNA 和 0.5-1.5 µL Lipofectamine 2000。根据靶基因性质,在优化条件时也可考虑以更高密度转染细胞。
质粒 DNA 转染
使用以下程序将 DNA 转染至 24 孔规格板内的哺乳动物细胞中。对于其他规格,请参见“扩大或缩小转染规模”。所有用量和体积均按每孔给出。对于大多数细胞系,使用 1:2 至 1:3 的 DNA (μg):Lipofectamine 2000 (μL) 比制备复合物。以较高细胞密度转染细胞,从而获得较高效率、较高表达水平,并尽可能降低细胞毒性。可能需要优化(参见“优化质粒 DNA 转染”)。
- 贴壁细胞:转染前一天,在 500 μL 不含抗生素的生长培养基中对 0.5-2 x 105 个细胞进行铺板,使细胞在转染时的汇合度达到 70-90%。悬浮细胞:在即将制备复合物之前,在 500 μL 不含抗生素的生长培养基中对 4-8 x 105 个细胞进行铺板。
- 对于每份转染样本,按下列步骤制备复合物:
- a. 使用 50 μL 不含血清的 Opti-MEM I 减血清培养基(或其他不含血清的培养基)稀释 DNA。轻轻混匀。
- b. 使用前轻轻混匀 Lipofectamine 2000,然后取适量在 50 μL Opti-MEM I 培养基中稀释。在室温下孵育 5 分钟。注:在 25 分钟内继续进行步骤 c。
- c. 孵育 5 分钟后,混合稀释的 DNA 和稀释的 Lipofectamine 2000(总体积 = 100 μL)。轻轻混匀并在室温下孵育 20 分钟(溶液可能变得浑浊)。注:复合物在室温下稳定保存 6 小时。
- 将 100 μL 复合物添加至含有细胞和培养基的各孔中。通过来回摇动平板轻轻混匀。
- 在进行转基因表达检测前,在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育细胞 18-48 小时。培养基可在 4-6 小时后更换。
- 对于稳定细胞系:在转染后 24 小时,以 1:10 的稀释度(或更高稀释度)将细胞传代至新鲜生长培养基中。次日,添加选择性培养基(如需要)。
优化质粒 DNA 转染
为获得较高的转染效率和较低的细胞毒性,通过改变细胞密度以及 DNA 和 Lipofectamine 2000 浓度来优化转染条件。确保细胞汇合度大于 90%,并在 1:0.5 至 1:5 的范围内改变 DNA (μg):Lipofectamine 2000 (μL) 比。
为在不同尺寸的组织培养容器中转染细胞,按表中所示根据相对表面积按比例改变 Lipofectamine 2000、核酸、细胞和培养基的用量。对于自动化、高通量系统,在 96 孔板中进行转染时,建议采用 50 µL 的复合体积。
注:您可以通过将细胞直接铺板到转染混合物中,进行快速 96 孔板转染。在平板中制备复合物,并向 100 μL 体积中直接添加密度为基础方案中规定的细胞密度的两倍的细胞。在存在复合物的情况下,细胞将照常粘附。
培养容器 | 每孔表面积1 | 共享试剂 | DNA 转染 | RNAi 转染 | |||
铺板培养基体积 | 稀释培养基体积2 | DNA | Lipofectamine 2000 | RNA | Lipofectamine 2000 | ||
96 孔
|
0.3 cm
2 |
100 μL
|
2 x 25 µL
|
0.2 µg
|
0.5 μL
|
5 pmol
|
0.25 μL
|
24 孔
|
2 cm
2 |
500 μL
|
2 x 50 μL
|
0.8 µg
|
2.0 μL
|
20 pmol
|
1.0 μL
|
12 孔
|
4 cm
2 |
1 mL
|
2 x 100 μL
|
1.6 µg
|
4.0 μL
|
40 pmol
|
2.0 μL
|
6 孔
|
10 cm
2 |
2 mL
|
2 x 250 μL
|
4.0 µg
|
10 µL
|
100 pmol
|
5 μL
|
60 mm
|
20 cm
2 |
5 mL
|
2 x 0.5 mL
|
8.0 µg
|
20 μL
|
200 pmol
|
10 µL
|
10 cm
|
60 cm
2 |
15 mL
|
2 x 1.5 mL
|
24 µg
|
60 μL
|
600 pmol
|
30 μL
|
¹ 表面积可能不同,具体取决于生产商。
² DNA 或 RNAi 转染方案的步骤 2a & 2b 中的稀释培养基体积。