介绍
Invitrogen Lipofectamine RNAiMAX 是一种专为将 siRNA 和 Invitrogen Stealth RNAi 双链体转染至真核细胞而开发的具有专利技术的制剂。Lipofectamine RNAiMAX 具有以下优势:
- 在许多细胞类型中具有较高的转染效率,以尽可能减少来自未转染细胞的本底表达并尽可能提高敲低水平
- 细胞毒性极轻微,可减少非特异性效应和细胞应激
- 通常只需低浓度的 RNAi 双链体即可获得较高敲低水平,从而进一步尽可能减少非特异性效应
- 较佳转染活性的峰较宽且细胞毒性极轻微,在此情况下尽管存在细胞密度差异、轻微移液不准确和其他变异,但仍可达到较高敲低水平
转染指南
- 反向转染和正向转染方案可用于大多数检测细胞系。细胞类型特异性转染方案可在我们的网站获取,也可通过技术服务部获取。
- 我们建议使用 Opti-MEM I 减血清培养基(货号 31985-062)稀释 RNAi 双链体和 Lipofectamine RNAiMAX,然后形成复合物。
- 请勿在转染期间向培养基中添加抗生素,因为这会导致细胞死亡。
- 检测无血清培养基与 Lipofectamine RNAiMAX 的兼容性。
- 为评估转染效率,我们建议使用 KIF11 Stealth Select RNAi,如“评估转染效率”中所述。
- 使用 10 nM RNAi 双链体和指定程序作为起点;如“优化转染”中所述优化转染。
方案 - 反向转染
使用此程序在 24 孔规格板中将 Stealth RNAi 或 siRNA 反向转染至哺乳动物细胞中(对于其他规格板,请参见“扩大或缩小转染规模”)。在反向转染中,在孔内制备复合物,然后添加细胞和培养基。反向转染的速度快于正向转染,是用于高通量转染的首选方法。
如“优化转染”中所述优化转染,特别是首次转染某种哺乳动物细胞系时。所有用量和体积均按每孔给出。
- 对于每个待转染的孔,制备 RNAi 双链体-Lipofectamine RNAiMAX 复合物,如下所示。
- 在组织培养板孔中,用 100 µL 不含血清的 Opti-MEM I 培养基稀释 6 pmol RNAi 双链体。轻轻混匀。
- 使用前轻轻混匀 Lipofectamine RNAiMAX,然后向每个含有稀释 RNAi 分子的孔中加入 1 µL Lipofectamine RNAiMAX。轻轻混匀并在室温下孵育 10-20 分钟。
- 用不含抗生素的完全生长培养基稀释细胞,使 500 µL 培养基含有适当数量的细胞,以使汇合度在铺板后 24 小时达到 30-50%。对于悬浮细胞,使用 20,000-50,000 个细胞/孔的密度。
- 向含 RNAi 双链体 - Lipofectamine RNAiMAX 复合物的每个孔中添加 500 µL 稀释细胞。这使得最终体积为 600 µL,最终 RNA 浓度为 10 nM。通过来回摇动平板轻轻混匀。
- 在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育细胞 24-72 小时,直至您准备好检测基因敲低效果。
为在定性分析方面评估转染效率,我们建议使用 K1F11 Stealth Select RNAi(可通过我们的网站获取;对于人类细胞,寡核苷酸 HSS105842 是良好选择)。由于有丝分裂停滞,K1F11/Eg5 被敲低的贴壁细胞在 24 小时后表现出“变圆”表型(Weil, D. 等人,Biotechniques 2002,33:1244-1248);生长缓慢的细胞可能需要 72 小时才表现出此表型。此外,还可在 48-72 小时后检测生长抑制情况。注:Invitrogen BLOCK-iT 荧光寡核苷酸(货号 2013)经优化可与 Lipofectamine 2000 配合使用,不建议用于 Lipofectamine RNAiMAX。
优化转染
为获得较高的转染效率和较低的非特异性效应,通过改变 RNAi 双链体和 Lipofectamine RNAiMAX 浓度来优化转染条件。对于 24 孔规格板,检测 0.6-30 pmol RNAi 双链体(最终浓度 1-50 nM)和 0.5-1.5 µL Lipofectamine RNAiMAX。对于延长时程实验(> 72 小时),考虑使用在铺板后 24 小时汇合度为 10-20% 的细胞密度。
注:所需的 RNAi 双链体浓度因双链体的效率而异。
为在不同尺寸的组织培养容器中转染细胞,按表中所示根据相对表面积按比例改变 Lipofectamine RNAiMAX、RNAi 双链体、细胞和培养基的用量。
培养容器 | 相对表面积1 | 铺板培养基体积 | 稀释培养基反向转染 | 稀释培养基正向转染 | RNAi (pmol) | RNAi (nM) | Lipofectamine RNAiMAX2 |
96 孔
|
0.2
|
100 μL
|
20 μL
|
2 x 10 µL
|
0.12-6
|
1-50
|
0.1-0.3 µL
|
48 孔
|
0.4
|
200 µL
|
40 µL
|
2 x 20 µL
|
0.24-12
|
1-50
|
0.2-0.6 µL
|
24 孔
|
1
|
500 μL
|
100 μL
|
2 x 50 μL
|
0.6-30
|
1-50
|
0.5-1.5 µL
|
6 孔
|
5
|
2.5 mL
|
500 μL
|
2 x 250 μL
|
3-150
|
1-50
|
2.5-7.5 µL
|
60 mm
|
10
|
5 mL
|
1 mL
|
2 x 500 µL
|
6-300
|
1-50
|
5-15 µL
|
100 mm
|
30
|
10 mL
|
2 mL
|
2 x 1 mL
|
12-600
|
1-50
|
15-35 µL
|
¹ 表面积可能不同,具体取决于生产商。
² 如果 Lipofectamine RNAiMAX 的体积太小而无法准确分配,且不能合并稀释液,则使用 Opti-MEM I 减血清培养基将 Lipofectamine RNAiMAX 预稀释 10 倍,再分配原体积 10 倍的量(应至少为 1.0 µL/孔)。丢弃所有未使用的已稀释 Lipofectamine RNAiMAX。
我们建议使用 Lipofectamine 2000(货号 11668-027)将质粒 DNA 和 Stealth RNAi 或 siRNA 共转染至哺乳动物细胞,该产品在质粒转染方面有卓越的效果。如果您想要使用 Lipofectamine RNAiMAX 进行共转染,请进行反向转染,并进行以下调整:
1:将 20 ng(对于 24 孔规格板)质粒 DNA 添加至稀释的 RNAi 双链体中。
2:添加细胞,使其汇合度在铺板后 24 小时达到 80-100%