PSC 生长培养基、传代试剂以及络合培养基
成分 | 货号 |
---|---|
Essential 8 培养基 | A1517001 |
截短型重组人玻连蛋白 (VTN-N) | A14700 |
不含钙、镁离子的 Dulbecco 磷酸盐缓冲盐水 (DPBS) | 14190144 |
Versene 溶液 | 15040066 |
RevitaCell 补充剂 | A2644501 |
Opti-MEM I 减血清培养基 | 31985062 |
高效转染的理想起点是在无饲养层培养体系(如 Gibco Essential 8 培养基)于成分明确的底物(如玻连蛋白)上扩增未分化人多能干细胞 (PSC)。在扩增和接种或重新铺板进行转染期间,还建议使用 Gibco Versene 溶液进行传代培养或传代。通过基于 EDTA 的方法温和解离 PSC 培养物,可得到由小细胞团块构成的均一起始细胞集落用于高效转染。
传代
- 按照您选择的培养方式(如由玻连蛋白包被的6孔板、60 cm 培养皿或 T-75 培养瓶)在 Essential 8 培养基或 Gibco Essential 8 Flex 培养基中维持培养 PSC。
- 在6孔板中增殖 PSC、在24孔板中转染是较为便捷的方式,本方案便采用了这些方式。
- 每 3-5 天在汇合度达到约 85% 前,对 PSC 传代一次。
- 小贴士:在使用 Versene 溶液进行常规 PSC 传代以扩增的过程中,重新铺板包含 5-10 个细胞的大团块能促使细胞在 Essential 8 培养基中重新附着到玻连蛋白上以及存活,而无需添加 Gibco RevitaCell 补充剂。可在 Essential 8 和 Essential 8 Flex 培养基中交替进行 PSC 扩增,从而支持灵活的补料方案。在 Essential 8 培养基中的扩增和转染也可在 Gibco 重组人层粘连蛋白-521 或 Gibco Geltrex 基质上成功进行。
使用玻连蛋白预包被24孔板
- 取 60 μL 玻连蛋白储备液 (0.5 mg/mL),加入 6 mL 不含镁或钙离子的 DPBS 中,制备 1:100 玻连蛋白稀释液,得到的工作浓度为 5 μg/mL。
- 将 200 μL 玻连蛋白稀释液加入每个孔中并在室温下孵育1小时,以 0.5 μg/cm2 玻连蛋白包被24孔板。
- 小贴士:可提前制备玻连蛋白包被的培养板,并在 4℃ 下储存最多1周。细胞铺板前,先在室温下平衡至少1小时。
接种用于转染的细胞
- 当无饲养层的 PSC 培养物的汇合度低于 85% 时,移除 Essential 8 培养基,每孔使用 2 mL DPBS(无钙离子和镁离子)轻轻洗涤细胞两次。
重要说明:由于钙离子和镁离子可能干扰 Versene 溶液的作用,因此请使用不含钙离子和镁离子的 DPBS。一次最多处理1至3个孔,以便准确地对解离过程进行计时。 - 每孔加入 1 mL Versene 溶液并在 37℃ 下孵育 3-5 分钟。
- 在显微镜下观察培养物,在各细胞收缩并在集落中可见但仍附着于孔内的情况下吸出 Versene 溶液。
- 在每个孔中加入 1 mL Essential 8 培养基(含 RevitaCell 补充剂),以使 Versene 溶液失活。
重要说明:与常规传代不同,应将 PSC 培养物解离为包含 3-5 个细胞的小团块,以促进高效转染。如果成簇集落太大(>10 个细胞),只有外缘周围才能有效转染。 - 用 1 mL 移液器吹下孔内表面附着的细胞,并在板中吹打3次,将细胞解离成包含 3-5 个细胞的小团簇。
- 在显微镜下确认不存在残留的大团簇。
- 需要时再吹打3次,并在显微镜下观察。
重要说明:该方法也可能产生一些单个细胞,加入 RevitaCell 补充剂将促进其存活。 - 将每个孔的内容物收集到 15 mL 锥形管中。
- 进行总活细胞计数,包括单个细胞和小团簇内的各个细胞。
重要说明:正在增殖的 PSC 培养物在转染期间需要空间进行扩增,所以请按推荐的起始细胞数(步骤12)进行铺板以在转染当天达到 30–60% 的汇合度。 - 使用含有 RevitaCell 补充剂的额外 Essential 8 培养基稀释至最终浓度为100,000个细胞/mL,以将铺板效率差异考虑在内。
- 从预包被24孔板的各孔中吸出玻连蛋白溶液。
- 向预包被的24孔板中加入使用 Essential 8 培养基(含 RevitaCell 补充剂)制备的 0.5 mL PSC 悬液,以按50,000个细胞/孔进行铺板。
- 将平板放回培养箱中,在 37℃、5% CO2 下过夜培养。
重要说明:仅在转染前1天进行 PSC 铺板,以防止接种的集落生长过大。
在转染当天更换培养基
在第二天,吸出用过的培养基,并在每个孔中加入 0.5 mL Essential 8 培养基(含或不含 RevitaCell 补充剂)。
- 重要说明:在 Essential 8 培养基中转染,而不是在可能抑制 DNA 转染的 Essential 8 Flex 培养基中转染。
- 小贴士:在转染当天无需加入 RevitaCell 补充剂或 rho 激酶抑制剂,但在转染期间加入可以促进 PSC 存活。
DNA 转染方案
在转染当天,请按照以下步骤进行操作,这些步骤已针对在 Essential 8 培养基中使用 Invitrogen Lipofectamine 干细胞转染试剂进行了优化:
步骤 | 管 | 复合成分 | 用量/孔(24孔板) |
---|---|---|---|
1 | 管1 | Opti-MEM I 培养基 | 25 μL |
Lipofectamine 干细胞试剂 | 1 μL | ||
2 | 管2 | Opti-MEM I 培养基 | 25 μL |
DNA (0.5–5 μg/μL) | 500 ng | ||
3 | 将管2溶液加入管1中,混匀。 | ||
4 | 将步骤3所得混合物在室温下孵育10分钟。 | ||
5 | 向细胞中加入 50 μL 步骤4所得复合物; 轻轻涡旋平板,确保复合物均匀分布至整个孔中。 | ||
6 | 将培养皿放回培养箱中,在 37℃、5% CO2 下过夜培养。 重要说明:如果要对 PSC 进行48小时转染,则在第二天额外加入 0.5 mL Essential 8 培养基;在汇合度达到 85% 前传代。 |
转染效率分析
在转染后24小时和48小时,通过荧光显微镜或流式细胞仪观察经 GFP 报告基因质粒转染的 PSC 以进行终点分析(图1)。
图1.iPSC 转染后分析。(A) 荧光图像显示,转染效率为 75%,(B) 明场图像。在 Essential 8 培养基中于玻连蛋白上用 500 ng 的 6 kb EF1α–GFP 质粒和 1 μL Lipofectamine 干细胞试剂转染后44小时,显示出 iPSC。
小贴士和技巧
- 实现最佳转染所需的 Lipofectamine 干细胞试剂用量取决于铺板的 PSC 量以及所用的 DNA 量。
- 如果转染当天 PSC 的起始汇合度约为 60%,使用 2 μL Lipofectamine 干细胞试剂可提高转染效率。
- 如果 DNA 制备物具有明显的细胞毒性,则将 DNA 量减少至 250 ng/孔,可在维持高效转染的同时提高细胞活率。
- 对于转染效率评估,关键的一点是所用的质粒需含有在人 PSC 中具有活性的启动子(如 EF1α 启动子);一些启动子(如巨细胞病毒 [CMV] 启动子)可导致 PSC 转录沉默。
mRNA 转染方案
在转染当天,请按照以下步骤进行操作,这些步骤已针对在 Essential 8 培养基中使用 Lipofectamine 干细胞试剂进行了优化:
步骤 | 管 | 复合成分 | 用量/孔(24孔板) |
---|---|---|---|
1 | 管1 | Opti-MEM I 培养基 | 25 μL |
Lipofectamine 干细胞试剂 | 1 μL | ||
2 | 管2 | Opti-MEM I 培养基 | 25 μL |
mRNA (0.5–5 μg/μL) | 250–500 ng | ||
3 | 将管2溶液加入管1中,混匀。 | ||
4 | 将步骤3所得混合物在室温下孵育10分钟。 | ||
5 | 向细胞中加入 50 μL 步骤4所得复合物; 轻轻涡旋平板,确保复合物均匀分布至整个孔中。 | ||
6 | 将培养皿放回培养箱中,在 37℃、5% CO2 下过夜培养。 重要说明:如果要对 PSC 进行48小时转染,则在第二天额外加入 0.5 mL Essential 8 培养基;在汇合度达到 85% 前传代。 |
转染效率分析
在转染后24小时和48小时,通过荧光显微镜或流式细胞仪观察经荧光 mRNA 转染的 PSC 以进行终点分析(图2)。
图2.H9 hESC 转染后分析。(A) 荧光图像显示,转染效率为 74%,(B) 明场图像。在 Essential 8 培养基中于玻连蛋白上用 250 ng GFP mRNA 和 1 μL Lipofectamine 干细胞试剂转染后24小时,显示出 H9 hESC。
小贴士和技巧
- 生成特定生物读数所需的 mRNA 量因用户的应用而异;Lipofectamine 干细胞试剂可在一系列用量范围内将 mRNA 高效地递送到 PSC 中。
- 除目标转录本之外,纳入 50 ng 的独立 GFP mRNA,可独立评估转染效率。
- 如果 mRNA 制备物具有明显的细胞毒性,则将 mRNA 量减少至 250 ng/孔,可在维持高效转染的同时提高细胞活率。
- 体外转录 (IVT) mRNA 的生成和纯化方法可导致翻译阻遏和毒性。
- Invitrogen mMESSAGE mMACHINE 试剂盒使用 ARCA 加帽系统,仅在正确的方向引入 5´ 帽,而 Invitrogen MEGAclear 柱可用于去除未加帽的转录本和能导致细胞毒性的小型未掺入核苷酸。
核糖核蛋白 (RNP) 转染方案
RNP 复合成分:
- Invitrogen GeneArt Platinum Cas9 核酸酶(货号 B25641)
- gRNA(参见“通过体外转录法设计和生成 gRNA”)
在转染当天(将 PSC 铺于24孔板的单孔后1天)执行以下步骤,这些步骤已针对在 Essential 8 培养基中使用 Lipofectamine 干细胞试剂进行了优化:
步骤 | 管 | 复合成分 | 用量/孔(24孔板) |
---|---|---|---|
1 | 管1 | Opti-MEM I 培养基 | 25 μL |
Lipofectamine 干细胞试剂 | 1 μL | ||
2 | 管2 | Opti-MEM I 培养基 | 25 μL |
Cas9 核酸酶 | 500 ng | ||
gRNA (0.1–0.5 μg/μL) | 125 ng | ||
3 | 将管2溶液加入管1中,混匀。 | ||
4 | 将步骤3所得混合物在室温下孵育10分钟。 | ||
5 | 向细胞中加入 50 μL 步骤4所得复合物; 轻轻涡旋平板,确保复合物均匀分布至整个孔中。 | ||
6 | 将培养皿放回培养箱中,在 37℃、5% CO2 下过夜培养。 重要说明:如果要对 PSC 进行48小时转染,则在第二天额外加入 0.5 mL Essential 8 培养基;在汇合度达到 85% 前传代。 |
转染效率分析
在转染后24小时和48小时,使用荧光显微镜或流式细胞仪观察经 GFP 报告基因构建体转染的 PSC,并使用 Invitrogen GeneArt 基因组剪切检测试剂盒或类似检测试剂盒分析双链断裂形成情况(图3)。
图3.H9 hESC 转染后分析。(A) 荧光图像显示,转染效率为 75%,(B) 明场图像。在 Essential 8 培养基中于玻连蛋白上用 500 ng GeneArt Platinum Cas9 核酸酶、125 ng gRNA、50 ng GFP mRNA 和 1 μL Lipofectamine 干细胞试剂转染后24小时,显示出 H9 hESC。(C) 转染后48小时,NCRM1 细胞、Gibco iPSC 和 H9 hESC 的基因组剪切检测分析显示,HPRT 基因座内形成 20–39% 的 indel。
小贴士和技巧
- 在转染复合物中加入 50 ng 的 GFP mRNA 以及 RNP 复合物可以提供转染效率的独立测量指标。
- 除转染效率外,在给定基因座处插入或缺失 (indel) 的效率也可能取决于 gRNA 设计。
- 在 Essential 8 培养基中于玻连蛋白上重新铺板期间,也可反向转染 PSC。将细胞接种数量增加至150,000个细胞/孔,并将复合物形成期间的 Lipofectamine 干细胞试剂量加倍至 2 μL。吸出包被液,将细胞悬液加入孔中,覆盖转染复合物并涡旋混匀。当 PSC 沉降并附着时,开始发生转染。
通过体外转录法设计和生成 gRNA
除 RNP 转染效率外,在给定基因座处 DSB/indel 形成的效率也可能取决于 gRNA 设计。使用 Invitrogen GeneArt CRISPR 检索和设计工具(获取链接:thermofisher.com/crisprdesign)来检索我们数据库中针对人类基因组中每个基因的 >600,000 条预设计 gRNA 序列。这些预设计的 gRNA 针对基因敲除进行了优化,且通常以每个基因的前三个转录外显子为靶标。
使用 Invitrogen GeneArt Precision gRNA 合成试剂盒(货号 A29377)克隆并生成您自己的 gRNA。可采用 Invitrogen Qubit 3 荧光计(货号:Q33216)联合 Invitrogen Qubit RNA BR 检测试剂盒(货号:Q10210)定量测定 gRNA 浓度。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。