Zeocin
介绍
Zeocin™ 是一种腐草霉素 D1(从轮枝链霉菌中分离得到的一种碱性、水溶性、铜螯合糖肽)制剂,对细菌、真菌(包括酵母菌)、植物和哺乳动物细胞系具有强烈的毒性。溶液呈蓝色是因为有铜存在,Zeocin™ 的铜螯合形式并无活性。当抗生素进入细胞后,铜阳离子从 Cu2+ 还原成 Cu1+,并被细胞中的巯基化合物清除。清除铜后,Zeocin™ 被激活,于是结合并切割 DNA,从而导致细胞死亡。已对 13,665 Da 的 Zeocin™ 耐药蛋白进行了分离和表征。该蛋白是 Sh ble 基因(印度斯坦链异壁菌博来霉素基因)的产物,以化学计量方式与 Zeocin™ 结合并抑制其 DNA 链切割活性。该蛋白在真核和原核宿主细胞中的表达赋予了其对 Zeocin™ 的抗性。
注:本说明书描述了关于使用 Zeocin™ 的基本信息。有关详细信息(包括 Zeocin™ 结构和经 Zeocin™ 处理的细胞照片),请从 www.invitrogen.com 下载 Zeocin™ 手册。
规格
内容物:100 mg/mL 高压灭菌去离子水溶液。
运输/储存:置于蓝冰上运输。在 -20℃ 下储存。
大肠杆菌筛选:25-50 μg/mL,溶于低盐 LB 培养基中*
*(NaCl 浓度不得超过 5 g/L。)
酵母菌筛选:50-300 μg/mL,溶于 YPD 或基本培养基中
哺乳动物细胞筛选:50-1000 μg/mL,溶于适当的培养基(随细胞系变化)中。
处理 Zeocin™
  • 处理含 Zeocin™ 的溶液时,应始终佩戴手套和护目镜,并穿着实验服。
  • Zeocin™ 对光敏感。请将抗生素和含有抗生素的孔板或培养基存放在暗处。
  • 减少细菌培养基中的盐分并将 pH 值调至7.5,以使 Zeocin™ 保持活性,因为高离子强度以及酸性或碱性会抑制 Zeocin™ 活性。
  • 在 -20℃ 下储存 Zeocin™,使用前在冰上解冻。
大肠杆菌中的 Zeocin™ 筛选
宿主细胞:不得含有 Tn5 转座子(即 TOP10、DH5、DH10)。
培养基:使用 pH 值为7.5的低盐 LB 培养基(10 g 胰蛋白胨、5 g NaCl 和 5 g 酵母菌提取物),以防 Zeocin™ 失活。
筛选:大肠杆菌中使用 25-50 μg/mL 的 Zeocin™ 进行筛选。
酵母菌中的 Zeocin™ 筛选
酵母菌: 酿酒酵母,毕赤酵母
培养基:含 1 M 山梨醇的 YPD(电穿孔细胞);YPD 或基本孔板(化学转化细胞)。检测 pH 值被调节至 6.5-8.0 的培养基,并选择可让您使用较低 Zeocin™ 浓度的 pH 值。
转化方法:使用电穿孔、锂离子方案或 EasyComp™ 试剂盒。请勿将原生质球法与含有 Zeocin™ 的质粒联合用于酵母菌转化,因为这会导致细胞完全死亡。
筛选:根据酵母菌株、培养基 pH 值和离子强度,使用 50-300 μg/mL 的 Zeocin™。绘制杀灭曲线,以确定杀灭未转化宿主菌株所需的较低 Zeocin 浓度。
注:
转化后,让细胞在 YPD 培养基中恢复1小时。为高效进行 Zeocin™ 筛选,请在低细胞密度下铺板(使用 10、25、50、100 和 200 μL 转化反应)。
哺乳动物细胞中的 Zeocin™ 筛选
使用 50-1000 μg/mL 的 Zeocin™ 来筛选稳定细胞系(平均值约为 250-400 μg/mL)。根据细胞系的不同,用 Zeocin™ 生成病灶需要 2-6 周。在生成稳定细胞系之前,确定杀灭未转染宿主细胞系所需的较低浓度(见下文)。
测定 Zeocin™ 敏感性
  1. 铺板或分割汇合板,以获得汇合度约为 25% 的细胞。准备一组孔板(8个)。培养细胞24小时。去除培养基。
  2. 向各孔板中加入含有不同浓度 Zeocin™(0、50、100、200、400、600、800 和 1000 μg/mL)的培养基。
  3. 每 3-4 天补足一次选择性培养基,观察存活细胞百分比。选择在 1-2 周内能够杀死大多数细胞的浓度。
筛选稳定的整合子
  1. 转染细胞系并将细胞铺到 100 mm 培养板上。纳入未转染细胞样本作为阴性对照。
  2. 转染后,用 1X PBS 清洗细胞一次,然后向细胞中加入新鲜培养基。
  3. 转染后48至72小时,使用各种稀释液将细胞按细胞系所需的预定浓度分装至含有 Zeocin™ 的新鲜培养基中。为了有更好的机会识别和选择病灶,我们建议使用不同的细胞稀释液。
  4. 每 3-4 天用选择性培养基为细胞补料一次,直至发现细胞病灶。
  5. 挑取菌落并转移至96孔或48孔板中。在扩展到更大的孔或孔板之前,将细胞培养至接近汇合。
筛选提示
如果您的细胞对 Zeocin™ 的抗性更强,则将细胞分装至含有 Zeocin™ 的培养基中,并在 37ºC 下孵育细胞 2-3 小时,使细胞贴壁。将细胞在 4ºC 下放置2小时。记住用 HEPES 作为培养基的缓冲介质。让细胞恢复至 37ºC。在 4°C 下孵育细胞会短时间停止细胞分裂过程,使 Zeocin™ 发挥作用,进而导致细胞死亡。
维持培养稳定细胞系
  • 在与筛选用 Zeocin™ 浓度相同的浓度条件下维持培养细胞
  • 将 Zeocin™ 浓度降低一半或降低至仅阻止敏感细胞生长但不会杀死敏感细胞的浓度(参见杀灭曲线实验)。
返回顶部
R250.pps   2007年2月12日