Attune NxT 流式细胞仪 版本 3.2.1 | Attune NxT 流式细胞仪 版本 5.3 | Attune CytPix 流式细胞仪 版本 5.3 | |
---|---|---|---|
操作系统 | ![]() | ![]() | ![]() |
Attune 流式细胞仪 | ![]() | ![]() | ![]() |
计算机型号 | 9010、XE2 (500 GB)、XE2 (2x2TB) | XE3:2xTB RAID 1 HDD | XE3:2x8 TB RAID1 SSD;64 GB RAM;Quadro™ P2200 NVIDIA™ GPU |
安装前是否需要升级 Windows 10? | 否 | 是(参见重要说明**) | 否 |
是否具备 21 CFR 第11部分功能 | 否 | 是(需要额外许可证) | 是(需要额外许可证) |
文件大小 | 236 MB | 631 MB | 631 MB |
压缩文件 | 下载 v3.2.1 | 下载 v5.3 | 下载 v5.3 |
版本说明:仪器计算机安装说明 | 版本说明*** | 版本说明*** | 版本说明*** |
非仪器计算机安装说明 | 非仪器计算机安装说明 | 不适用 | 不适用 |
*注意:Win 10 操作系统仅在 XE 2 和 XE3 型号计算机中可用 |
请注意:此更新仅适用于当前运行 v2.1 或更高版本的 Attune NxT 流式细胞仪。如果您当前运行的是版本 2.0,请勿使用此下载。有关更多说明,请与您的现场服务代表联系。
初代 Attune 流式细胞仪软件下载
仅供科研使用。不可用于诊断程序。