RapidFinder™ Express 软件概述
RapidFinder™ Express 软件 v2.0 是一款易于使用的图形软件,适合多种食物病原体检测应用。该软件:
- 可引导您完成指定感兴趣靶标以及待运行样本和对照品数量的步骤。
- 让您灵活选择是由软件来确定未知样本和对照品在板上的合适位置,还是自定义板布局。
- 引导您完成开始仪器运行的步骤。该软件使用预设、经过优化的热循环条件。
- 可自动生成结果(存在或不存在病原体),而且您可以查看所有位置、每份样本或单支试管的结果。
RapidFinder Express 软件 v2.0 预安装了经验证的 Applied Biosystems™ MicroSEQ™ 工作流程,可在各种食品基质中检测沙门氏菌属、单核细胞增生李斯特菌、李斯特菌属、大肠杆菌 O157:H7 以及产志贺毒素的大肠杆菌 (STEC) 并进行筛选和确认。