Search Thermo Fisher Scientific
溶解性问题可能由操作不当,或未使用推荐溶剂所导致。我们推荐您在打开试剂管前将冻干粉平衡至室温,并使用产品手册中推荐的缓冲液溶解蛋白产品(某些蛋白在低pH缓冲体系中溶解得更好)。请勿配制使用蛋白浓度大于1 mg/mL的浓度溶解蛋白产品。请勿剧烈震荡或混合蛋白溶液。将重新溶解的蛋白置于4°C条件下孵育过夜可能有助于解决任何可溶性问题。
如果您按照我们产品插页中的描述进行了测试,但未见到任何反应,则可能由以下几种原因导致:
分析时间至关重要。每一种分析都需要进行条件优化,并在响应的峰值时间进行。不同种类的细胞对于生长因子或细胞因子的响应可能会有差异。我们建议用户按照产品手册中的推荐方法,使用相同的指示细胞重复我们的质控(QC)分析,来观察是否能够获得类似的反应结果。此外,血清也可能掩盖细胞的响应。对某些类型分析实验可能需要对细胞进行血清饥饿处理。
我们的重组蛋白是以冻干粉的形式运送的。在大多数情况下管中可见蛋白粉末沉淀,有些时候粉末沉淀会脱离原位,粘附在管盖或管壁上。简短短暂的离心就可将蛋白粉末沉淀收集于管底。不过,并非所有的冻干蛋白均为肉眼可见。在大多数情况下,可见的白色粉末沉淀是原始缓冲溶液中的盐分,管中粉末沉淀多少大小与重组蛋白成份量之间可能并无直接的相关性。如果重组蛋白在冻干前使用了不含盐分的溶剂,则可能并不容易看到粉末沉淀(通常为透明)。您可通过在SDS PAGE上电泳少量的重溶蛋白重溶液体来确定蛋白的存在。一般来说,只需在丙烯酰胺胶中上样载入10 ng蛋白,就可清晰地观察到确定预期大小的蛋白条带。
如果某项分析中特定细胞因子或趋化因子的反应不是S形反应曲线,则不会提供ED50信息。举例来说,许多趋化分析的反应曲线为钟形而非S形(此时,将会有两个浓度能够产生50%的最大响应效果;一个低于最大响应浓度,另一个高于最大响应浓度)。对于某些细胞因子和趋化因子来说,如果需通过趋化分析来确定生物活性,我们通常提供一个会引起显著性反应变化的浓度。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.