- 农业基因组学解决方案
- 近红外技术农业育种应用
农业基因组学解决方案
赛默飞拥有 20 余年的农业基因组学经验,在农业研究领域有着广泛的经验证和基于需求量身打造的解决方案,为各大中小型项目提供准确的结果,借助全面的解决方案组合以及卓越的服务和支持,将农业基因组学的能量传递给您,共同应对农业应用的挑战。
分子育种检测
2DNA 提取
‹‹ 上一步:样品采集制备
下一步:基因分析 ››
动物细胞培养
种质资源库
近红外技术农业育种
进行农作物品质育种需要对种质材料进行化学成分分析,使用近红外快速检测技术,可以在不破坏样品的情况下测定样品,并可以同时测 定多个指标。
分子育种检测
采用积分球漫反射测量,光斑集中照射,检测灵敏度调至最大,使用最大光路通量,使大小不一、性状不规则的单籽粒获得稳定光谱。
扫描文件 | 含油量 |
---|---|
T50-111.spa | 51.76 |
T50-112.spa | 51.75 |
T50-113.spa | 51.96 |
T50-114.spa | 51.94 |
T50-115.spa | 51.44 |
STDEV | 0.21 |
扫描次数 | 蛋白 | 脂肪 |
---|---|---|
第一次 | 46.31 | 17.1 |
第二次 | 46.2 | 17.11 |
第三次 | 46.11 | 17.18 |
平均值 | 46.20667 | 17.13 |
标准差 | 0.100167 | 0.043589 |
- 动物疫病检测解决方案
- 兽用抗生素药物敏感性检测
动物疫病检测解决方案
赛默飞动物疫病诊断方案有助于正确诊断疾病,准确治疗,避免抗生素滥用,维持动物健康的同时,将带来效率提高和资源的更有效利用,目前有200 多个方案可供选择。
动物源性冠状病毒及禽流感病毒检测
1样品采集及制备
下一步:病毒核酸检测 ››
2病毒核酸检测
检测试剂
TaqMan SARS-CoV-2 多重 qPCR 检测试剂 v2 及对照
‹‹ 上一步:样品采集及制备
下一步:病毒序列测定 ››
3病毒序列测定
‹‹ 上一步:病毒核酸检测
下一步:实验室安全 ››
非洲猪瘟病毒检测
4实时荧光定量PCR检测方案
‹‹ 上一步:核酸提取
- 本工作流程参考2018年8月中国动物卫生与流行病学中心与中国动物疫病预防控制中心编制的《非洲猪瘟病毒检测操作规程》。
- 适用用户包括:养殖企业、屠宰企业、猪肉制品企业、政府监管实验室、第三方检测实验室等
- (*)仪器和试剂为《非洲猪瘟病毒检测操作规程》中推荐型号:Applied Biosystems MagMax CORE核酸提取试剂盒(AM1836);Thermo Scientific KingFisher磁珠纯化系统;Applied Biosystems VetMax非洲猪瘟(ASF) qPCR检测试剂;Applied Biosystems 7500实时荧光定量PCR系统。
兽用抗生素药物敏感性检测
Thermo Scientific™ Sensititre™ 鉴定药敏系统作为全球监测计划,是通过美国 FDA 兽药中心、美国农业部和美国疾病预防控制中心协调运行的美国国家抗生素耐药监测系统(NARMS)的首选系统。包括 40 余种兽医学专用抗生素,可用于药物敏感性检测,以获得真实的最低抑菌浓度(MIC)。Sensititre 系统配合模块化设备选件,提供标准化的结果,帮助您自信地完成兽药敏感性检测。
检测流程
比浊
接种
孵育
读板
解释
比浊仪
AIM 自动接种仪
备注:也可将AIM自动接种仪替换成移动液器进行加样。
- 农场环境与作物质量安全
- 粮油的生产
- 质量安全与流通监管
农场环境与作物质量安全
农场环境污染物检测
农场环境污染物会通过食物链进入饲料,转移至动物甚至人类体内,对动物、人类健康造成威胁。农场环境检测主要有:
- 挥发性有机污染物(VOCs)
- 持久性有机污染物(POPs)
- 微生物
- 重金属
作物的质量和安全
作物质量和安全主要在于作物的品质、化肥、农药合理使用等。
- 农药残留
- 营养成分
农药残留 - 加速溶剂萃取(ASE)快速高效提取有机磷、有机氯农药,三重四极杆GCMS 可以实现多种农药快速分析;离子色谱也可以分析除草剂等
营养成分:近红外光谱仪(NIR)可以用于饲料中粗蛋白、纤维、脂肪等营养成分的快速筛查
粮油的生产
粮油生产过程中,需要重点监测:
- 成分分析
- 谷物放射性
- 异物筛查
成分分析:蛋白、脂肪、纤维素、水分;近红外光谱仪(NIR)可以用于油品中粗蛋白、纤维、脂肪等营养成分的快速筛查。
谷物放射性: 辐射测量仪可以快速、准确地进行谷物中放射性物质快速检测。
质量安全与流通监管
粮油的质量安全控制和法规标准
粮油的质量安全检测主要涉及营养元素、 反式脂肪酸、病菌、农残、重金属、微生物、毒枝菌素;并涵盖一致性产地、种类、等级、转基因等。
- 转基因成分鉴定
- 安全检测
- 品质检测
非法添加
拉曼光谱仪系列配合专业油品检测模块,能快速准确鉴别地沟油,掺假油等。
DXR3 拉曼光谱仪系列
新型 Thermo Scientific™ DXR™ 3 显微拉曼光谱仪具有先进的成像功能,比以前运行更快、更可靠。X 轴自动校准改善了可靠性和稳定性,用户可以更自信地使用其拉曼数据。
黄曲霉毒素
高效液相色谱仪(HPLC)可以用于同时检测花生、玉米中的多种类黄曲霉毒素,适于大批量样品定性定量分析;酶联吸附法(ELISA) 具有简便、快速、低成本,特异性强等优势。
农业育种
- 农业基因组学解决方案
- 近红外技术农业育种应用
近红外技术农业育种应用
进行农作物品质育种需要对种质材料进行化学成分分析,使用近红外快速检测技术,可以在不破坏样品的情况下测定样品,并可以同时测 定多个指标。
分子育种检测
采用积分球漫反射测量,光斑集中照射,检测灵敏度调至最大,使用最大光路通量,使大小不一、性状不规则的单籽粒获得稳定光谱。
扫描文件 含油量 T50-111.spa 51.76 T50-112.spa 51.75 T50-113.spa 51.96 T50-114.spa 51.94 T50-115.spa 51.44 STDEV 0.21 扫描次数 蛋白 脂肪 第一次 46.31 17.1 第二次 46.2 17.11 第三次 46.11 17.18 平均值 46.20667 17.13 标准差 0.100167 0.043589
动物健康
- 动物疫病检测解决方案
动物疫病检测解决方案
赛默飞动物疫病诊断方案有助于正确诊断疾病,准确治疗,避免抗生素滥用,维持动物健康的同时,将带来效率提高和资源的更有效利用,目前有200 多个方案可供选择。
目录:动物源性冠状病毒及禽流感病毒检测、非洲猪瘟病毒检测
动物源性冠状病毒及禽流感病毒检测
1样品采集及制备
采样工具
GenoTube 拭子采样管
下一步:病毒核酸检测 ›
2病毒核酸检测
检测试剂
TaqMan SARS-CoV-2 多重 qPCR 检测试剂 v2 及对照
‹ 上一步:样品采集及制备
下一步:病毒序列测定 ›
3病毒序列测定
‹ 上一步:病毒核酸检测
下一步:实验室安全 ›
目录:动物源性冠状病毒及禽流感病毒检测、非洲猪瘟病毒检测
非洲猪瘟病毒检测
4实时荧光定量PCR检测方案
‹ 上一步:核酸提取
- 本工作流程参考2018年8月中国动物卫生与流行病学中心与中国动物疫病预防控制中心编制的《非洲猪瘟病毒检测操作规程》。
- 适用用户包括:养殖企业、屠宰企业、猪肉制品企业、政府监管实验室、第三方检测实验室等
- (*)仪器和试剂为《非洲猪瘟病毒检测操作规程》中推荐型号:Applied Biosystems MagMax CORE核酸提取试剂盒(AM1836);Thermo Scientific KingFisher磁珠纯化系统;Applied Biosystems VetMax非洲猪瘟(ASF) qPCR检测试剂;Applied Biosystems 7500实时荧光定量PCR系统。
- 兽用抗生素药物敏感性检测
兽用抗生素药物敏感性检测
Thermo Scientific™ Sensititre™ 鉴定药敏系统作为全球监测计划,是通过美国 FDA 兽药中心、美国农业部和美国疾病预防控制中心协调运行的美国国家抗生素耐药监测系统(NARMS)的首选系统。包括 40 余种兽医学专用抗生素,可用于药物敏感性检测,以获得真实的最低抑菌浓度(MIC)。Sensititre 系统配合模块化设备选件,提供标准化的结果,帮助您自信地完成兽药敏感性检测。
检测流程
粮油安全
- 农场环境与作物质量安全
- 粮油的生产
粮油的生产
粮油生产过程中,需要重点监测:
- 质量安全与流通监管
质量安全与流通监管
粮油的质量安全检测主要涉及营养元素、 反式脂肪酸、病菌、农残、重金属、微生物、毒枝菌素;并涵盖一致性产地、种类、等级、转基因等。