远离"呼吸"的痛
赛默飞感染性疾病解决方案助力医院全自动检测
众所周知,呼吸可以为人的各项生命活动提供能量。而呼吸科则是许多受到呼吸疾病烦扰的病人求医问道的场所。
“呼吸”之痛
今天故事的主角,是国内某三甲医院的呼吸科。这个医院位居国内医院体系的前十,在全国具有强大的号召力、影响力,而它的呼吸科,是院内的领头科室。
赛默飞感染性疾病解决方案为医院的呼吸实验室排“忧”解“难”。赛默飞感染性疾病解决方案的第一代PCT检测平台于2015年3月20日在客户实验室内装机。虽然是检测的标准,但随着技术迭代,医院呼吸实验室产生了新的需求:
- 原有检测流程需要完成5个手工步骤,每一步的手工操作都会影响结果的精准性,客户希望能实现自动化;
- 报告时间长,从收到样本到发出报告最少需要90分钟,不适合急诊样本和零散样本检测,希望快速出报告;
- 检测低限较高,产品的功能灵敏度在0.3 ug/L,不满足新适应症功能灵敏度低于0.1 ug/L的要求,不能用于下呼吸道感染适应症,希望报告限值更低的产品。
国内某三甲医院
对症下药
为帮助医院解决以上新增的痛点与难题,赛默飞提出用赛默飞感染性疾病解决方案中的“KCP”全自动检测平台为医院助力。使用Thermo Scientific™ B·R·A·H·M·S™ KRYPTOR™ compact PLUS时间分辨荧光免疫分析仪 (简称“KCP”)可快速获取报告:单个急诊报告时间较以往缩短5倍以上,高值样本报告时间缩短8倍以上*;机上稀释,无需手工干预,提高工作效率。经过赛默飞与医院的多次交流,赛默飞的感染控制解决方案在以下方面得到了医院的认可:
- 学术专业层面的认可:
- 为医院提供卓越品质,且有溯源性的PCT产品;
- 诺贝尔奖TRACE技术,结果精准,低浓度也有极佳的准确性,在0.25ug/L的浓度水平,精密度可以达到4.8%1;
- 首款获国家药监局审批的可提供0.25截断值的产品,深度契合呼吸科使用下0.25作为下呼吸道感染的鉴别诊断;
- 可以指导抗生素用药,减少抗生素用量。
- 产品使用及售后服务的认可:
- 简易操作,满足医院呼吸实验室对自动化的要求;
- 均相反应无需清洗,减少气溶胶等的生物安全风险;
- 优异的售后服务。使用之初,每周至少拜访一次,帮助医院使用人员尽快熟悉产品,并迅速解决遇到的问题。
医院呼吸科实验室工作台
远离“呼吸”之痛
2020年7月赛默飞感染性疾病解决方案中的KCP解决方案在客户顺利完成装机。凭借优质的产品和服务,赢得了医院的信赖和认可,有效帮助医院打造国内呼吸实验室标杆。
自从装机应用之后,呼吸实验室来自呼吸科的样本量快速增长,样本量在装机前后增长约50%2。检测结果精准,尤其是0.25低值的结果,得到了呼吸科临床老师和实验室老师非常高的评价。此外,还响应了院内合理使用抗生素的要求,减少了抗生素的经验性用药。KCP上检测的PCT结果准确,对于抗菌素使用的指导作用得到FDA批准,可以作为临床医生启用抗菌素和停用抗菌素的重要参考,既可以减少抗菌素的使用时间,也可以减少抗菌素的使用量,还可以缓解抗菌素滥用带来的细菌耐药问题。
赛默飞不仅为医院提供专业的仪器保养、维护服务,而且还第一时间提供搜集到的最新研究与动态。赛默飞的服务持续赢得了医院的高度评价与信任。
备注:
- 参数详情参见Thermo Scientific™ B·R·A·H·M·S™ KRYPTOR™ compact PLUS时间分辨荧光免疫分析仪说明书
- 数值来源于客户安装前后2个月实际使用量分析