Search Thermo Fisher Scientific
The Thermo Scientific Pegasus ESD Test System is a low parasitic 2-pin tester used to characterize protection structures at wafer, die, or package level. The Pegasus can also be used as part of your device qualification routine, providing supplemental data to the results gathered when using an automated (relay based) high pin count ESD test system. Testing is available to the latest industry standards for Human Body Model (HBM), Machine Model (MM) waveforms, as well as offering a true System Level (150pF/330Ω) IEC like waveform based on the EOS/ESD Association’s Human Metal model (HMM). The system’s pulse source design and pulse source delivery method ensures waveform fidelity directly at the device under test, not only at the generator output. Current waveforms can be automatically captured and analyzed for each ESD event. In addition, Voltage waveforms can be captured and used to determine the turn-on level of protection structures. They can also be used as a means of failure determination, as the voltage waveforms will generally show changes after ESD events.
Fully compliant, Human Body Model (HBM) and Machine Model (MM) testing per the latest industry standards.
True system level ESD 150pF/330Ω network (not a 50Ω emulator) available to meet the proposed Human Metal Model (HMM) requirements.
2 pin connection via wafer probes to any device in a package, die, or wafer.
Pre- and post-curve trace measurements for comparative failure analysis.
Oscilloscope interface (GPIB, USB or TCP/IP) with automatic internal attenuation.
Storage of all waveforms with automatic analysis using the latest industry standards.
Pods (ESD waveform generators) can easily be installed on a prober station.
Bias supply controls for pre- and post-Idd measurements.
Waveforms |
|
ZAP Voltage |
|
ZAP Voltage Resolution |
|
ZAP Voltage Accuracy |
|
ZAP count/interval range |
|
Curve Tracing |
|
Pass/ Fail Criteria |
|
Main Controller Dimension |
|
Low vacuum mode |
|
Weight |
|
Main Controller Power |
|
Temperature Range |
|
Power Requirements |
|
Jeder Kontrollplan für elektrostatische Entladung (ESD) muss Geräte identifizieren können, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Wir bieten ein komplettes Angebot von Testsystemen für die Qualifizierung Ihrer Geräte.
ESD-Konformitätstests
Elektrostatische Entladungen (ESD) können kleine Merkmale und Strukturen in Halbleitern und integrierten Schaltkreisen beschädigen. Wir bieten eine umfassende Suite von Testgeräten, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Bauelemente die angestrebten ESD-Konformitätsstandards erfüllen.
ESD-Konformitätstests
Elektrostatische Entladungen (ESD) können kleine Merkmale und Strukturen in Halbleitern und integrierten Schaltkreisen beschädigen. Wir bieten eine umfassende Suite von Testgeräten, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Bauelemente die angestrebten ESD-Konformitätsstandards erfüllen.
To ensure optimal system performance, we provide you access to a world-class network of field service experts, technical support, and certified spare parts.