Automatisierte und beschleunigte Methodenentwicklung
Beschleunigen und automatisieren Sie Ihre Methodenentwicklung mit den Thermo Scientific Vanquish HPLC- und UHPLC-Systemen zur Methodenentwicklung. Diese Systeme können die Trennbedingungen optimieren, indem verschiedene Pufferkombinationen auf bis zu sechs HPLC-Säulen getestet werden. Die Vanquish HPLC- und UHPLC-Systeme zur Methodenentwicklung verwenden das Thermo Scientific Chromeleon Chromatographie-Datensystem (CDS) mit eWorkflows zum Herunterladen, welche die automatisierte Säulen- und Puffersuche vereinfachen und gleichzeitig eine sichere und zentrale Datenspeicherung gewährleisten. Erzielen Sie eine vollautomatische Methodenentwicklung mit ChromSwordAuto Chromeleon Connect und ChromSword AutoRobust Chromeleon Connect. Chromeleon CDS ist auch mit dem S-Matrix™ Fusion QbD™ Softwarepaket kompatibel.
Highlights
Option für das automatisiertes Screening für Säulen und Eluenten
Sie können bis zu 13 Eluenten screenen, indem Sie das Vanquish HPLC- und UHPLC-System zur Methodenentwicklung mit einem Lösungsmittel-Auswahlventil für umfassendes, automatisiertes Screening ausstatten. Das Thermo Scientific Viper Kit zur Methodensuche enthält alle Kapillaren und nahezu totvolumenfreie Verbindungen für das automatische Screening von vier Säulen ohne Anwenderinteraktion.
Universelle und empfindliche Nachweisverfahren
Mit einem nahezu universell einsetzbaren Thermo Scientific Charged-Aerosol-Detektor können Sie alle nicht- oder halbflüchtigen Analyten nachweisen. Darüber hinaus Sie durch die Verwendung der Thermo Scientific ISQ EC und EM Single-Quadrupol-Massendetektoren für Peak-Identifizierung und Verunreinigungsprofilierung noch größeres Vertrauen in die korrekte Identifizierung haben.
Automatisierte, softwaregestützte Methodenentwicklung
Automatisieren, vereinfachen und beschleunigen Sie die Methodenentwicklung. Die Vanquish HPLC- und UHPLC-Systeme zur Methodenentwicklung werden vom Chromeleon CDS gesteuert und sind mit führenden Softwarepaketen für die Methodenentwicklung wie ChromSwordAuto Chromeleon Connect oder Fusion QbD kompatibel.
Sichere Datenspeicherung
Chromeleon Data Vault sorgt für die sichere Datenspeicherung und Zugänglichkeit für Anwender innerhalb der CDS-Infrastruktur. Bei den Vanquish HPLC- und UHPLC-Systemen zur Methodenentwicklung werden alle generierten Daten sicher im Chromeleon CDS Data Vault gespeichert, was einen einfachen Datenaustausch im gesamten Unternehmen ermöglicht.
Optimiert für kleine und große Moleküle
Bei Verwendung mit Vanquish Flex und Vanuatu Horizon UHPLC-Komponenten sind diese Systeme biokompatibel und ermöglichen selbst bei stark salzhaltigen Gradienten eine robuste Leistung, während unerwünschte Wechselwirkungen zwischen dem Analyt und den Systemkomponenten minimiert werden. ChromSwordAuto Chromeleon Connect umfasst spezielle Algorithmen für effizientere Trennungen großer Biomoleküle.
Methodenvalidierung
Automatisieren Sie mit ChromSword AutoRobust Chromeleon Connect die Entwicklung und Ausführung von Robustheitstests, und beschleunigen Sie die Methodenvalidierung mithilfe der Workflows, die in den ICH-Vorlagen des Chromeleon 7 Extension Pack verfügbar sind.
Welche Phasen umfasst die HPLC-Methodenentwicklung?
  1. Die Methodensuche umfasst das Screening der Bedingungen für die Säule und mobile Phase zur Auswahl der aussichtsreichsten Kombination für eine erfolgreiche HPLC-Trennung. Die Methodensuche erfordert üblicherweise einen erheblichen Aufwand für das manuelle Wechseln der Säulen und mobilen Phasen sowie für die Erstellung der Gerätemethode. Dieser Prozess kann mit den Viper Fingertight-Verschraubungen und Lösungsmittel-Erweiterungskits sowie mit Softwarepaketen wie ChromSwordAuto Chromeleon Connect und Fusion QbD automatisiert und optimiert werden.
  2. Die Methodenoptimierung umfasst die iterative Prüfung verschiedener Trennbedingungen der HPLC-Methode und wird durchgeführt, um eine bestmögliche Auflösung, Geschwindigkeit usw. zu erzielen. Anwender müssen viele Proben analysieren und auf Grundlage der Ergebnisse immer wieder Entscheidungen treffen. Dies ist die zeitaufwändigste Phase der Methodenentwicklung und erfordert viel Erfahrung und Wissen vom Anwender. Mit der ChromSwordAuto Chromeleon Connect oder Fusion QbD Software kann dieser Schritt deutlich beschleunigt werden, indem Trenndaten schnell analysiert werden und die HPLC-Methode automatisch optimiert wird.
  3. Robustheitstests sind erforderlich, um die Auswirkungen von Parametervariationen auf die Qualität der Trennung zu bestimmen, und sind für die Methodenvalidierung von entscheidender Bedeutung. Die statistische Versuchsplanung und Robustheitstests können mit ChromSword AutoRobust Chromeleon Connect oder Fusion QbD automatisiert werden.
  4. Die Methodenvalidierung ist der branchenspezifische Prozess zur Bestimmung, ob eine Methode für den Zweck geeignet ist. Die sichere Dokumentation des Methodenentwicklungsprozesses ist in einer Vielzahl von Branchen erforderlich. Chromeleon CDS ICH-Validierungsvorlagen und die Dokumentation aller Phasen des Arbeitsablaufs können im Chromeleon Data Vault sicher gespeichert werden, um Konformität zu gewährleisten.
Videos
Systemspezifikationen
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Spezifikationen der Vanquish HPLC- und UHPLC-Systeme zur Methodenentwicklung in einer Standardkonfiguration. Nicht alle Spezifikationen sind aufgeführt. Ihre Spezifikationen können je nach Komponenten Ihres Systems abweichen. Die Datenblätter für die Systemkomponenten finden Sie weiter unten in den  Komponentenspezifikationen.
Kategorie
Vanquish HPLC- und UHPLC-Systeme zur Methodenentwicklung
Systemdruck, Maximum
700, 1000 oder 1500 bar, abhängig von der Systemkonfiguration
Flussbereich
0 – 5, 0 – 8 oder 0 – 10 ml/min, abhängig von den ausgewählten Pumpen
Pumpenoptionen (Standard-Verzögerungsvolumen)
Binär (35, 200 oder 400 µl)
Quaternär (679 µl)
Dual (679 µl)
Isokratisch
Das Verzögerungsvolumen hängt von der/den ausgewählten Pumpe(n) ab
Biokompatibel
Ja, abhängig von der Systemkonfiguration
pH-Bereich
2 – 12, Chloridkonzentration bis 1 mol/l
oder 1– 13 (Chloridkonzentration bis 0,1 mol/l), 
abhängig von der Systemkonfiguration
Systemdesign
Modular
Touchscreen-Benutzeroberfläche kompatibel (optional)
Ja, abhängig von der Systemkonfiguration
Kompatibel mit Solvent-Monitor-Systemen (optional)
Ja, abhängig von der Systemkonfiguration
Anpassbares Gradientenverzögerungsvolumen zur Vereinfachung des Methodentransfers
Ja, abhängig von der Systemkonfiguration
SmartInject Technologie für maximale Injektionspräzision und erhöhte Säulenlebensdauer
Ja
Injektionsvolumenbereich
Standard: 0,01 – 25 oder 0,01 – 100 µl (Vanquish Flex/Vanquish Horizon)
Optional: Bis zu 0,01 – 100 oder 0,01 – 1000 µl (Vanquish Core)
Abhängig vom ausgewählten Sampler
Probenkühlung
Ja, 4 – 40 °C
Abhängig vom ausgewählten Sampler
Probenkapazität (Standard)
Basierend auf Standardfläschchen mit 12 mm AD (≤ 1,5 ml)
4 Probenhalter mit je 54 Fläschchen (≤ 1,5 ml), weitere Probenhalterformate erhältlich
+ Kapazität von 12 Fläschchen mit 22,5 mm AD (≤ 10 ml) im Karussell
Sampler-Erweiterung verfügbar
Ja, mit Vanquish Charger
Säulenthermostat-Thermostatisierung
Ja, 5 – 120 °C, je nach ausgewähltem Säulenthermostat
Ruhluft und Umluft
Säulenthermostat-Vorheizer
Aktiv und passiv  
Abhängig von der Systemkonfiguration
Säulenthermostat-Nachsäulenkühler
Ja
Abhängig vom ausgewählten Säulenthermostat
Detektorauswahl
Vanquish Charged-Aerosol-Detektor
Vanquish Diodenarray-Detektor
Vanquish Fluoreszenz-Detektor
Vanquish Mehrfachwellenlängen-Detektor
Vanquish Variable-Wellenlängen-Detektor
Brechungsindex-Detektor
Massenspektrometer
Komponentenspezifikationen
Standardmäßige Vanquish HPLC- und UHPLC-Systeme zur Methodenentwicklung bestehen aus den folgenden Komponenten. Laden Sie das zugehörige Datenblatt herunter, um weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten zu erhalten.
Vanquish Horizon UHPLC-System zur Methodenentwicklung
Vanquish Flex UHPLC-System zur Methodenentwicklung
Vanquish Core UHPLC-System zur Methodenentwicklung
Pumpe
Technisches Datenblatt herunterladen
Vanquish Binäre Pumpe H
 Vanquish Binäre Pumpe F 
oder 
Vanquish Quaternäre Pumpe F 
oder 
Vanquish Duale Pumpe F
Vanquish Binäre Pumpe C 
oder 
Vanquish Quaternäre Pumpe C 
Autosampler
Technisches Datenblatt herunterladen
Vanquish Split-Sampler HT oder
Vanquish Dual-Split-Sampler HT
Vanquish Split-Sampler FT
oder
Vanquish Dual-Split-Sampler FT
Vanquish Split-Sampler CT
oder
Vanquish Split-Sampler C
Erweiterte Probenkapazität (optional)
Technisches Datenblatt herunterladen
Vanquish Charger  
(optional)
Säulenthermostat
Technisches Datenblatt herunterladen
Bis zu 3 Vanquish Säulenthermostate H
oder
Bis zu 3 Vanquish Säulenthermostate C
Nahezu totvolumenfreie Systemanschlüsse – Möglichkeiten zur Methodensuche
Technisches Datenblatt herunterladen
Viper Kit für die automatisierte Methodensuche für Vanquish Systeme (6036.2807)
+
2 x 6-Wege-Ventil mit 7 Anschlüssen (6036.1570)
Viper Kit für die automatisierte Methodensuche für Vanquish Systeme (6036.2807)
+
2 x Ventil mit 6 Positionen, 7 Anschlüsse (6230.1530)
Nahezu totvolumenfreie Systemanschlüsse – Möglichkeiten zur Eluentensuche
Erweiterungskit für die automatisierte Methodensuche
(6036.0100)
Detektoren
Besuchen Sie unsere Seite zu HPLC- und UHPLC-Detektoren
ChromSword ist eine Marke von VWR International BVBA. S-Matrix und Fusion QbD sind Marken der S-Matrix Corporation.
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.