Mit Fluorophoren können Forscher bei ihren Mehrfarbenexperimenten in den Bereichen High-Content-Analyse, Mikroskopie und Durchflusszytometrie neue Wege beschreiten. Unsere Fluoreszenzfarbstoffe werden konjugiert mit Antikörpern, Streptavidin, Peptiden, Proteinen, Tracern und Amplifikationssubstraten angeboten, die für die Markierung und den Nachweis von Zellen optimiert sind. Sie sind auch als Markierungsreagenzien und -kits erhältlich, sodass Forscher markierte Biomoleküle für verschiedene Anwendungen sowie für die Untersuchung biologischer Strukturen, Funktionen und Interaktionen erstellen können. Informationen zu den einzelnen Fluorophoren finden Sie in den folgenden Tabellen.
Auf dieser Seite finden Sie auch Fluorophormarken, um unsere verschiedenen Marken für Farbstoffe kennenzulernen, sowie Ressourcen, die Protokolle und Auswahlhilfeposter für die Durchflusszytometrie und Bildgebung umfassen.
Entdecken Sie Fluorophore basierend auf der Emissionswellenlänge
Entdecken Sie Fluorophore basierend auf der Anregungswellenlänge
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Brilliant Ultra Violet 395347399PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 350343441Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Ultra Violet 496348493Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 525 Sonde300525QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 563349563Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 565 Sonde300564QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Qdot 605 Sonde300603QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 615350607Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 655 Sonde300654QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 661349659Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 705 Sonde300702QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 737350740Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 800 Sonde300792QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 805349804Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Alexa Fluor 405401422Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Violet 421406423PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 436413431PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
eFluor 450405445Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Pacific Blue404455Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Cumarin und Cumarinderivate387470Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Violet 480437478PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Cyan fluoreszierendes Protein (CFP)435485Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
eFluor 506419508Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Pacific Green411510Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Pacific Orange400551Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 600414601Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 605405605Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 645414645Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 650407646Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 702413702Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 711406711Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 780413780Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 786406788Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Grün fluoreszierendes Protein (GFP)488510Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
BODIPY FL502511Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 510493513Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Fluorescein (FITC)498517Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Alexa Fluor 488499520Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Oregon Green 488498526Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 530508527Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 555493555Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 585 493586Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 610-30S508615Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 610-70S492616Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 660-40S508664Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 660-120S492665Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
PerCP-Cyanine5.5489679Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
PerCP-eFluor 710482708Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Alexa Fluor 532534553Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Cy3554566Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 570551566Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 555553568Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Alexa Fluor 561556569Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 546561572Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
R-Phycoerythrin (R-PE)565576Proteinbasierter FluorophorDurchflusszytometrie
Tetramethylrhodamin (TRITC)552578Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Rot fluoreszierendes Protein (RFP)555584Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 590563594Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 568579603Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
PE-eFluor 610565606Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Texas Red (und Texas Red-X)595613Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 610551614Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 594590618Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 660550664Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 690551691Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 700551701Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 730551730Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 755552755Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
PE-Cyanine7569780Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
NovaFluor Red 660637658Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Allophycocyanin (APC)651660Proteinbasierter FluorophorDurchflusszytometrie
Cy5647665Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
eFluor 660651668Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 647650671Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Red 685637685Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 690672688Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 660663691Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 700637701Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 680681704Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Red 710637713Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 700696719Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Red 725636725Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 755636755Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Alexa Fluor 750752776Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
APC-eFluor 780756785Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Brilliant Ultra Violet 395347399PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 350343441Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Ultra Violet 496348493Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 525 Sonde300525QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 563349563Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 565 Sonde300564QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Qdot 605 Sonde300603QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 615350607Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 655 Sonde300654QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 661349659Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 705 Sonde300702QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 737350740Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 800 Sonde300792QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 805349804Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Alexa Fluor 405401422Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Violet 421406423PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 436413431PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
eFluor 450405445Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Pacific Blue404455Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Cumarin und Cumarinderivate387470Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Violet 480437478PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Cyan fluoreszierendes Protein (CFP)435485Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
eFluor 506419508Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Pacific Green411510Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Pacific Orange400551Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 600414601Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 605405605Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 645414645Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 650407646Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 702413702Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 711406711Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 780413780Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 786406788Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Grün fluoreszierendes Protein (GFP)488510Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
BODIPY FL502511Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 510493513Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Fluorescein (FITC)498517Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Alexa Fluor 488499520Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Oregon Green 488498526Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 530508527Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 555493555Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 585 493586Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 610-30S508615Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 610-70S492616Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 660-40S508664Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 660-120S492665Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
PerCP-Cyanine5.5489679Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
PerCP-eFluor 710482708Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Alexa Fluor 532534553Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Cy3554566Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 570551566Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 555553568Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Alexa Fluor 561556569Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 546561572Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
R-Phycoerythrin (R-PE)565576Proteinbasierter FluorophorDurchflusszytometrie
Tetramethylrhodamin (TRITC)552578Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Rot fluoreszierendes Protein (RFP)555584Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 590563594Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 568579603Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
PE-eFluor 610565606Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Texas Red (und Texas Red-X)595613Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 610551614Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 594590618Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 660550664Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 690551691Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 700551701Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 730551730Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 755552755Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
PE-Cyanine7569780Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
NovaFluor Red 660637658Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Allophycocyanin (APC)651660Proteinbasierter FluorophorDurchflusszytometrie
Cy5647665Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
eFluor 660651668Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 647650671Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Red 685637685Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 690672688Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 660663691Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 700637701Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 680681704Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Red 710637713Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 700696719Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Red 725636725Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 755636755Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Alexa Fluor 750752776Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
APC-eFluor 780756785Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
Finden Sie Fluorophore für die Durchflusszytometrie anhand des Lasertyps
Entdecken Sie Fluorophore basierend auf der Peak-Emissionswellenlänge
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Brilliant Ultra Violet 395347399PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 405401422Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Violet 421406423PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 436413431PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Alexa Fluor 350343441Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
eFluor 450405445Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Pacific Blue404455Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Cumarin und Cumarinderivate387470Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Violet 480437478PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Cyan fluoreszierendes Protein (CFP)435485Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 496348493Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
eFluor 506419508Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Grün fluoreszierendes Protein (GFP)488510Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
Pacific Green411510Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
BODIPY FL502511Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 510493513Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Fluorescein (FITC)498517Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Alexa Fluor 488499520Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Qdot 525 Sonde300525QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Oregon Green 488498526Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 530508527Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Pacific Orange400551Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 532534553Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 555493555Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 563349563Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 565 Sonde300564QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Cy3554566Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 570551566Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 555553568Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Alexa Fluor 561556569Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 546561572Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
R-Phycoerythrin (R-PE)565576Proteinbasierter FluorophorDurchflusszytometrie
Tetramethylrhodamin (TRITC)552578Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Rot fluoreszierendes Protein (RFP)555584Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
NovaFluor Blue 585493586Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 590563594Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Super Bright 600 414601Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 568579603Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Qdot 605 Sonde300603QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Violet 605405605Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
PE-eFluor 610565606Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 615350607Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Texas Red (und Texas Red-X)595613Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 610551614Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 610-30S508615Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 610-70S492616Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 594590618Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Super Bright 645414645Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 650407646Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 655 Sonde300654QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
NovaFluor Red 660637658Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 661349659Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Allophycocyanin (APC)651660Proteinbasierter FluorophorDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 660-40S508664Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 660550664Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Cy5647665Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 660-120S492665Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
eFluor 660651668Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 647650671Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
PerCP-Cyanine5.5489679Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
NovaFluor Red 685637685Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 690672688Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 660663691Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 690551691Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 700637701Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 700551701Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 705 Sonde300702QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Super Bright 702413702Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 680681704Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
PerCP-eFluor 710482708Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 711406711Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 710637713Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 700696719Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Red 725636725Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
NovaFluor Yellow 730551730Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 737350740Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 755636755Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 755551755Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 750752776Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
PE-Cyanine7569780Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 780413780Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
APC-eFluor 780756785Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 786406788Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 800 Sonde300792QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 805349804Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Brilliant Ultra Violet 395347399PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 405401422Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Violet 421406423PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 436413431PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Alexa Fluor 350343441Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
eFluor 450405445Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Pacific Blue404455Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Cumarin und Cumarinderivate387470Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Brilliant Violet 480437478PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Cyan fluoreszierendes Protein (CFP)435485Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 496348493Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
eFluor 506419508Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Grün fluoreszierendes Protein (GFP)488510Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
Pacific Green411510Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
BODIPY FL502511Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 510493513Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Fluorescein (FITC)498517Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Alexa Fluor 488499520Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Qdot 525 Sonde300525QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Oregon Green 488498526Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 530508527Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Pacific Orange400551Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 532534553Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 555493555Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 563349563Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 565 Sonde300564QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Cy3554566Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 570551566Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 555553568Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Alexa Fluor 561556569Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 546561572Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
R-Phycoerythrin (R-PE)565576Proteinbasierter FluorophorDurchflusszytometrie
Tetramethylrhodamin (TRITC)552578Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Rot fluoreszierendes Protein (RFP)555584Exprimiertes fluoreszierendes ProteinMikroskopie, Durchflusszytometrie
NovaFluor Blue 585493586Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 590563594Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Super Bright 600 414601Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 568579603Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Qdot 605 Sonde300603QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Violet 605405605Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
PE-eFluor 610565606Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 615350607Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Texas Red (und Texas Red-X)595613Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Yellow 610551614Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 610-30S508615Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 610-70S492616Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 594590618Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
Super Bright 645414645Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 650407646Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 655 Sonde300654QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
NovaFluor Red 660637658Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 661349659Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Allophycocyanin (APC)651660Proteinbasierter FluorophorDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 660-40S508664Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 660550664Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Cy5647665Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Blue 660-120S492665Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
eFluor 660651668Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 647650671Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
PerCP-Cyanine5.5489679Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
NovaFluor Red 685637685Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Blue 690672688Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 660663691Kleiner organischer FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 690551691Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 700637701Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 700551701Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 705 Sonde300702QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Super Bright 702413702Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 680681704Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
PerCP-eFluor 710482708Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 711406711Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 710637713Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 700696719Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
NovaFluor Red 725636725Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
FluorophorAnregungEmissionChemische EigenschaftPlattform
NovaFluor Yellow 730551730Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 737350740Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Red 755636755Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
NovaFluor Yellow 755551755Phiton basierter DNA-Gerüst-FarbstoffDurchflusszytometrie
Alexa Fluor 750752776Kleiner organischer FarbstoffMikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
PE-Cyanine7569780Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Super Bright 780413780Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
APC-eFluor 780756785Proteinbasierter TandemfarbstoffDurchflusszytometrie
Brilliant Violet 786406788Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Qdot 800 Sonde300792QuantenpunktMikroskopie, Durchflusszytometrie
Brilliant Ultra Violet 805349804Tandem-PolymerfarbstoffDurchflusszytometrie
Designtools, die Sie dabei unterstützen, die beste Kombination von Farbstoffen für Ihr Experiment zu erhalten
Fluorescence SpectraViewer: Vergleich der Spektren und spektralen Eigenschaften mehrerer Fluorophore
Panel Builder: Auswahl der optimalen Kombination von Fluorophoren für Ihre durchflusszytometrischen Experimente
Stain-iT Zellfärbesimulator: Färben von Zellen, ohne dabei Reagenzien, Antikörper oder Zeit zu verschwenden
Auswahlhilfe für EVOS Lichtwürfel: Auswahl des Lichtwürfels, der am besten zu Ihrem Farbstoff passt
Fluorophormarken
NovaFluor Farbstoffe
NovaFluor Farbstoffe nutzen die Phiton Technologie, um einzigartige fluoreszierende Signaturen mit minimaler Kreuzanregung zwischen Laserlinien zu erzeugen. Dies resultiert in einem geringeren Kompensationsbedarf und höherer Auflösung.
Qdot Sonden
Qdot Sonden bieten eine helle Fluoreszenz für die Mehrfarbenanalyse bei Einzelanregung mit langfristiger Photostabilität für die Bildgebung lebender Zellen, die Fixierbarkeit für Post-in-vivo--Studien und schmale Emissionsspektren für geringen Crosstalk.
Ressourcen
flow-cytometry-protocols-handbook-736x736
Flow cytometry protocols handbook
Protokolle für Ihre Anforderungen in der Durchflusszytometrie, von der Probenvorbereitung bis hin zu zahlreichen Zellstimulationsbedingungen, Färbung, Immunphänotypisierung und Datenanalysestrategien.
Handbuch anfordern
fluorophore-selection-guide-cover-736x736
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Ein praktisches Poster als Referenz mit der breiten Palette unserer verfügbaren Farbstoffe und Markierungsreagenzien.
Leitfaden anfordern
imaging-protocols-handbook-736x736
Imaging protocol handbook
Protokolle, die Ihren Anforderungen bei der Bildgebung entsprechen, von der Proben- und Assayvorbereitung bis hin zu Färbe-, Markierungs- und Datenanalysestrategien.
Handbuch anfordern
CYTM ist eine Marke oder eingetragene Marke von GE Healthcare.
Not for resale. Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
Brilliant Ultra Violet™ and Brilliant Violet™ are trademarks or registered trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license.