Diseño de ensayo avanzado para compensar las mutaciones del SARS-CoV-2
Los ensayos de última generación de TaqPath COVID-19 2.0 admiten varios flujos de trabajo y compensan la aparición de mutaciones.
Los virus mutan, y el SARS-CoV-2 no es una excepción. Al comienzo de la pandemia de la COVID-19, el SARS-CoV-2 mutó a una velocidad de 1 a 2 mutaciones al mes [1]. Sin embargo, de mediados a finales de 2020, comenzaron a surgir algunas variantes del SARS-CoV-2 que han acumulado un número significativamente mayor de mutaciones en cortos periodos de tiempo, lo que ha causado preocupación en todo el mundo [2].
Los científicos predicen que las variantes del SARS-CoV-2 seguirán apareciendo, ya que la transmisión continua y sin control del SARS-CoV-2 en muchas partes del mundo, junto con las presiones selectivas, como las vacunas, crean las condiciones idóneas para que el virus siga evolucionando de manera considerable [3].
Con el fin de aumentar la confianza en los resultados de nuestras pruebas para la COVID-19 a medida que el SARS-CoV-2 continúa mutando, nuestras pruebas Applied Biosystems TaqPath COVID-19 2.0 emplean un diseño de ensayos avanzado con mayor redundancia para compensar las mutaciones del SARS-CoV-2 actuales y futuras.
The new TaqPath assay designs cover three genomic regions and eight total targets.
Este diseño se utiliza en las dos pruebas TaqPath COVID-19 2.0.
Detalles del producto
Detalles del ensayo TaqPath COVID-19 2.0
Kit CE-IVD
Control interno
Tipo de muestra
Límite de detección
Tiempo de respuesta
(muestra a resultado)
Preparación de
muestra aprobada
Sistema aprobado
y software
Kit combinado TaqPath COVID-19 Fast PCR 2.0
ARNasa P
Saliva
750-1000 GCE/ml*
~ 2 horas
Lisis (solución Applied Biosystems
SalivaReady:
Diseño de ensayo, incluido en el kit combinado)
  • Sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 5
    (96 pocillos, 0,2 ml)
  • Sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7 Flex
    (384 pocillos)
  • Software de interpretación Applied Biosystems Pathogen
Kit combinado TaqPath COVID-19 RNase P 2.0 
  • Hisopo nasofaríngeo (NPS)
  • Hisopo nasal anterior (nasal)
75 GCE/ml*
~ 3 horas
Thermo Scientific KingFisher
Sistema de purificación Flex con
kit de aislamiento de ácidos nucleicos Applied Biosystems
MagMAX Viral/Pathogen II
*LOD de 750 GCE/ml con herramienta QuantStudio 7 Flex (384 pocillos); LOD de 1000 GCE/ml con herramienta QuantStudio 5 (96 pocillos, 0,2 ml)
Características
Ensayos de pruebas TaqPath COVID-19 2.0
Thermo Fisher Scientific continúa proporcionando tecnología de pruebas estandarizadas de referencia con nuestras avanzadas pruebas TaqPath COVID-19 2.0 basadas en PCR, que se desarrollaron para ayudar a los laboratorios a diagnosticar rápidamente la COVID-19 causada por la infección por SARS-CoV-2. 
Características de los ensayos de pruebas TaqPath COVID-19 2.0:
  • La misma exactitud y fiabilidad en la que siempre ha confiado:Un diseño de ensayo avanzado compensa las mutaciones actuales y emergentes, lo que ayuda a proporcionar una fiabilidad continua en los resultados ahora y en el futuro
  • Opciones de flujo de trabajo múltiple: Elija entre 2 opciones de pruebas, una que utiliza un flujo de trabajo estándar que incluye la extracción de ARN, y la segunda que utiliza un flujo de trabajo rápido directo a PCR sin necesidad de extracción de ARN
  • Asequible y ampliable: Podrá añadir a su menú de pruebas para COVID-19 existente gracias a sus instrumentos actuales de PCR en tiempo real
  • Almacenamiento más sencillo: Almacene los kits combinados TaqPath COVID-19 2.0 a -20 °C
Encuentre las IFU
Encuentre las Instrucciones de uso (IFU) aprobadas de su país. (Nota: La disponibilidad del producto varía según el país).
Más información
Para uso diagnóstico In vitro. Los requisitos normativos varían según el país. Es posible que el producto no esté disponible en su zona geográfica. © 2021 Thermo Fisher Scientific Inc.
Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y sus filiales a menos que se especifique lo contrario.